Pauline, une jeune fille de 16 ans avec une histoire de rhino-conjonctivite saisonnière au début du printemps va voir son médecin parce que ses symptômes se sont aggravés au cours des deux ou trois dernières années. Elle souffre également de démangeaisons buccales en mangeant des pêches et veut un avis sur une allergie potentielle à la pêche.
Son médecin procède à une anamnèse clinique et à un examen physique complets et décide d’effectuer des tests avec les composants allergéniques de la pêche et du bouleau.
Une jeune fille ayant une histoire de rhino-conjonctivite saisonnière et de démangeaisons buccales lorsqu’elle mange des pêches se rend chez son médecin.
Test | Type | Résultats de Pauline |
Pollen de bouleau | Allergène complet | +5 |
Les résultats des tests de Pauline étaient négatifs pour le frêne, les graminées et l’armoise.
Le précédent médecin de Pauline lui a prescrit des antihistaminiques et des stéroïdes locaux à prendre au cours de la saison pollinique du bouleau.
Test | Type | Résultats de Pauline |
Pollen de bouleau | Allergène complet | +6 |
Pêche | Allergène complet | +3 |
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes du patient, aident à confirmer le diagnostic.
Allergène | Type |
Résultats de Pauline |
Pollen de bouleau |
Allergène complet |
33,3 |
Pêche |
Allergène complet |
10,4 |
Bet v 1 (PR-10) |
Composant allergénique |
35,2 |
Bet v 2 |
Composant allergénique |
<0,1 |
Bet v 4 |
Composant allergénique |
<0,1 |
Bet v 6 |
Composant allergénique |
<0,1 |
Pru p 1 (PR-10) |
Composant allergénique |
16,3 |
Pru p 3 |
Composant allergénique |
< 0,1 |
Les tests cutanés et sanguins avec des allergènes complets indiquent que Pauline est sensibilisée à la fois au pollen de bouleau et à la pêche. Une sensibilisation à Pru p 1 entraînera probablement des symptômes oro-pharyngés.1 Toutefois, les résultats des composants allergéniques sont positifs uniquement pour la protéine PR-10 du bouleau (Bet v 1) et de la pêche (Pru p 1), ce qui indique que les symptômes de Pauline lorsqu’elle mange une pêche sont une conséquence de son allergie au pollen de bouleau. À l’avenir, elle risque également de développer des symptômes à d’autres PR-10 contenues dans des aliments végétaux comme la pomme, la poire, la noisette, la carotte ou le céleri.
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
STRATEGIE EN CHARGE DU MÉDECIN
Le médecin de Pauline :
SUIVI
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.