Patricia,一名有初春季節性鼻結膜炎病史的 16 歲女孩,因其症狀在過去二到三年間逐漸惡化,而向醫療人員尋求協助。她也曾在食用桃子時出現口部發癢的症狀,並想就潛在的桃子過敏狀況尋求建議。
負責她的醫療人員檢視了她全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以桃子和樺樹過敏原成分進行檢測。
某位女孩具有季節性鼻結膜炎以及會因食用桃子而口部發癢的病史,她向醫療人員尋求協助。
檢測 | 類型 | Patricia 的結果 |
樺樹花粉 | 完整過敏原 | +5 |
Patricia 對灰燼、草本植物和艾草的檢測結果皆呈現陰性。
之前的醫療人員建議 Patricia 在樺樹花粉季期間使用口服抗組織胺;並開立局部類固醇處方給她,以便在樺樹花粉季期間使用。
檢測 | 類型 | Patricia 的結果 |
樺樹花粉 | 完整過敏原 | +6 |
桃子 | 完整過敏原 | +3 |
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
過敏原 | 類型 |
Patricia 的結果 |
樺樹花粉 |
完整過敏原 |
33.3 |
桃子 |
完整過敏原 |
10.4 |
Bet v 1 (PR-10) |
過敏原成分 |
35.2 |
Bet v 2 |
過敏原成分 |
<0.1 |
Bet v 4 |
過敏原成分 |
<0.1 |
Bet v 6 |
過敏原成分 |
<0.1 |
Pru p 1 (PR-10) |
過敏原成分 |
16.3 |
Pru p 3 |
過敏原成分 |
<0.1 |
以全過敏原進行的皮膚針刺測試 (SPT) 和血液檢測結果顯示,Patricia 對樺樹和桃子皆有致敏化反應。對 Pru p 1 的致敏化反應可能會導致口部症狀產生。1 但過敏原成分的檢測結果顯示 Patricia 僅對樺樹 (Bet v 1) 和桃子 (Pru p 1) 的 PR-10 蛋白呈現陽性反應,代表她之所以會因食用桃子而引起症狀,原因出在對樺樹花粉過敏。將來她可能還會因其他含有 PR-10 的蔬食 (如蘋果、梨子、榛果、胡蘿蔔或芹菜) 而出現症狀。
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
Patricia 的醫療人員進行以下處置:
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。