Il miglior test per anticorpi anti-transglutaminasi IgA
Con una specificità del 98,5%, il test EliA Celikey IgA è il test degli anticorpi anti-transglutaminasi tissutali IgA più rilevante dal punto di vista clinico, nonchè completamente automatizzato; queste caratteristiche consentono al laboratorio di supportare efficacemente i Clinici, posizionando i Pazienti al primo posto, e identificando correttamente un maggior numero di soggetti affetti da Celiachia già al primo esame.4
Riduzione delle endoscopie
Le linee guida dell'ESPGHAN (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition) del 2019 per la diagnosi della Celiachia indicano che, se il risultato di un test degli anticorpi anti-transglutaminasi tissutale è 10 volte maggiore al limite superiore del range normale (ULN) del produttore, è possibile evitare l'endoscopia a favore di test degli anticorpi endomisali di conferma (EMA).2
Per dimostrare la validità delle linee guida dell'ESPGHAN per l'omissione condizionale delle biopsie, è stato condotto uno studio prospettico multicentrico.5 In questo studio è stato dimostrato che, con un livello di PPV del 99% a solo 2 x ULN (20 EliA U/ml) e un livello di PPV del 100% a solo 5 x ULN (50 EliA U/ml), il test EliA Celikey IgA può aiutare a ridurre le endoscopie più di qualsiasi altro dosaggio automatizzato. 5