Perché scegliere Thermo Fisher Scientific come partner per la diagnostica dell'IBD?
Riduzione delle procedure invasive evitabili.
Il portfolio EliA™ IBD, che comprende il test EliA Calprotectin 2 e i test EliA™ ASCA IgA e IgG (ASCA: anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae), supporta l'identificazione e la differenziazione dell'IBD.
Il follow-up di un test EliA Calprotectina 2 positivo con i test EliA ASCA IgA e IgG e un dosaggio p-ANCA di immunofluorescenza indiretta (IIF) aiuta a distinguere tra Morbo di Crohn e Colite Ulcerosa, evitando potenzialmente ulteriori esami diagnostici e fornendo indicazioni per le procedure endoscopiche.9,10
Risultati affidabili.
L'elevata sensibilità (98-99%) del test EliA Calprotectina 2, insieme ad un valore predittivo negativo (NPV) del 98,4%, rendono il test uno strumento eccezionale che aiuta a escludere la Malattia Infiammatoria Intestinale.7,8
Un portfolio di test ottimizzato per aiutare a differenziare le malattie gastrointestinali.
Il portfolio prodotti EliA™ per le malattie gastrointestinali consente di confermare o escludere l'IBD (e successivamente differenziare tra Morbo di Crohn e Colite Ulcerosa), l'IBS, la Celiachia, la Sensibilità al Glutine non Celiaca e l'allergia al grano.
I test EliA per le malattie gastrointestinali possono essere eseguiti da un campione in un'unica analisi e con gli stessi Sistemi di Laboratorio Phadia™ completamente automatizzati.
* Test EliA Calprotectina 2, EliA ASCA IgA e IgG, EliATM Celikey IgA e IgG, EliATM GliadinDP IgA e IgG, ImmunoCAP™ Wheat Allergen, f4