我們以及我們的附屬公司和供應商使用 cookies 和類似技術來經營我們的網站、識別我們網站的訪客、提供安全登入、收集統計資料以優化網站功能,並提供根據您的興趣量身定制的內容。點擊「全部接受」 以接受所有 cookies,並直接進入網站,或點擊「管理設定」 以查看 cookies 類型的詳細說明,並選擇是否在網站接受某些 cookies。
自體免疫相關的血管炎疾病可能會危及生命,其涉及了血管的發炎反應。這些疾病包括了肉芽腫性多血管炎 (GPA) 和顯微性多血管炎 (MPA),其與抗嗜中性白血球細胞質抗體 (ANCA) 相關。1,2 這兩種疾病都可能有危及生命的發作,必須立即治療。
臨床及實驗室評估非常重要,能提供疾病的全貌,並協助辨識特異性類型的血管炎。血管炎之準確診斷 至關重要。因治療 往往具侵入性,所以確保準確之診斷才能為患者帶來最佳結果。3,4
抗腎小球基底膜 (GBM) 疾病,亦稱作 Goodpasture 症候群,為造成腎臟和肺臟微血管床發炎反應的一種罕見狀況。5 ANCA 造成之血管炎的部分病患也會有 GBM 抗體及不同之疾病預後,視其抗 GBM 含量而定。2,4
抗 PR3、抗 MPO 及抗 GBM 之平行檢測對鑑別診斷來說至關重要,如此才能為這些經常住院的病患快速作出治療決定。2
EliA™ PR3S 和 EliA™ MPOS 檢測使用 創新的尖端科技 ,以產出全自動檢測,在市面上有最高的特異性 (分別為 98.0 % 和 99.3%) 及靈敏度 (分別為 79.0% 和 55.0%)之組合。6 使用 EliA™ ANCA 相關血管炎產品組合,讓您的實驗室能更自信地協助鑑別診斷,有助於確保病患即早接受到正確之治療。
ANCA 相關血管炎患者可能具有抗 GBM 抗體且反之亦然,許多 Goodpasture 症候群 / 抗 GBM 疾病患者可能具有抗 MPO-ANCA 之抗體。4 運用 EliA™ 檢測於這些疾病上,您將能享受到自一個樣本、一次操作、在同一台全自動化 Phadia™ 實驗室系統上執行三種相關抗體檢測的效率。具備隨機存取功能,您可以在檢測抵達時新增檢測, 從而 減少檢驗報告時間。透過利用各分析法的每月校正,您也可以節省時間和成本,並共享系統的共同試劑。