我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
使用 ImmunoCAP™ 特異性 IgG 檢測來判定人體血清或血漿中的循環血中特異抗原 IgG 抗體。1 這些抗體為身體天然防禦系統的一部分,且會在接觸到外來物質時生成以作為反應。ImmunoCAP 產品套組提供常見環境過敏原/抗原之檢測,其可能造成過度的免疫反應,2例如細菌、黴菌、動物、植物和化學物質。3
測量特異性 IgG 抗體可在多項領域中提供一系列寶貴的臨床資訊。
在過敏疾病中,以下為特異性 IgG 檢測結果如何被應用到的一些範例:
對於循環血中的特異性 IgG 抗體來說,並沒有一個超出正常含量的常用閾值,因為這些標記物是用於過敏原暴露,未必會與疾病有直接關聯且會依據在地環境和暴露程度而定。7