Con i test ImmunoCAP™ per le IgG specifiche è possibile determinare la concentrazione di anticorpi delle IgG allergene-specifiche circolanti nel siero o nel plasma umani.1 Questi anticorpi fanno parte del naturale sistema di difesa dell’organismo e vengono prodotti in risposta al contatto con sostanze estranee. Il portfolio prodotti ImmunoCAP offre test per allergeni/antigeni ambientali comuni che possono causare una risposta immunitaria eccessiva,2 ad esempio batteri, funghi, animali, piante e sostanze chimiche.3
Il dosaggio degli anticorpi delle IgG specifiche può fornire molte informazioni cliniche utili in diversi campi.
Questi sono alcuni esempi di come vengono utilizzati i risultati dei test per le IgG specifiche nell’ambito della malattia allergica:
Non esiste un cut-off comune per livelli superiori alla norma di anticorpi delle IgG specifiche circolanti, in quanto questi sono indicatori di esposizione ad allergeni che potrebbero non essere direttamente correlati alla malattia e che dipendono dall'ambiente circostante e dai livelli di esposizione.7