Andrea 和 Sylvia 為有濕疹病史的 3 歲女童,且針對蛋白進行的皮下測試結果均呈現陽性,並由其醫療人員進一步檢視她們的蛋類過敏症狀。
負責 Andrea 和 Sylvia 的醫療人員檢視了他們全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以蛋類成分進行檢測。
Andrea 和 Sylvia 均在嬰兒時期即確診對蛋類過敏。她們的檢測結果會隨著時間變化嗎?
檢測 | 類型 | Andrea 的結果 | Sylvia 的結果 |
蛋白 | 完整過敏原 | +5 | +4 |
Andrea 和 Sylvia 對奶類的皮下測試結果皆呈現陰性。
檢測 | 類型 | Andrea 的結果 | Sylvia 的結果 |
蛋白 | 完整過敏原 | 20 | 22 |
之前的醫療人員根據 Andrea 和 Sylvia 過去的病史、評估和檢測結果,建議她們要在飲食中完全避免蛋類。
這些檢測結果加上 Andrea 和 Sylvia 的病史和症狀,可協助其醫療人員確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Andrea 的結果 | Sylvia 的結果 |
蛋白 | 完整過敏原 | 16 | 19 |
Gal d 1 (類卵黏蛋白) | 過敏原成分 | 0.4 | 16 |
Gal d 2 (卵白蛋白) | 過敏原成分 | 11.1 | 6.9 |
Gal d 3 (伴白蛋白) | 過敏原成分 | 0.4 | 0.2 |
Gal d 4 (溶菌酶) | 過敏原成分 | 4.5 | 0.3 |
Andrea 對於 Gal d 1 的低度致敏化反應顯示她可能可耐受烘焙蛋類。1,2 可在診所以烘焙蛋類進行開放性激發試驗,協助確認診斷結果。有了這些成分,Andrea 的生活品質便得以改善:無須嚴格禁食蛋類,家人也無須擔心食用含有烘焙蛋類產品所帶來的風險,諸如蛋糕和餅乾。
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
Sylvia 會對 Gal d 1 產生大量特異性 IgE,顯示她對於所有形式的蛋類製品皆有過敏風險。1,2
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。