Opciones de pruebas de alergia
Existen diferentes opciones para las pruebas de alergia, como análisis de sangre, pruebas de punción cutánea, pruebas de exposición oral con alimentos y pruebas de provocación. Podrá decidir, junto con su médico, qué prueba es la más adecuada en su caso. Una vez realizada la prueba de alergia elegida, su médico revisará los resultados junto con su historial médico para poder determinar un diagnóstico preciso. 
Image of cheerful african american woman using laptop while sitting on chair in living room; Shutterstock ID 1718299927; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Análisis de sangre para alergia
El análisis de sangre para detectar alergia es una forma rápida y sencilla de que su médico obtenga información sobre la alergia subyacente. La prueba, también llamada análisis de sangre de IgE específica (sIgE), proporciona resultados reveladores sobre los niveles en sangre de anticuerpos IgE que son específicos frente a una fuente alergénica concreta. Estos anticuerpos son un indicador de la sensibilización alérgica y, en el contexto de un historial médico centrado en la alergia, pueden ayudar a su médico a determinar si tiene alergia y a qué. 
Cómo funcionan los análisis de sangre para detectar alergia
  1. Se extrae una pequeña muestra de sangre.
  2. La sangre se envía a un laboratorio para su análisis. 
  3. Los resultados se entregan unos días después para que el médico los pueda interpretar junto con sus síntomas y su historial médico. 
Esta potente herramienta de diagnóstico puede revelar sensibilización a cientos de posibles alérgenos con una sola muestra de sangre. Los análisis de sangre presentan menos limitaciones respecto a quién se la pueden realizar o al momento de hacerlas, a diferencia de otros tipos de pruebas. Obtenga más información sobre las ventajas de los análisis de sangre de IgE específica. O consulte las preguntas frecuentes
Prueba de punción cutánea
En una prueba de punción cutánea, la piel se expone directamente a los alérgenos sospechosos y se observa si hay signos de reacción. Aunque estas pruebas pueden realizarse a edades tempranas, los pinchazos o arañazos reiterados pueden resultar traumáticos para niños pequeños. La prueba de punción puede ser difícil de realizar si existe alguna afección, como el eccema, si se está tomando algún antihistamínico de forma activa o si se tiene la piel más oscura, lo que puede dificultar la lectura de los resultados. 
Cómo funcionan las pruebas de punción cutánea para detectar alergia
  1. Se pincha o rasca la capa superior de la piel para introducir una cantidad muy pequeña de un presunto alérgeno en el sistema inmunitario. 
  2. Puede aparecer una reacción similar a la de una picadura de mosquito, normalmente en 20 minutos, lo que indica la presencia de IgE específica frente a ese alérgeno (sensibilización al mismo).
Diferencias clave en las pruebas 
Análisis de sangre de IgE específica 
Prueba de punción cutánea
Normalmente, la solicita y revisa un médico. 
Los pacientes no tienen que interrumpir su tratamiento para la alergia. 
Solo se requiere un pinchazo con una aguja (una única muestra de sangre).
No implica ningún riesgo de reacción alérgica grave.
Se puede utilizar con una erupción cutánea extensa.
Disponibilidad de la prueba de componentes.
Se obtienen los resultados en el mismo día en la consulta.
Prueba de exposición a alimentos
Una prueba de exposición, en combinación con un análisis de sangre o una prueba de punción cutánea, es un potente instrumento de diagnóstico. La llamada prueba de exposición o provocación oral con alimentos se utiliza para determinar un diagnóstico correcto, que puede estar guiado por los resultados de un análisis de sangre. La prueba de exposición se puede utilizar para confirmar una alergia alimentaria o para ver si ha superado dicho tipo de alergia. 1.3
Cómo funcionan las pruebas de exposición a alimentos
Una prueba de exposición a alimentos suele tener tres pasos:1,3
  1. Se le da de comer un trozo pequeño de un alimento sospechoso de provocarle alergia.
  2. Se le vigila de cerca para detectar cualquier síntoma clínico, normalmente en un entorno médico (clínica u hospital). 
  3. Si no hay reacción, consumirá partes cada vez más grandes del alimento, hasta llegar a una porción. Si se produce una reacción, la prueba se detiene.
Prueba de provocación
Una prueba de provocación es muy similar a una de exposición. La principal diferencia es que este tipo de prueba suele utilizarse para comprobar la sospecha de alergia respiratoria, a medicamentos u ocupacional, y no causada por alimentos. Por lo tanto, puede realizarse en la nariz, los ojos o los pulmones, así como en la boca. 4 
Cómo funcionan las pruebas de provocación
Las pruebas de provocación suelen tener tres pasos:4
  1. Se le expone a cantidades pequeñas pero crecientes del presunto alérgeno.
  2. Se le vigila de cerca para detectar cualquier síntoma clínico. 
  3. Si no se produce ninguna reacción, recibirá más cantidad del alérgeno hasta que se observe alguna respuesta. Si se presentan síntomas, la prueba se detiene.
Esta prueba apenas se realiza y, cuando se hace, suele llevarse a cabo en un entorno hospitalario.
Para controlar y tratar adecuadamente la alergia, es importante conocer exactamente el origen de los síntomas. Consulte con un profesional sanitario las distintas opciones de pruebas para detectar alergia. Para iniciar la conversación, hemos recopilado algunas preguntas diseñadas para que los profesionales sanitarios se hagan una idea completa de sus síntomas. Pueden repasar juntos sus respuestas durante la consulta.
Herramientas para entender la alergia
Monitorice la información de los síntomas de la alergia para aprovechar al máximo la visita a un profesional sanitario.
Obtenga más información acerca de los alérgenos específicos, incluidos los síntomas comunes, el tratamiento y el alivio. 
¿Es usted es un profesional sanitario? Obtenga información exhaustiva sobre cientos de alérgenos y componentes de alérgenos.
  1. Asthma and Allergy Foundation of America. How Do Doctors Diagnose Allergies. http://www.aafa.org/page/allergy-diagnosis.aspx. Consultado en junio de 2019.
  2. Kwong KYC, Jean T, Redjal N (2014) Variability in Measurement of Allergen Skin Testing Results Among Allergy-Immunology Specialists. J Allergy Ther. 5:60. doi:10.4172/2155-6121.1000160.
  3. American Academy of Allergy Asthma and Immunology. What do patients and caregivers need to know about oral food. challenges. https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/oral-food-challenge. Consultado en junio de 2019. 
  4. Niederberger V, Eckl-Dorna J, Pauli G. Recombinant allergy-based provocation testing. Methods. 2014;66(1):96–105.