Comment les allergènes moléculaires des animaux de compagnie peuvent-ils aider dans le traitement des allergies ?
Allergie aux chats
Les allergènes moléculaires du chat fournissent tout un éventail d’informations sur les allergies du chat et d’autres maladies alimentaires ou respiratoires.1-3 Certains de ces allergènes moléculaires peuvent indiquer si une personne présente un risque élevé de développer de l’asthme ou si elle peut présenter un syndrome porc-chat, type d’allergie qui provient de la consommation de porc.2 Les allergènes moléculaires du chat aident également les allergologues à optimiser leur immunothérapie afin d’effectuer la désensibilisation la plus pertinente.1-3
Il convient de noter que l’allergène moléculaire du chat Fel d 1, qui est produit dans les glandes salivaires et sébacées d’un chat, peut être transféré vers la fourrure et les phanères d’un chat par léchage et toilettage. 5 Par conséquent, comme un chat mue, le Fel d 1 se disperse dans votre maison et sur vos vêtements.
Allergie aux chiens
Comme les allergènes moléculaires du chat, les allergènes moléculaires du chien peuvent fournir des informations aux médecins leur permettant de décider des meilleurs types de désensibilisation à utiliser pendant l’immunothérapie. Les allergènes moléculaires du chien aident également à déterminer la mesure dans laquelle une personne est à risque d’asthme sévère, ce qui lui permet de comprendre les risques liés à l’introduction d’un chien chez elle.1-3
Contrairement à la croyance populaire, les chiens hypoallergéniques ne sont pas “exempts d’allergènes”.2 La majorité de ces types de chiens, tels que le caniche, perdent simplement moins leurs poils et il y a donc moins de phanères d’animaux qui traînent. Toutes les races produisent les protéines qui constituent les allergènes présents dans la salive, l’urine et les phanères. Bien que ces niveaux puissent varier, il n’existe pas de chien totalement “exempt d’allergènes”.2
Cependant, l’allergène moléculaire du chien “Can f 5” n’est produit que chez les chiens mâles, ce qui signifie que si vous n’êtes allergique qu’à cet allergène moléculaire spécifique, vous pouvez tolérer un chien femelle et avoir moins de réactions allergiques. C’est pourquoi le test des allergènes moléculaires est important si vous envisagez d’adopter un chien.1-3