過敏性反應:應留意的類型和徵象
2024 年 1 月
常見的誤解是過敏只會發生在春季。 實際上過敏性反應一年四季都會發生。 讓我們再進一步探討這一點。在我們深入探討過敏性反應及其展現的症狀之前,讓我們先回顧一些基本的過敏資訊。 
首先,我們來定義過敏。過敏是一種對正常無害的物質,如花粉或食物,產生的過敏性免疫反應。這類物質 — 亦稱為過敏原 — 對大多數人不會構成問題。
然而,對過敏的人來說,免疫系統會將其識別為威脅,並產生不適當 (即,異常) 的反應。¹  數百種 (對,正是數百種) 普通物質可能在對該物質過敏的人身上觸發過敏性反應。
過敏反應的症狀涵蓋從流眼淚、流鼻水到濕疹 (即異位性皮膚炎) 及重度過敏等各種過敏類型和症狀。其中涉及許多變數,可能會將症狀的嚴重程度從光譜的一端推向另一端。
為了幫助您更瞭解過敏性反應和如何加以管理,我們將探討各種類型、成因和治療。
什麼是過敏性反應?
讓我們利用一些科學觀點來釐清。當某個人接觸過敏原 (比如花粉、寵物皮屑、牛奶等) 且變得敏感時,身體會產生稱為免疫球蛋白 E (IgE) 的抗體。下次碰到相同過敏原時,與 IgE 抗體結合的過敏原便會造成肥大細胞釋放組織胺與其他化學物質。¹
此反應會造成發炎,並誘發輕微至嚴重的過敏症狀,影響到皮膚、腸胃道、心血管系統和/或呼吸道。¹
過敏性反應的症狀為何?
過敏性反應的症狀由輕微至嚴重不等,並取決於各種因素,包括過敏的觸發因子類型和個體的免疫反應。
常見的過敏性反應包括:2-3
  • 流鼻涕
  • 鼻塞
  • 打噴嚏
  • 喘鳴
  • 呼吸急促
  • 持續性的乾咳
  • 紅疹 (即,濕疹、接觸性皮膚炎和蕁麻疹)
  • 因未治療過敏而引起的疲勞
  • 頭痛
  • 噁心和嘔吐 (食物過敏的其中兩種症狀)
  • 重度過敏 (嚴重且可能危及生命的過敏性反應)
如果您患有氣喘,也可能出現以下症狀:4
  • 呼吸困難
  • 胸悶或胸痛
  • 呼氣時可聽見喘鳴或口哨音
  • 呼吸急促、咳嗽或喘鳴導致的睡眠困難
如果您知道哪些過敏原會讓您致敏,您可以搜尋我們的過敏原資訊表以找出特定反應,以及如何協助減輕這些過敏原。
過敏性反應會持續多久?
遇到我們所談論的症狀可能會讓人從輕微不適到感到害怕,尤其是當您無法確定原因、不知道反應會持續多久,或是若反應會變得更糟時。
只要您接觸到過敏原,過敏性反應就會持續。一旦您不再接觸,您的症狀應可在數小時內消失。然而,若您的反應是由寵物皮屑、塵蟎或花粉等吸入性過敏原所造成,則症狀可能會持續數日或更久。5
以下是幾種最常見的過敏原類型和相關症狀。
花粉
春季有打噴嚏、流眼淚和流鼻水的問題嗎?這些反應有時稱為花粉熱,可能是因為花粉漂浮在空氣中所造成。由於樹木、野草和草地在不同月份均會授粉,因此對過敏者來說可能會覺得這場搏鬥遙遙無期,而這幾個月也因此得名稱為過敏季節
全年
您也可能在秋冬中出現這些症狀。黴菌、塵蟎,甚至少量的狗和貓的皮屑都會引發同樣的反應。
寵物
大多數寵物過敏症狀出現在接觸數分鐘內,但某些過敏者的症狀會隨著時間而慢慢出現,並且會在 8 到 12 小時之後最為嚴重。6
girl sneezing holding cat
食品
當我們開始談論食物過敏時,事情會變得更加複雜。大部分與食物相關的反應會在進食後兩小時內發生,通常是在食用疑似過敏原的數分鐘內就會開始。在某些情況下,反應可能會延遲四到六小時或更久後才發生。7
如果想要知道過敏反應的持續時間,最好的方法便是向您的健康照護提供者諮詢。雖然我們可以提供估計值、致敏化作用和身體對此類情況的反應方式,但這不是一種每個人都適用的精確科學方法。
如何治療過敏性反應
過敏性反應的治療將視反應類型而定。如果您出現全身性過敏反應,請撥打緊急專線。在某些情況下,醫師可能會開給您腎上腺素自動注射器 (例如,EpiPen),以治療嚴重的過敏反應。請遵循您健康照護提供者的使用說明。您的提供者也可能會開立定期的過敏注射處方,這些過敏注射通常會在醫師診間施打。
也可能會建議您使用非處方藥以控制症狀,其中可能包括:8
  • 抗組織胺 (例如 Benadryl、Claritin、Allegra)
  • 皮質類固醇 (例如 Cortizone 10 Cream、Cortaid)
  • 解鼻充血劑 (例如 Sudafed、Mucinex)
醫師如何檢測過敏性反應?
我們談到了致敏化作用、反應類型,甚至還提及您可以做些什麼來治療過敏性反應。但是您如何知道自己對什麼過敏?很高興您提出這個問題!如果您懷疑自己對某種過敏觸發因子過敏,請務必與您的健康照護提供者約診。
過敏原致敏檢測有幾種類型,包括皮膚點刺測試和血液檢測。血液檢測,又稱為特異性 IgE 血液檢測,可檢測超過 500 種全過敏原與混合物,例如花粉、食物和動物皮屑,使用單一血液樣本即可搞定。
一旦知道身體對哪些過敏原會產生過敏性反應,您便能與健康照護提供者一起制定治療計畫,以協助減少接觸過敏原,並且在過敏性反應發生時加以管理。瞭解您的觸發因子、避免接觸,並在狀況發生時治療反應,您就能做好萬全準備。
瞭解如何進行過敏檢測
  1. https://www.pollen.com/allergy/pollen-allergens.
  2. https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/conditions-dictionary/pollen.
  3. https://www.aafa.org/pollen-allergy.
  4. Discover the connection: Reduce Exposure to Your Allergic Triggers.Thermo Fisher Scientific Inc. 2018. 
用於瞭解過敏的工具
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。 
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。