Moho
Datos de alérgenos, síntomas y tratamiento
El moho es un tipo de hongo que se encuentra en interiores y exteriores.1,2,3 El moho se reproduce a través de esporas, que pueden transportarse por el aire, el agua y los insectos.4,5 Después de inhalar sus esporas, las personas alérgicas al moho pueden experimentar síntomas.6 Aunque la mayoría de las reacciones ocurren desde mediados del verano hasta principios del otoño, algunos mohos pueden sobrevivir a las heladas, y algunas especies pueden crecer a temperaturas negativas.5,7 Aunque una capa de nieve puede reducir las cantidades de moho, en realidad no mata a la mayoría de las especies, y después del deshielo de primavera, el moho que sobrevive prosperará gracias a la vegetación muerta por el frío del invierno.7
De las más de 1 millón de especies de hongos, aproximadamente 80 se han relacionado con la alergia respiratoria.8 Además de causar los síntomas de la rinitis alérgica (también conocida como fiebre del heno), la alergia al moho también es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades de las vías respiratorias superiores e inferiores, como el asma.6,8 Los mohos más propensos a causar síntomas de alergia son Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus y Penicillium.8 La sensibilización del moho se encuentra en todo el mundo, y se calcula que afecta a entre el 3 y el 10 por ciento de la población.9 Sin embargo, en aquellos con asma, las cifras de prevalencia pueden llegar a ser de hasta el 80 por ciento.10
¿Dónde se encuentra el moho?
Aunque los mohos crecen mejor en condiciones cálidas y húmedas, pueden sobrevivir casi en cualquier lugar donde haya suficiente humedad y nutrientes.2,8 La mayoría de las especies prefieren temperaturas de 15 a 30 °C, pero algunas pueden crecer en temperaturas de 35 a 50 °C.2 En exteriores, este tipo de hongo puede vivir en o sobre multitud de medios, como tierra, polvo, troncos en putrefacción, hojas caídas, abono, césped y maleza. Algunas especies también pueden colonizar distintos cultivos, como cultivos de trigo, avena, cebada y maíz, y se puede encontrar en algunas especias y en la marihuana.7,12
La prevalencia de moho en interiores en climas fríos está entre el 5 y el 10 por ciento, pero esas cifras alcanzan entre el 10 y el 30 por ciento en climas cálidos.8 Además de colonizar viviendas residenciales, el moho también puede aparecer en panaderías, fábricas cerveceras, graneros, lecherías e invernaderos.7 Dentro de casa, el hongo se puede encontrar en lugares húmedos como sótanos y baños, donde crece en numerosas superficies, incluidas puertas de ducha, bandejas de goteo de refrigeradores, plantas de interior, aire acondicionado, humidificadores, cubos de basura, alfombras, tejas, aislamiento térmico del edificio, madera, pintura, paredes de pladur, colchones, muebles tapizados y almohadas.2,7 Además, el moho puede colonizar los alimentos, invadiendo tanto la superficie como su interior. Es decir, si un alimento muestra un fuerte crecimiento de moho en la parte superior, las raíces adicionales del moho (es decir, hilos muy finos, quizás invisibles) pueden haber penetrado profundamente por debajo de la superficie.4
Prepárese para su próxima cita con su profesional sanitario. 
Rellene nuestro monitorizador de síntomas
Obtenga más información sobre las opciones de pruebas de alergia de IgE específica.
Más información
¿Hay otros alérgenos a los que podría estar sensibilizado?*
Algunas personas con alergia al moho también pueden experimentar síntomas cuando están expuestas a otros tipos de moho. Esto se denomina reactividad cruzada y ocurre cuando el sistema inmunitario de nuestro cuerpo identifica las proteínas o componentes de diferentes sustancias como estructuralmente similares o relacionados biológicamente, lo que desencadena una respuesta.13
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
¿Cómo puedo controlar mi alergia?
Si usted es alérgico al moho, su profesional sanitario le puede recomendar un plan que incluya lo siguiente.5,6,14,15,16
  • Limite su tiempo al aire libre durante las temporadas en las que el moho está más activo.
  • Utilice mascarilla cuando manipule o traslade materias vegetales, y evite barrer o quemar hojas secas.
  • Evite graneros y silos, el heno, la paja y los musgos de turbera.
  • Utilice filtro certificado para el asma y la alergia en la unidad de calefacción y aire acondicionado, y cambie los filtros con regularidad.
  • Emplee deshumidificadores para reducir los niveles de humedad en el interior a menos del 45 por ciento con objeto de crear un entorno en el que el moho tenga menos probabilidades de crecer.
  • Mejore el flujo de aire a través de las habitaciones abriendo las puertas entre estancias, alejando los muebles de las paredes y usando ventiladores.
  • Utilice extractores en baños y cocinas para sacar la humedad de las estancias.
  • Arregle cualquier fuga en las tuberías, compruebe si hay condensación en las ventanas y elimine las fuentes de humedad.
  • Repare las goteras, limpie los canalones y asegúrese de que el agua de lluvia se drene lejos de su vivienda.
  • Limpie a fondo y con regularidad fregaderos y bañeras, las juntas de las puertas del refrigerador y los cubos de la basura.
  • Retire la ropa de las lavadoras nada más acabar y limpie las juntas de goma con regularidad.
  • Elimine las fuentes de humedad de los sótanos, como las fugas de tuberías y la filtración de aguas subterráneas.
  • Ponga en marcha los extractores durante y después de duchas y baños.
  • Retire cualquier alfombra de baños y sótanos.
El profesional sanitario le puede prescribir uno de los siguientes tratamientos para mejorar los síntomas de la alergia:
  • Los antihistamínicos se suelen utilizar para reducir síntomas como estornudos, picor y goteo nasal.
  • Los corticosteroides nasales se utilizan para reducir la inflamación de la nariz y bloquear las reacciones alérgicas.
  • Los descongestionantes en aerosol orales y nasales se pueden emplear para aliviar la congestión.
  • El lavado nasal diario con un frasco de presión con agua salada puede ayudar a limpiar los elementos irritantes y aliviar los síntomas nasales.
  • Antiinflamatorios como el Montelukast, que pueden ser eficaces en el tratamiento de la alergia al moho. 
  • La inmunoterapia con alérgenos, según las indicaciones del profesional sanitario, puede ayudarle a desarrollar tolerancia a la exposición al moho.
¿Busca más información sobre alergias y consejos de tratamiento?
Visite la sección Vivir con alergias
Síntomas comunes
Los síntomas de alergia al moho pueden variar de leves a graves y de una persona a otra.6 La reacción puede ocurrir casi inmediatamente después de la exposición o puede retrasarse. Los síntomas son más comunes entre mediados del verano y principios del otoño, pero, puesto que los mohos crecen tanto en interiores como en exteriores, las reacciones alérgicas pueden ocurrir durante todo el año.5
Los síntomas suelen incluir uno o más de los siguientes:6,11
  • Congestión nasal
  • Goteo nasal
  • Estornudos
  • Ojos irritados y llorosos
  • Tos
  • Sibilancias
  • Picor de ojos, nariz y garganta
  • Piel seca y escamosa
La sensibilización al moho también es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades de las vías respiratorias superiores e inferiores, como la rinitis alérgica (también conocida como fiebre del heno) y el asma.8. Además, otras reacciones incluyen las siguientes:6,7
  • Sinusitis fúngica alérgica (inflamación de los senos paranasales)
  • Aspergilosis broncopulmonar alérgica (enfermedad pulmonar cuyos síntomas pueden incluir sibilancias, fiebre leve y tos con flemas o moco con manchas marrones)
  • Neumonitis por hipersensibilidad (una afección poco común que causa inflamación pulmonar)
Un pequeño porcentaje de asmáticos con alergia al moho inhalado también puede desarrollar urticaria alérgica cuando comen o beben cualquier cosa que contenga levadura o moho.1 Además de causar reacciones alérgicas, los mohos también pueden causar infecciones junto con reacciones tóxicas.2
¿Cómo sé si soy alérgico?*
Junto con su historial de síntomas, las pruebas de punción cutánea o los análisis de IgE específica en sangre pueden ayudarle a determinar si es alérgico a un alérgeno en particular. Si le diagnostican una alergia, su profesional sanitario elaborará un plan de manejo de la alergia junto con usted.
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
¿Existe riesgo de que se produzca una reacción grave?
La exposición y la sensibilización a los alérgenos fúngicos pueden promover el desarrollo y empeoramiento de enfermedades alérgicas como la rinitis alérgica y el asma.13
  1. GI Society [Internet]. Vancouver, BC, Canadá: Canadian Society of Intestinal Research; mar/abr 2004. Disponible en: https://badgut.org/information-centre/health-nutrition/yeast-and-mould-allergy.
  2. Storey E. Guidance for clinicians on the recognition and management of health effects related to mold exposure and moisture indoors. Farmington, CT: University of Connecticut Health Center, Division of Occupational and Environmental Medicine, Center for Indoor Environments and Health; 2004.
  3. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta, GA: National Center for Environmental Health; 11 ago 2020. Disponible en: https://www.cdc.gov/mold/faqs.htm.
  4. Departamento de Agricultura de Estados Unidos. [Internet]. [lugar desconocido]: Departamento de Agricultura de Estados Unidos; ago 2013. Disponible en: https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/a87cdc2c-6ddd-49f0-bd1f-393086742e68/Molds_on_Food.pdf?MOD=AJPERES#:~:text=The%20spores%20give%20mold%20the%20color%20you%20see.&text=Foods%20that%20are%20moldy%20may,that%20can%20make%20you%20sick.
  5. Asthma and Allergy Foundation of America [Internet]. Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; oct 2015. Disponible en: https://www.aafa.org/mold-allergy.
  6. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 3 abr 2019. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mold-allergy/symptoms-causes/syc-20351519.
  7. PennState Hershey, Milton S. Hershey Medical Center [Internet]. Bethesda, MD: National Institutes of Health; 29 jun 2012. Disponible en: http://pennstatehershey.adam.com/content.aspx?productId=112&pid=28&gid=000130.
  8. Ozdemir O (2015) Molds and Respiratory Allergy - Part 1. MOJ Immunol 2(2): 00045. DOI: 10.15406/moji.2015.02.00045. Disponible en: https://medcraveonline.com/MOJI/MOJI-02-00045.pdf.
  9. Twaroch TE, Curin M, Valenta R, Swoboda I. Mold allergens in respiratory allergy: from structure to therapy. Allergy Asthma Immunol Res. May 2015;7(3):205-20. doi: 10.4168/aair.2015.7.3.205. Epub 11 mar 2015. PMID: 25840710; PMCID: PMC4397360. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4397360/.
  10. Simon-Nobbe B, Denk U, Pöll V, Rid R, Breitenbach M. The spectrum of fungal allergy. Int Arch Allergy Immunol. 2008;145(1):58-86. doi: 10.1159/000107578. Epub 20 ago 2007. PMID: 17709917. Disponible en: https://www.karger.com/Article/FullText/107578.
  11. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 23 abr 2018. Disponible en: https://acaai.org/allergies/types/mold-allergy.
  12. American Thoracic – American Thoracic Society [Internet]. Nueva York, NY: American Thoracic Society. 2018. Disponible en: https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/allergic-bronchopulm-aspergillosis.pdf.
  13. Fukutomi, Yuma & Taniguchi, Masami. (2015). Sensitization to fungal allergens: Resolved and unresolved issue. Allergology International. 145. 10.1016/j.alit.2015.05.007. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1323893015001161?via%3Dihub.
  14. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 3 abr 2019. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mold-allergy/diagnosis-treatment/drc-20351525.
  15. Nationwide Children’s Hospital [Internet]. Columbus, OH: Nationwide Children’’s Hospital; 1976 [oct 2018]. Disponible en: https://www.nationwidechildrens.org/conditions/allergy-to-mold.
  16. Bozek A, Pyrkosz K. Immunotherapy of mold allergy: A review. Hum Vaccin Immunother. 3 oct 2017;13(10):2397-2401. doi: 10.1080/21645515.2017.1314404. Epub 8 may 2017. PMID: 28481693; PMCID: PMC5647975.