我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
18 個月大的 Antonio 和 Isabel 皆有濕疹和奶類過敏病史,二人皆交由醫療人員進一步檢視其奶類過敏症狀。
負責 Antonio 和 Isabel 的醫療人員檢視了他們全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以可反映其成分的全脂牛奶過敏原進行檢測。
Antonio 和 Isabel 皆確診對奶類過敏。但過敏的症狀可能隨著時間有所改變。
檢測 | 類型 | Antonio 的結果 | Isabel 的結果 |
---|---|---|---|
牛奶 | 完整過敏原 | +4 | +5 |
檢測 | 類型 | Antonio 的結果 | Isabel 的結果 |
---|
Antonio 和 Isabel 對蛋類的皮下測試結果皆呈現陰性。
檢測 | 類型 | Antonio 的結果 | Isabel 的結果 |
---|---|---|---|
牛奶 | 完整過敏原 | 18 | 25 |
檢測 | 類型 | Antonio 的結果 | Isabel 的結果 |
---|
之前的醫療人員根據他們過去的病史、評估和檢測結果,建議他們在飲食中避開牛奶,並以無奶配方代替。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Antonio 的結果 | Isabel 的結果 |
---|---|---|---|
牛奶 | 完整過敏原 | 10.2 | 20.6 |
Bos d 4 (α-乳白蛋白) | 過敏原成分 | 3.8 | 2.2 |
Bos d 5 (β-乳球蛋白) | 過敏原成分 | 0.7 | 1.0 |
Bos d 8 (酪蛋白) | 過敏原成分 | 1.4 | 21.5 |
檢測 | 類型 | Antonio 的結果 | Isabel 的結果 |
---|
Antonio 對於 Bos d 8 (酪蛋白) 的低度致敏化反應,顯示他也許可耐受充分加熱後的奶類。可用充分加熱後的奶類進行食物激發試驗,確認其診斷結果。有了這些成分和後續的食物激發試驗,Antonio 的生活品質得以改善:無須嚴格禁食奶類,家人也無須擔心食用含有充分加熱奶類產品所帶來的風險,諸如蛋糕和餅乾。1,2
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
Isabel 會對 Bos d 8 產生大量 IgE,顯示她有對所有形式奶類嚴重過敏的風險。1,2
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。