Top Ten Ways to Improve Your RNA Isolation
RNAの調整・精製は、次世代シーケンシング、リアルタイムPCRによる逆転写定量PCR(RT-qPCR)、ノーザンブロット分析やcRNA合成など、さまざまな実験に必要となる基本的な技術です。たとえば、サンプルの採集や前処理、保存条件は、回収されるRNAの質や収量に⼤きく影響を与えます。
RNA精製キット
RNAの単離に役立つその他のページをご覧ください:
基礎:RNAの単離
トータルRNA単離の「すべきこと」と「してはいけないこと」
サンプルの収集、処理、保管中のさまざまな要因が結果に悪影響を及ぼす可能性があり、考慮する必要があります。これらの要因は、概して3つのカテゴリに収まります。
  • 処理前のサンプルを安定化
  • 操作中のRNA回収
  • 保護されていないサンプルのRNaseへの曝露
RNA調製のためのラボのベストプラクティスとRNA精製の10の改善方法
  1. どのようなタイプのRNAを単離する必要がありますか?
  2. RNA単離のための領域の調製方法
  3. RNA単離の前にサンプルを収集して保存する方法
  4. 適切なRNA単離方法/キットの選択
  5. DNase - 必要ですか?
  6. どのくらいの量のRNAが得られますか?
  7. 精製RNAの保存
  8. 品質管理のためのRNA検査
  9. ダウンストリームアプリケーションの把握
  10. 細胞ライセート法を使用したRNA単離ステップの省略
どのタイプのRNAを抽出する必要がありますか?
RNAのサイズは、20ヌクレオチド(nt)から8 Kb(kb)以上になります。ターゲットサンプルから特定または複数のタイプ/サイズのRNAを単離する場合は、それぞれに合わせたRNA単離手順が必要です。したがって、すべてのRNA単離キットが同じではないため、目的のRNAターゲットに最適なRNA単離方法を選択することが重要です。最適な結果を得るために推奨されるさまざまなタイプのRNAおよび関連するRNA単離キットの説明をご覧ください。
各タイプの概要を以下に示します。
  • microRNA(miRNA) - 18-22 ntのsmall non-coding RNA;RNAサイレンシングや遺伝子発現の転写後制御の機能を有します
  • small non-coding RNA(pre-miRNA、snoRNA、piRNAなど) - 20-200 ntのnon-coding RNA;多くの細胞プロセスに関与します
  • メッセンジャーRNA(mRNA) - >200 nt;タンパク質を構成するアミノ酸配列にDNA情報を転写します
  • トランスファーRNA(tRNA) - 70-90 nt;タンパク質翻訳中に、成長するペプチド鎖にアミノ酸を運びます
  • リボソームRNAまたはrRNA(例5S、18S、28S) - >200 nt;リボソームのRNA成分
  • トータルRNA = すべてのRNAタイプを1つにまとめた溶出
RNA単離のための実験スペースの準備方法
自然界にはあらゆる場所にRNaseが存在するため、RNAの実験を始める前にラボ環境をしっかりチェックしましょう。特に精製後のRNAに直接触れる可能性のあるものはすべてRNase-freeにする必要があります。まずは少なくとも以下の点について確認してください:ピペッター、ベンチトップ、ガラス器具およびゲル装置などすべての表面は、RNaseZap RNase Decontamination solutionまたはRNaseZap RNase Decontamination Wipesのような表面除染溶液で除染する必要があります。常にRNaseフリーのチップ、チューブおよび試薬を使用し、実験中に手袋を頻繁に交換することも大切です。
RNA単離の前にサンプルを収集して保存する方法
内在性RNaseの不活性化は、組織摘出後または細胞回収後、ただちに⾏う必要があります。これは、RNAが分解されるのを防ぐためです。
これには、3つの方法があります。
  • PureLink RNA mini kitに含まれる溶解バッファーやTRIzol™ Reagentのような、カオトロピックベースの細胞溶解溶液(グアニジニウムを含むなど)で回収した直後に、サンプルを完全にホモジナイズします。
  • 液体窒素中でサンプルを瞬間凍結液体窒素処理によって、瞬時に超低温下に置くことで、RNase活性を抑制することが可能です。RNAの分解を防ぐため、液体窒素に浸漬したときに組織片がすぐに凍結するのに十分な大きさであることを確認してください。
  • RNAlater Tissue Collectionにサンプルを配置:RNA安定化溶液は、未処理の凍結していない組織および細胞サンプル(下記#2を参照)中の細胞RNAを安定化させ保護する水性の無毒な採取試薬です。RNaseがRNAを破壊する前に、RNAlaterが組織に迅速に浸透できるよう、組織サンプルを薄片(0.5 cm)にすることが重要です。
正しいRNA精製システム/キットの選択
市販のRNA精製システムにはさまざまなタイプのものがあります。最も簡単で安全な方法として、中~低スループットのサンプル処理にはPureLink RNA Mini Kit、ハイスループット処理が必要な場合はPureLink Pro 96Kitなどのカラムベースのメソッドがあります。取扱いが容易なため、これらの方法は複数のサンプルを扱うのに最適です。MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kitは常磁性粒子アプローチを採用しており、自動化が容易でより高いスループットのサンプルニーズに最適です。
RNase活性が⾮常に⾼いサンプル(膵臓など)や脂肪成分を多く含むサンプル(脳、脂肪組織など)を扱う場合、フェノール抽出をベースとしたTRIzol試薬の使⽤が適しています。
  • PureLink RNA mini kit – ほとんどのサンプルタイプにおいて最適で簡単なメソッド
  • MagMAX mirVana total RNA isolation kit – 自動化されたハイスループットRNA単離のニーズに最適です
  • TRIzol Reagent – Rnase活性が高い、または脂質含有量が高いなどの困難なサンプルに最適です
DNase処理は必要?
PureLink RNA Mini Kitカラムは、ゲノムDNAの大部分を除去しながら高品質のトータルRNAを分離するのに非常に効率的です。一般的に、動物組織または哺乳類細胞株からのRNAを必要とするほとんどのアプリケーションでは、追加のDNase処理は必要ありません。ただし、qRT-PCRによる遺伝子発現解析などにおいて、大きなイントロンを挟むデザインのプライマーセットを用いない場合や、イントロンが非常に短いまたは全くない微生物のサンプルを扱うアプリケーションでは、残存汚染DNAをより完全に除去する必要があります。PureLink DNase Setは、RNA単離プロトコル中にDNAのオンカラム消化を容易にします。「オンカラム」でのDNase処理はより簡単で、RNAを単離した後のDNase処理よりも高いRNA回収率が得られます。PureLink DNase Setを使用して、以前に精製されたRNAから残存DNAを除去することもできます。PureLink DNase Setでは、「オンカラム」および「精製済RNA処理」ワークフローの両方を選択できます。
どのくらいの量のRNAが得られますか?
組織の中には組織構造や生理学的状態に応じて、RNA含有量が高いものもあれば、RNA含有量が低いものもあります。適切なサンプル調製実験設計により、1)不十分な開始組織量の処理による期待されたよりも低いRNA収量、2)RNAカラムやビーズの過負荷によるRNAの品質や純度の低下、3)単離中に必要以上の量のRNA溶出液が使用された場合のRNA濃度の低下など、いくつものサンプル調製の落とし穴を回避できます。RNA調製を実施する前にどのくらいの組織を処理するかを知ることで、アプリケーションや目的に合わせて、期待される純度で十分な量のRNAを分離できます。
以下の表は、組織のサンプルタイプとそれぞれのRNA収量を迅速に確認するためのものです。
toptentable
精製RNAの保存
PureLink RNA mini kitおよびMagMAX mirVana Total RNA Isolation Kitには、精製RNAの保存用に最適化されたRNaseフリー溶出溶液が付属しています。また、TRIzol抽出やエタノール沈殿などの他のRNA分離法では、RNAペレットをRNA保存液などの特殊な保存液に再懸濁できます。RNA保存液はRNaseフリーの保証済みバッファーで、RNAの塩基加水分解を最小限に抑えます。
短期保存では、精製RNAを–20℃で保存できます。ただし、複数回の凍結融解によるRNAの損傷や、偶発的なRNase汚染を防ぐために、RNAを複数のチューブに分注して–80℃で保存することを推奨します。
  • 短期保存では、RNAを-20℃で保存します
  • 長期保存では、RNAを-80℃で保存します
  • RNAを複数のチューブに分注することで、凍結融解を最小限に抑え、偶発的なRNase汚染を低減します
品質管理のためのRNA検査
RNA解析アプリケーションは、反応を最適に進めるために、設定された範囲のRNAインプットを使用する必要があります。RNAが多すぎる、または少なすぎると、データが不正確になったり、結果が誤って解釈される可能性があります。
RNAの品質と量の測定方法:
  • UV分光法 – RNAの濃度と純度を評価する従来の方法。希釈されたRNAサンプルのUV吸光度は、260 nmと280 nmの両方の波長で測定され、これらの測定から算出された核酸濃度はBeer-Lambertの法則を使用して測定され、濃度とともに吸光度の直線的変化を予測します。(詳細については、リンクをクリックしてください:RNA定量は、ほとんどのRNA解析方法の前に重要で必要なステップです。UV分光法はシンプルな測定法であり、ほとんどのラボで分光光度計をすぐに使用できます。Thermo Scientific NanoDrop One/OneC超微量分光光度計は、わずか1~2µLのサンプルでRNA定量を可能にするため、さらなる利点があります(従来の分光光度計では、はるかに大きな容量が必要です)。
  • Qubit Fluorometers– 蛍光測定法は、特殊な蛍光色素を使用して核酸を測定するもう1つのオプションです。Qubit 4 FluorometerなどのQubit Fluorometer機器を使用すると、RNAの量、完全性および品質を、高感度なQubitアッセイを使用して、非常に低濃度のRNAサンプルでも迅速に測定できます。
  • キャピラリー電気泳動分析 – 従来のゲル電気泳動に基づくRNA定量および品質測定を、マイクロ流体チップフォーマットで行います。これらのシステムは、量と品質に加えて自動での鎖長測定を提供します。RNA integrity number(RIN)を取得して、単離したRNAの品質を評価できます。
RNA品質の標準的な許容測定値
  • A260/A280比は、タンパク質の混入量を示します。RNAの許容比は1.8~2.0です
  • RNA Integrity Number(RIN) – RNAの全体的な「完全性」を示します。理想的には、RNA解析技術では、最小RIN値が7のRNAサンプルを使用することが推奨されます。しかし、一部の分子生物学技術(qRT-PCRなど)は、RIN値が2以下のサンプルでも許容できるものもあります。
ダウンストリームアプリケーションの把握
RNAは、qRT-PCR、マイクロアレイ、トータルRNAシーケンシング、アンプリコンベース/ターゲットシーケンシングなどのさまざまなアプリケーションで解析できます。RNA精製の前にRNAインプット要件を把握することがベストプラクティスであるため、適切なメソッドを選択することで、時間とサンプルを節約できます。
その他の考慮事項:
  • 残存汚染DNAを除去する必要がありますか?DNA除去が必要な場合、PureLink DNase setを使用したオンカラムDNase消化は、DNAを除去するための最も簡単で効率的な方法です
  • qRT-PCRで解析する場合、プライマーは単一エクソンの遺伝子に対応するように設計されていますか?単一エクソンの遺伝子に対するプライマーの場合、PureLink DNase setを使用したオンカラムDNase消化は、DNAを除去するための最も簡単で効率的な方法です
  • RNAサンプルごとに、必ず「 -RT」コントロールを含めてください 残存DNAではなくRNAが増幅されていることを確認します
細胞溶解法ならRNAを単離する必要はありません
RNAの調製、分離、定量の複雑さをマスターすることで、分子生物学を理解する能力が向上します。しかし、特定の分析手法では、RNAをすべて単離する必要がなく、よりシンプルで迅速な細胞溶解法を使用できるため、時間と労力の両方を節約できる場合があります。Cells-to-CTはこのような選択肢の1つです。革新的なライセートベースのサンプル調製法により、組織培養プレートで10~100,000個の細胞を直接溶解できます。細胞溶解液は、5分間の溶解ステップと2分間の停止反応ステップの後、ダウンストリームの逆転写酵素(RT)およびqPCR反応に直接使用できます。高いスループット と自動化を実現するこの方法により、RNAカラムや磁気ビーズ、遠心分離、加熱、高価なサンプル調製自動化システムを必要とせずに、10分未満で96サンプルを処理できます。
Ordering Information
Catalog # Name Size Price (USD) Qty
12183018A PureLink™ RNA Mini Kit, 50 preps Each
347.65
Online Exclusive
367.00
Save 19.35 (5%)
K310096A PureLink™ Pro 96 PCR Purification Kit Each
927.65
Online Exclusive
956.00
Save 28.35 (3%)
AM1830 MagMAX™-96 Total RNA Isolation Kit Each
526.00
AM1839 MagMAX™-96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit Each
734.00
AM7020 RNAlater™ Stabilization Solution, 100 mL Each
193.65
Online Exclusive
202.00
Save 8.35 (4%)
AM9690 Plant RNA Isolation Aid Each
114.65
Online Exclusive
120.00
Save 5.35 (4%)
12185010 PureLink™ DNase Set Each
153.00
AM1907 TURBO DNA-free™ Kit Each
172.00
18068015 DNase I, Amplification Grade Each
193.00
AM9780 RNaseZap™ RNase Decontamination Solution, 250 mL Each
98.65
Online Exclusive
104.00
Save 5.35 (5%)
AM9786 RNaseZap™ RNase Decontamination Wipes, 100 Sheets Each
114.65
Online Exclusive
120.00
Save 5.35 (4%)
AM9516 GlycoBlue™ Coprecipitant (15 mg/mL), 5 x 300 μL Each
303.65
Online Exclusive
323.00
Save 19.35 (6%)
AM7118 Yeast RNA (10 mg/mL) Each
368.65
Online Exclusive
391.00
Save 22.35 (6%)
AM9520 Linear Acrylamide (5 mg/ml) (1 ml Tube) Each
240.65
Online Exclusive
253.00
Save 12.35 (5%)
AM7001 THE RNA Storage Solution, 50 mL Each
63.65
Online Exclusive
68.00
Save 4.35 (6%)
12183020 PureLink™ RNA Mini Kit, 10 preps Each
155.65
Online Exclusive
164.00
Save 8.35 (5%)
12183025 PureLink™ RNA Mini Kit, 250 preps Each
1,441.65
Online Exclusive
1,522.00
Save 80.35 (5%)
研究用途にのみご使用ください。ヒトまたは動物の治療もしくは診断用には使用できません。