Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt
Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt
Thermo Scientific™

Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt

Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit diesen Multischalen, die über einen erhöhten Wellrand und eine spezielle Oberflächenbehandlung verfügen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAnzahl WellsAnzahl pro Karton
140685685
140675675
1424752475
1506281275
1506874875
1767404120
1424852485
1526404885
Katalognummer 140685
Preis (EUR)
214,65
Exklusiv online
235,00
Ersparnis 20,35 (9%)
Case of 85
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Anzahl Wells:
6
Anzahl pro Karton:
85
Preis (EUR)
214,65
Exklusiv online
235,00
Ersparnis 20,35 (9%)
Case of 85
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Multiwellplatten mit Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung eine maximale Adhäsion für eine breite Auswahl von Zelltypen. Das offene Format mit dem erhöhten Well-Rand ermöglicht eine bequeme und sichere Manipulation der Zellen.

Nunclon Delta Oberflächenbehandlung gewährleistet optimale Leistung für Zelladhäsion.

  • Wells mit flachem Boden und stapelbar
  • Geringes Risiko einer Kreuzkontamination durch erhöhte Ränder um die Wells
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • Ausgezeichnete optische Qualität
  • Alphanumerische Codes zur Wellidentifizierung

Runde Wells

  • Belüftete Deckel zum Gasaustausch
  • Vertiefte Bereiche um die Wells herum fungieren als Wasserspeicher und minimieren Verdunstungen aus den Wells
  • Deckel mit abgeschnittenen Ecken für einfache Ausrichtung

Rechteckige Wells

  • Große Kulturfläche
  • Standarddeckgläser einlegbar: 24 x 60 mm für 4-Well Platten und 22 x 22 mm for 8-Well Platten

Bestellinformationen:

24-Well-Platten sind 17 mm tief; 4-Well-Platte ist 10 mm tief

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Zertifizierung/KonformitätMit Rückverfolgbarkeits- und Qualitätszertifikat (ein Zertifikat pro Packung).
Kulturfläche9,6 cm²
Anzahl pro Karton85
Anzahl pro Packung5
ProdukttypZellkultur-Schale
Arbeitsvolumen (metrisch)3 ml
MaterialPolystyrol
Anzahl Wells6
SterilitätSteril
OberflächenbehandlungNunclon Delta
Volumen (metrisch) Well3 ml (Well)
WellformFlacher Boden (F-Well)
Unit SizeCase of 85
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Customers who viewed this item also viewed



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
60968751Certificate of Compliance18. Juni 2025142475
60790532Certificate of Compliance12. Juni 2025150628
60968307Certificate of Compliance09. Juni 2025142475
60685068Certificate of Compliance09. Juni 2025140675
60670959Certificate of Compliance09. Juni 2025140675
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Our Nunclon Delta surface for adherent cells is a standard tissue culture (TC) surface modification that makes the polystyrene surface more hydrophilic. This facilitates maximum adhesion for a broad range of cell types.

The Nunclon Delta surface is Thermo Scientific Nunclon Delta-certified, which is a Thermo Fisher proprietary certification that has a quality standard to help ensure consistency. Every lot of Thermo Scientific Nunclon Delta-certified cell cultureware is tested with Gibco media for:
- Less than 10% growth variation in L929, Hel299 and primary chick embryo cells
- Less than 15% variation colony formation of V79-4 cells

More information and all applicable products can be found in the "Product selection guide for every step of your cell culture workflow" brochure .

This depends largely on the cell line and working conditions (considerations include headspace for gas exchange, supplements used, and optimal feeding schedule, among others) but we do offer guidelines for development purposes (0.3 to 0.5 mL per cm2) . Note that these volumes are approximate and may have to be modified for best performance. T25 Flask = 7 mL, T75 Flask = 25 mL, T175 Flask = 55 mL, T225 Flask = 70 mL, 300cm2 Flask = 100 mL, 500 cm2 TripleFlask = 200 mL, 35 mm round culture dish = 3 mL, 60 mm round culture dish = 5 mL, 100 mm round culture dish = 12 mL, 150 mm round culture dish = 35 mL, 4 (rectangular) well Multidish = 5 mL, 8 (rectangular) well Multidish = 3 mL, 4 (round) well Multidish = 1 mL, 6 well Multidish = 3 mL, 12 well Multidish = 2 mL, 24 well Multidish = 1 mL, 48 well Multidish = 0.5 mL.

Nunclon Delta refers to our performance-certified surface for culture of adherent cells, available in a variety of common formats (flasks, plates, multiwell dishes). It is tested with at least four cell lines (varies by product and manufacturing location) commonly used in research, and it should work well for most robust cell lines. It does not involve addition of coating reagent, but rather is manufactured by exposure of the molded products to a proprietary energy source, which renders the surface more hydrophilic by means of increasing the concentration of oxygen-containing (e.g. hydroxyl) molecular groups. It is by this hydrophilic property that anchorage-dependent cells are able to attach to the surface and become confluent.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection