MagMAX™ Pflanzen-DNA-Isolationskit
MagMAX™ Pflanzen-DNA-Isolationskit
Thermo Scientific™

MagMAX™ Pflanzen-DNA-Isolationskit

Das MagMAX™ Pflanzen-DNA-Isolierungskit wurde für die automatisierte Aufreinigung mit hohem Durchsatz oder die manuelle Aufreinigung von DNA aus einer VielzahlWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
A32580384 Aufreinigungen
A3254996 Aufreinigungen
A471561000 Aufreinigungen
Katalognummer A32580
Preis (EUR)
1.046,65
Exklusiv online
1.110,00
Ersparnis 63,35 (6%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
384 Aufreinigungen
Recurring order eligible. Learn more »
Preis (EUR)
1.046,65
Exklusiv online
1.110,00
Ersparnis 63,35 (6%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product

Das MagMAX™ Pflanzen-DNA-Isolierungskit wurde für die automatisierte Aufreinigung mit hohem Durchsatz oder die manuelle Aufreinigung von DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten entwickelt. Das Kit verwendet die MagMAX Magnet-Bead-Technologie, wodurch Phenol-/Chloroformextraktion oder Alkoholausfällung überflüssig werden. Die Verfahren sind für die Isolierung von DNA aus 10–100 mg Pflanzenproben optimiert. Die DNA-Erträge variieren zwischen verschiedenen Spezies und Geweben je nach Genomgröße, Ploidie, Zellzahl, Alter der Gewebeprobe und Lagerungsbedingungen.

Das MagMAX Pflanzen-DNA-Isolierungskit basiert auf der Magnet-Bead-Technologie und ermöglicht reproduzierbare Erträge und eine robuste Leistung. Die hohe Bindungskapazität, die gleichmäßige Partikelgröße und die schnelle magnetische Reaktion der Beads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung bei geringem Probendurchsatz. Die dabei entstehende hochwertige DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren und kann in einem breiten Spektrum nachgeschalteter Anwendungen wie PCR, qPCR oder Next-Generation-Sequenzierung verwendet werden. Im Balkendiagramm unten sind typische Genom-DNA-Erträge aus verschiedenen Quellen dargestellt.

Merkmale des MagMAX Pflanzen-DNA-Isolierungskit sind u. a.:
• Vielseitig – Geeignet für jede Art und jeden Teil von Pflanzen, einschließlich holziger, polyphenolreicher und verholzter Proben
• Hohe DNA-Ausbeute – Im Vergleich zur herkömmlichen CTAB-Methode
• Hohe Qualität – Isolierung von DNA mit hoher Integrität, ohne Inhibitoren und RNA-Kontamination
• Flexibel – Einfach einstellbar für automatische Plattformen mit hohem Durchsatz und die manuelle Verarbeitung

Anwendungen
Isolierte DNA ist ideal für die Verwendung bei häufig angewendeten biologischen Verfahren, wie z. B.:
• qPCR
• Next-Generation-Sequenzierung

Vorteile der MagMAX Magnet-Bead-basierten Aufreinigung
Das Magnet-Bead-basierte Aufreinigungsformat des Kits ermöglicht eine einfache Skalierung der Anzahl der Proben, die entweder manuell mit einem magnetischen Ständer oder mit einem Magnetpartikelprozessoren wie dem KingFisher™ Duo Prime oder dem KingFisher™ Flex Prozessor verarbeitet werden.

Magnetische Beads bieten im Vergleich zu anderen Technologien für die Isolierung von Nukleinsäure viele Vorteile. Beads binden RNA und DNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere Erträge möglich sind. Da keine Filter und Vakuum-Sammelleitungen verwendet werden, besteht außerdem nicht die Gefahr, dass diese Elemente während des Extraktionsprozesses durch nicht digeriertes Gewebe verstopft werden. Dieses Verstopfungsproblem ist besonders bei faserigen Pflanzengewebeproben von Bedeutung, die während der Disruptions- und Homogenisierungsschritte nicht vollständig lysiert werden.

Optimierte Oberflächenchemie der Beads
Die Dynabeads™ MyOne™ Carboxylsäure, die im MagMAX Pflanzen-DNA-Kit verwendet wird, verfügt über eine optimierte Oberflächenchemie mit einer hohen spezifischen Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und eine hohe Empfindlichkeit bei der Nukleinsäureaufnahme ermöglicht. Dank dieser Aspekte ist die Dynabeads Magnettechnologie ideal für die Rückgewinnung der DNA-Targets geeignet, die in einer Vielzahl von Pflanzenproben gefunden werden. Nach der Aufnahme wird die DNA dann in 150 µl eluiert und ist bereit für nachgeschaltete Anwendungen.

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung)Real-Time PCR
Hochdurchsatz-KompatibilitätGeeignet für hohe Durchsätze
ProduktlinieMagMAX™
ProdukttypKit zur Isolierung von Pflanzen-DNA
Menge384 Aufreinigungen
ProbentypPflanzen
VersandbedingungRaumtemperatur
ZielGenomische DNA
FormatKit
Isolation TechnologyMagnetic Bead
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
• 4 x 60 ml Lysepuffer A, bei Raumtemperatur lagern
• 4 x 8,4 ml Lysepuffer B, bei Raumtemperatur lagern
• 8 x 1,4 ml RNase A, bei -5 °C bis -30 °C lagern
• 4 x 16,5 ml Fällungslösung, bei Raumtemperatur lagern
• 8 x 1,4 ml DNA-Bindungs-Beads, bei 2 °C bis 8 °C lagern
• 4 x 45 ml Waschlösung 1 Konzentrat, bei Raumtemperatur lagern
• 4 x 60 ml Waschlösung 2 Konzentrat, bei Raumtemperatur lagern
• 4 x 30 ml Elutionspuffer, bei Raumtemperatur lagern
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Abbildungen

Customers who viewed this item also viewed



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
3226118Certificate of Analysis25. Apr. 2025A32549
3226149Certificate of Analysis25. Apr. 2025A32549
3225627Certificate of Analysis25. Apr. 2025A32549
3207804Certificate of Analysis09. Apr. 2025A32549
3207459Certificate of Analysis09. Apr. 2025A32549
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

For the MagMAX Plant DNA Isolation Kit, we recommend using PVP M.W. 40,000, Cat. No. J62417.A1 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/J62417.A1).

For the MagMAX Plant RNA Isolation Kit, we recommend using Plant RNA Isolation Aid, Cat. No. AM9690 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/AM9690).

PVP adsorbs polyphenols, removing them from the final eluate. DTT, a reducing agent, protects the DNA from degradation by preventing the oxidation of polyphenols. We generally recommend adding PVP for woody, lignified, or polyphenol samples (branches, twigs, needles, and wax-coated leaves). DTT can be helpful when working with seeds. Some seeds (e.g., seeds with a pesticide coat) do benefit from addition of PVP to Lysis Buffer A. If DTT supplementation to Lysis Buffer A was already attempted and has not helped, try again with PVP instead.

If higher DNA concentration is needed, the elution volume can be reduced to 50 µL when using the KingFisher Flex instrument. However, we have not tested this and the script may have to be changed accordingly.

You can find the .bdz files on the product page (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A32549?ICID=search-product).

Table 1 of the manual (https://tools.thermofisher.com/content/sfs/manuals/MAN0015954_MagMAX_Plant_DNA_Kit_UG.pdf) lists all the different plants we have tested with the kit and the approximate DNA yields to expect.

Zitierungen und Referenzen (6)

Zitierungen und Referenzen
Abstract
First report of halo blight of hop (Humulus lupulus) caused by Diaporthe humulicola in Quebec, Canada.
Authors:Hatlen RJ,Higgins DS,Venne J,Rojas JA,Hausbeck M,Miles TD
Journal:Plant disease
PubMed ID:34798784
First report of halo blight of hop (Humulus lupulus) caused by Diaporthe humulicola in Quebec, Canada.
Authors:Hatlen RJ,Higgins DS,Venne J,Rojas JA,Hausbeck M,Miles TD
Journal:Plant disease
PubMed ID:34798784
First report of halo blight on hop (Humulus lupulus) caused by Diaporthe humulicola in Minnesota.
Authors:Havill JS,Hatlen RJ,Muehlbauer G,Miles TD
Journal:Plant disease
PubMed ID:36948225
First report of halo blight on hop (Humulus lupulus) caused by Diaporthe humulicola in Minnesota.
Authors:Havill JS,Hatlen RJ,Muehlbauer G,Miles TD
Journal:Plant disease
PubMed ID:36948225
First report of halo blight on hop (Humulus lupulus) caused by Diaporthe humulicola in Minnesota.
Authors:Havill JS,Hatlen RJ,Muehlbauer G,Miles TD
Journal:Plant disease
PubMed ID:36948225
6 total citations

Customers who viewed this item also viewed



Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection