当社と、当社の関連会社、およびベンダーは、Webサイトの運営や訪問者の識別、安全なログインの提供、Webサイトの機能を最適化するための統計情報の収集や、お客さまの関心に応じたコンテンツ提供を行うために、Cookieおよびこれに類似するテクノロジーを使用します。すべてのCookieを受け入れて直接Webサイトに移動する場合は「すべて同意」を、Cookieの種類の詳細な説明を確認し、当Webサイト上で特定のCookieを受け入れるかどうかを選択する場合は「設定の管理」をクリックしてください。
炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease: IBD)は腸管の組織障害性の炎症を特徴とし、一般的には潰瘍性大腸炎(UC)とクローン病(CD)がこれに属します。両疾患とも、寛解期と活動期を繰り返す慢性の炎症性疾患です1。
炎症性腸疾患(IBD)に関連する検査試薬
エリアカルプロテクチン2は体外診断用医薬品として、IBDの診断補助およびUCの病態把握の補助に使用できます。
エリアカルプロテクチン2検査の感度は98~99%と高く、陰性適中率(NPV)は98.4%です。そのため、この検査は炎症性腸疾患を区別する優れた検査として使用できます8, 9。