Wenn die Anamnese des Patienten auf eine IgE-vermittelte Allergie hinweist, können spezifische IgE-Bluttests bei der Diagnose helfen.7,8 Spezifische IgE-Bluttests können in jedem Alter durchgeführt werden. Dabei werden mithilfe validierter Tests allergenspezifische IgE-Spiegel im Serum bestimmt.7 Zunächst sollte ein spezifischer IgE-Test auf den Allergengesamtextrakt (Hühnereiweiß) durchgeführt werden.8
Auswertung der Ergebnisse des spezifischen IgE-Bluttests auf den Allergengesamtextrakt
- Die Ergebnisse sollten immer im Zusammenhang mit der Patientenanamnese interpretiert werden.6
- Das Vorhandensein von spezifischen IgE-Antikörpern auf Hühnereiweiß weist auf eine Sensibilisierung gegenüber Hühnerei und einen damit verbundenen IgE-vermittelten immunologischen Prozess hin.8
- Je höher der Antikörpertiter ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hühnereiallergie vorliegt und die Allergie persistiert.9
Mit Tests auf den Allergengesamtextrakt kann die Wahrscheinlichkeit einer Hühnereiallergie eingeschätzt werden, aber nicht die Reaktivität auf durcherhitztes Ei. Nach der spezifischen IgE-Bestimmung auf den Allergengesamtextrakt können Tests auf Hühnerei-Allergenkomponenten helfen, die Reaktivität auf durcherhitztes Ei zu bewerten und weitere Informationen über die Wahrscheinlichkeit einer Allergiepersistenz zu liefern.6,8
Die Bewertung spezifischer IgE-Reaktionen auf die folgenden Komponenten (Proteine) können dazu beitragen, bei Patienten mit einer Hühnereiallergie die Diagnose zu verbessern und die Behandlungsentscheidungen zu unterstützen:8*
- Ovomucoid (f233 / nGal d 1)
- Ovalbumin (f232 / nGal d 2)
- Conalbumin (f323 / nGal d 3)
- Lysozym (k208 / nGal d 4)
Da Ovomucoid gegenüber einer Hitzedenaturierung resistenter ist als andere Bestandteile, reagieren Patienten mit hohen Ovomucoid-spezifischen IgE-Werten wahrscheinlich auch auf durcherhitztes Ei. Diese Patienten sollten daher den Verzehr von Hühnerei in jeglicher Form vermeiden. Patienten, deren spezifischer IgE-Test auf Ovomucoid negativ ausfüllt, können möglicherweise stark erhitzte Eier vertragen.8
70 Prozent der Kinder mit Hühnereiallergie reagieren nicht auf Hühnerei in Backwaren.10
Erwägen Sie die Verwendung von Bluttests auf Allergenkomponenten, um diese Patienten zu identifizieren.8