Il est essentiel de poser un diagnostic exact d’allergie alimentaire pour une prise en charge personnalisée du patient,1 permettant notamment d’éviter les restrictions alimentaires inutiles et d’empêcher la survenue de réactions susceptibles d’engager le pronostic vital.2 L’œuf est l’une des sources d’allergie alimentaire les plus courantes, en particulier chez les nourrissons et les enfants.1 On estime que la prévalence de l’allergie à l’œuf chez les enfants est d’environ 0,5 à 2,5 pour cent.3
Lisez ce guide étayé scientifiquement pour apprendre comment diagnostiquer avec précision les allergies à l’œuf en pratique clinique.
La prise d’une anamnèse détaillée est essentielle mais ne suffit pas à elle seule pour établir un diagnostic d’allergie à l’œuf. Cette anamnèse a pour objectifs :4,5
L’allergie à l’œuf est le plus fréquemment médiée par les IgE, et se manifeste généralement par une réaction immédiate (dans les quelques minutes à quelques heures suivant l’ingestion).
L’allergie à l’œuf médiée par les IgE :6
*L’anaphylaxie ou les symptômes de type choc sont des indications claires en faveur d’une orientation vers un allergologue.
L’examen physique doit évaluer de manière exhaustive l’état nutritionnel et la croissance, en particulier chez les enfants, ainsi que les maladies atopiques associées telles que la dermatite atopique et l’asthme.5
Des gastro-entéropathies, telles que l’œsophagite allergique à éosinophiles, sont occasionnellement observées chez des enfants présentant une allergie à l’œuf, et sont médiées par une combinaison de processus immunologiques IgE ou non IgE.6
Si l’histoire du patient indique la présence d’une allergie médiée par les IgE, les dosages d’IgE spécifiques peuvent aider à établir le diagnostic.7,8 Les dosages d’IgE spécifiques peuvent être réalisés à tout âge et s’appuient sur des tests validés pour quantifier les IgE spécifiques d’allergènes dans le sérum.7 Il convient tout d’abord de réaliser un test pour mettre en évidence une réponse IgE spécifiques à l’extrait allergénique (œuf).8
Interprétation des résultats du dosage d’IgE spécifiques de l’extrait allergénique
Les tests d’extraits allergéniques permettent de prédire la probabilité d’une allergie à l’œuf, mais pas de la réactivité à l’œuf cuit. Après avoir évalué la possibilité d’une réponse IgE spécifiques à l’extrait allergénique, les dosages des allergènes moléculaires de l'œuf peuvent aider à évaluer la réactivité à l’œuf cuit et offrir un complément d’information sur la probabilité de persistance de l’allergie.6,8
L’évaluation des réponses IgE spécifiques aux molécules suivantes (protéines) pourrait permettre de poser le diagnostic exact et orienter la prise en charge des patients présentant une allergie à l’œuf :8*
Comme l’ovomucoïde est plus résistant à la dénaturation thermique que les autres allergènes de l’œuf, les patients présentant des concentrations élevées d’IgE spécifiques de l’ovomucoïde sont susceptibles de faire une réaction à l’œuf cuit. Ces patients doivent par conséquent éviter de consommer de l’œuf sous toutes ses formes. Les patients dont le test d’IgE spécifiques de l’ovomucoïde est négatif peuvent être en mesure de tolérer l’œuf bien cuit.8
En présence de symptômes pertinents et si une allergie à l’œuf est probable, il convient d’instaurer un régime d’épreuve. L’œuf devra être strictement exclu de l’alimentation du patient pendant une période limitée.5
La durée du régime d’épreuve doit être aussi courte que possible tout en étant assez longue pour pouvoir juger si les symptômes cliniques disparaissent ou se stabilisent (en général, 2 à 4 semaines pour les symptômes médiés par les IgE). Les symptômes doivent faire l’objet d’une surveillance attentive :5
Parfois l’histoire clinique et les résultats des dosages d’IgE spécifiques sont très évocateurs d’une allergie à l’œuf, mais souvent, un TPO avec de l’œuf est nécessaire pour confirmer le diagnostic. La présence ou l’absence d’une réponse symptomatique démontrera respectivement une allergie ou une tolérance.5
Les TPO doivent être pratiqués dans un service spécialisé, à même de mettre en œuvre rapidement des soins d’urgence ; pour les patients dont le professionnel de santé estime qu’ils sont exposés à un risque moyen à élevé de faire une réaction grave, l’accès à des soins intensifs doit pouvoir être également immédiatement disponible.5
Lorsqu’un diagnostic d’allergie à l’œuf a été confirmé, l’exclusion de l’œuf de l’alimentation doit constituer le fondement de la stratégie de prise en charge.11 Comme l’œuf est présent dans une grande variété de produits alimentaires, il peut s'avérer difficile d’éviter ces aliments, ce qui peut poser des problèmes importants en termes de qualité de vie.6 Les régimes d’éviction chez les jeunes enfants peuvent donner lieu à de la malnutrition, c’est pourquoi il convient de surveiller attentivement les paramètres de la croissance.11
Selon les résultats des tests sanguins d’allergènes moléculaires, les patients peuvent être en mesure de tolérer l’œuf bien cuit.11 L’inclusion alimentaire de produits contenant de l’œuf bien cuit peut accélérer l’acquisition d’une tolérance à l’œuf non cuit.6
Il convient de réévaluer les patients après environ 6 à 12 mois pour éviter de poursuivre le régime d’exclusion restrictif pendant plus longtemps que nécessaire. Les dosages d’IgE spécifiques répétés peuvent être utiles pour :5
*Les produits suivants sont inclus dans la gamme de tests sanguins ImmunoCAP™ :
- ImmunoCAP Allergen f233, composant allergène Gal d 1 ovomucoïde, œuf
- ImmunoCAP Allergen f232, composant allergène Gal d 2 Ovalbumine, œuf
- ImmunoCAP Allergen f323, Composant allergène nGal d 3 Conalbumine, Oeuf
- ImmunoCAP Allergen k208, Composant allergène Gal d 4 Lysozyme, Oeuf
IgE : immunoglobuline E
Contactez-nous
Vous souhaitez utiliser nos solutions dans votre laboratoire ou votre cabinet médical ?
Vous n'êtes pas un professionnel de laboratoire ou un professionnel de santé mais souhaitez en savoir plus sur les tests d'allergie ?
Visitez Allergy InsiderChoisissez votre langue