Si la historia clínica del paciente indica una alergia mediada por IgE, los análisis de IgE específica en sangre pueden contribuir en el proceso de diagnóstico.7,8 Los análisis de IgE específica en sangre pueden efectuarse a cualquier edad, y utilizan ensayos validados para cuantificar en suero los niveles de IgE específica frente al alérgeno.7 En primer lugar, debe llevarse a cabo una prueba para determinar la cantidad IgE específica frente al alérgeno completo (huevo).8
Interpretación de los resultados del análisis de IgE específica frente a un alérgeno completo
- Los resultados siempre deben interpretarse en el contexto de la historia clínica del paciente6
- La presencia de una respuesta mediada por IgE específica frente al alérgeno completo indica sensibilización al huevo y un proceso inmunológico asociado8
- Cuanto más elevado es el título del anticuerpo, mayor es la probabilidad de tener alergia al huevo9
Las pruebas de alérgenos completos predicen la probabilidad de alergia al huevo, pero no predicen la reactividad al huevo cocido. Tras realizar pruebas para obtener una respuesta de tipo IgE específica frente al alérgeno completo, las pruebas de componentes del huevo pueden ayudar a evaluar la reactividad frente al huevo cocido y proporcionar más información sobre la probabilidad de persistencia de la alergia.6,8
Una evaluación de las respuestas IgE mediadas a los siguientes componentes (proteínas) puede contribuir a precisar el diagnóstico y guiar el tratamiento de los pacientes con alergia al huevo:8*
- Ovomucoide (f233 / Gal d 1)
- Ovalbúmina (f232 / Gal d 2)
- Conalbúmina (f323 / nGal d 3)
- Lisozima (k208 / Gal d 4)
Puesto que el ovomucoide es más resistente a la desnaturalización térmica que otros componentes, es probable que los pacientes con niveles altos de IgE específica al ovomucoide reaccionen al huevo cocido. Por ende, dichos pacientes deben evitar consumir huevo en todas sus formas. Los pacientes con resultados negativos para IgE específica al ovomucoide pueden ser capaces de tolerar el huevo cocido a temperaturas adecuadas.8
Un 70 % de los niños con alergia al huevo no reacciona al huevo presente en los productos horneados.10
Para identificar a estos pacientes, considere utilizar análisis de sangre de componentes de alérgenos.8