ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP™
Des diagnostics d’allergènes fiables pour de meilleurs résultats pour les patients
Un test sanguin peut aider à améliorer la prise en charge des symptômes chez les patients souffrant d’allergies.
Pour les laboratoires souhaitant ajouter ImmunoCAP à leur gamme de tests, consultez le catalogue de produits ImmunoCAP.
Qu’est-ce que le test sanguin d’IgE spécifiques ImmunoCAP ?
Un test sanguin pratique pour tous
Méthodes de référence en matière de diagnostic in vitro des allergies, les tests ImmunoCAP sont reconnus dans toutes les spécialités pour optimiser la prise en charge des patients souffrant d’allergies1.
En savoir plus sur les tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP.
Le résultat de plus de 50 ans de recherche dans le diagnostic des allergies
Issus de nombreuses années de recherche et mis en œuvre sur les Systèmes de Laboratoire Phadia fiables et automatisés, les tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP fournissent des résultats fiables en utilisant des préparations d’allergènes de qualité, une technologie d’immunodosage par fluoroenzyme et des méthodes qui détectent même des niveaux faibles de sensibilisation4.
Approuvés par la communauté scientifique.
Documentés dans plus de 6 000 publications examinées par des pairs et référencés dans les lignes directrices en matière de santé du monde entier4.
“Le système ImmunoCAP est considéré comme la méthode de référence en matière de diagnostic in vitro des troubles allergiques”1.
- European Journal of Allergy and Clinical Immunology
“Spécificité. Précision. Sensibilité2.
- Journal of Allergy and Clinical Immunology
“ImmunoCAP est le seul test suffisamment précis et fiable… pour des analyses plus poussées chez les patients souffrant d’allergies médiées par les IgE… [tout en étant] bien adapté à une utilisation dans les soins primaires.”3
- Expert Review of Molecular Diagnostics
Pourquoi utiliser les tests sanguins ImmunoCAP ?
97 %
Pour les patients atopiques, l’exactitude des diagnostics passe de 30 % à 97 % grâce à l’utilisation des tests d’IgE spécifiques en parallèle des antécédents cliniques et de l’examen physique5.
Largement accessible
Indépendamment de l’âge, de l’état de la peau, de l’utilisation d’antihistaminiques ou de la grossesse, les tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP peuvent être utilisés chez tout type de patients6,7.
Risque nul
Contrairement aux tests cutanés, les tests sanguins ne présentent aucun risque d’anaphylaxie pour le patient6,7.
Tests spécialisés, pas seulement pour les spécialistes
Les tests d’allergènes moléculaires ImmunoCAP améliorent la prise en charge des patients en facilitant l’identification des molécules auxquelles un patient peut réagir dans les extraits allergéniques tels que l’arachide, les fruits à coque, le lait, les œufs, les animaux de compagnie ou autres8.
Comment ça fonctionne ?
Clipboard - How to Order sections, Order an ImmunoCAP test
Prescrire un test ImmunoCAP
Suivez les procédures habituelles utilisées lors de la prescription de tests sanguins6.
Contactez un spécialiste pour en savoir plus sur la prescription.  
Blood vial - How to Order sections, Let the laboratory analyze
Laissez le laboratoire analyser
Le laboratoire met en œuvre le test ImmunoCAP sur les Systèmes de Laboratoire Phadia. 
Chart - How to Order sections, Receive results
Recevez les résultats des tests
Analysez et interprétez les résultats des tests ImmunoCAP pour personnaliser la prise en charge des patients.
Explorez Plus
Téléchargez ces ressources utiles
Guides d’interprétation
Que vous soyez médecin généraliste ou spécialiste, les guides d’interprétation des tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP fournissent des informations détaillées et claires qui aident à orienter les décisions de prise en charge des patients.
Les résultats des tests sanguins d’IgE spécifiques doivent être interprétés en parallèle des antécédents cliniques et de l’examen physique du patient10,11. Les résultats des tests sanguins ImmunoCAP indiquent si le patient est sensibilisé (c.-à-d. s’il est doté d’anticorps IgE) à des allergènes spécifiques. Cependant, la sensibilisation à des allergènes spécifiques n’indique pas toujours une allergie clinique, car la sensibilisation n’entraîne pas toujours de symptômes12.
Offre de tests de la gamme ImmunoCAP
Des solutions sophistiquées pour répondre aux vastes besoins en matière de diagnostic
Vous avez d’autres questions ?
FAQ sur les IgE spécifiques ImmunoCAP
Puis-je prescrire ce test en tant que médecin généraliste ?
L’accès aux tests peut varier en fonction de la localisation ; cependant, la majorité des médecins généralistes peuvent prescrire les tests ImmunoCAP. De fait, les médecins généralistes sont en première ligne dans de nombreux cas de maladie allergique. Ils ont ainsi la possibilité d’aider rapidement les patients en prescrivant un test ImmunoCAP lors d’une première visite.
En plus des soins primaires, tout professionnel de santé qui prescrit normalement des tests de laboratoire peut prescrire des tests ImmunoCAP.
Contactez un professionnel de santé spécialisé pour en savoir plus sur la prescription.
Quelle quantité de sang est nécessaire pour réaliser un test d’IgE spécifiques ImmunoCAP ?
La quantité de sang requise dépend du nombre d’allergènes prescrits. Adressez-vous à un représentant de votre laboratoire pour déterminer la quantité de sérum nécessaire.
Quelle est la différence entre les tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP et les autres diagnostics d’allergies ?
Les tests ImmunoCAP proposent une technologie spécialement conçue pour le diagnostic des allergies. À l’intérieur de chaque test ImmunoCAP se trouve une structure en cellulose tridimensionnelle qui fournit plus de surface spécifique de liaison, ce qui conduit à une sensibilité de dosage élevée ainsi qu’à des résultats précis, spécifiques et sensibles2.
Quelle est la différence entre les extraits allergénique (allergènes complets) et les allergènes moléculaires ?
Les allergènes moléculaires sont tout simplement les composants (molécules) d’un extrait allergénique. Comme une pièce de puzzle, ils font partie d’un ensemble plus vaste et permettent une compréhension plus approfondie de ce à quoi un patient peut être spécifiquement sensibilisé dans un extrait allergénique.
En fonction de la localisation, certains laboratoires offrent des tests réflexes pour un certain nombre d’extraits allergéniques. Par conséquent, si un patient est testé positif à la sensibilisation à un extrait allergénique, le test réflexe est lancé pour tester la présence d’allergènes moléculaires. Ces informations supplémentaires peuvent aider à identifier les patients à risque de réactions systémiques ou, dans d’autres cas, la tolérance aux variantes d’un allergène donné8. En parallèle des antécédents du patient, cela permet d’obtenir des informations supplémentaires pour une prise en charge optimisée8.
En savoir plus sur les allergènes moléculaires.
Le test ImmunoCAP est-il un test radioallergosorbent (RAST) ?
Tandis que les RAST reposent sur le marquage radioactif, les tests ImmunoCAP utilisent des anticorps de détection marqués par fluorescence pour mesurer les concentrations d’IgE spécifiques. L’intensité de la lumière émise lors de la liaison à des IgE spécifiques est ensuite mesurée par un Système de Laboratoire Phadia, qui convertit les données en résultats exploitables.
Pour plus d’informations, contactez un professionnel de laboratoire.
Pour plus d’informations sur les tests ImmunoCAP, les allergies et/ou les outils et ressources pédagogiques, contactez nos experts en allergie.
Ressources pertinentes
Outils pour faciliter votre diagnostic et la prise en charge des patients.
Références
  1. Crameri R. The crux with a reliable in vitro and in vivo diagnosis of allergy. Allergy. 2013 Jun;68(6):693-4. doi: 10.1111/all.12177. Epub 2013 Apr 27. PMID: 23621640.
  2. Van Hage M, Hamsten C, Valenta R. ImmunoCAP assays: Pros and cons in allergology. J Allergy Clin Immunol. 2017 Oct;140(4):974-977. doi: 10.1016/j.jaci.2017.05.008. Epub 2017 May 25. PMID: 28552762. Disponible à l’adresse suivante : https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0091-6749(17)30844-8.
  3. Johansson (2004) ImmunoCAP® Specific IgE test: an objective tool for research and routine allergy diagnosis, Expert Review of Molecular Diagnostics, 4:3, 273-279, DOI: 10.1586/14737159.4.3.273. Disponible à l’adresse : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1586/14737159.4.3.273.
  4. Données archivées
  5. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care. Allergy. 2004;59 (Suppl78):35-41.Gupta N, Agarwal P, Sachdev A,
  6. Gupta D. Allergy Testing - An Overview. Indian Pediatr. 2019 Nov 15;56(11):951-957. PMID: 31729325. Disponible à l’adresse : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.indianpediatrics.net/nov2019/951.pdf.
  7. Pali-Schöll, Isabella et al. “Allergic diseases and asthma in pregnancy, a secondary publication.” The World Allergy Organization journal vol. 10,1 10. 2 Mar. 2017, doi:10.1186/s40413-017-0141-8 Disponible à l’adresse : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333384/.
  8. Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User’s Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: p. 1-250.
  9. Eigenmann P A, Atanaskovic-Markovic M et al. Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol 2013;24(2):195-209
  10. Bousquet J, Anto J M et al. Allergic rhinitis. Nat Rev Dis Primers 2020;6(1):95.
  11. Scadding G K, Scadding G W. Diagnosing allergic rhinitis. Immunol Allergy Clin North Am 2016;36(2):249-260
  12. Popescu F D, Vieru M. Precision medicine allergy immunoassay methods for assessing immunoglobulin E sensitization to aeroallergen molecules. World J Methodol 2018;8(3):17-36