Mit über 550 spezifischen IgE-Allergengesamtextrakten und Allergenmischungen, einschließlich Lebensmitteln, Pollen, tierischen Hautpartikeln und Epithelien, Mikroorganismen, Insektengiften, berufsbedingten Allergenen und mehr, bieten wir eines der umfangreichsten Sortimente an, das Ärzten eine höhere Diagnosesicherheit bietet. ImmunoCAP™ Tests bieten eine objektive Messung der zirkulierenden allergen-spezifischen IgE-Antikörper. Spezifische IgE-Antikörper treten infolge einer Exposition und anschließenden Sensibilisierung gegen ein Allergen auf.
Es wurde gezeigt, dass sich die Diagnostizierbarkeit einer Allergie erhöht, wenn die klinische Anamnese durch ImmunoCAP Testergebnisse ergänzt wird.1, 2
ImmunoCAP spezifisches IgE zeichnet sich durch eine hervorragende klinische Leistung aus:3**
*Bei Patienten mit Symptomen wie Ekzem, Keuchen und/oder Asthma und Rhinitis in der hausärztlichen Versorgung.
**Abhängig vom Allergen
Wir gewährleisten Ihnen die höchstmögliche Qualität. Die Ergebnisse sollten nicht nur im Moment, sondern auch über die Zeit hinweg genau sein, damit die Ärzte den Krankheitsverlauf des Patienten verfolgen und die Behandlung bei Bedarf anpassen können.
Unser Qualitätssystem und die Kontrollen des Produktionsprozesses sind darauf ausgelegt, Allergenkonsistenz zu gewährleisten, wodurch ImmunoCAP Tests eine präzise, reproduzierbare Quantifizierung spezifischer IgE-Antikörper ermöglichen, die in mehreren Studien und Ringversuchsprogrammen bestätigt wurde.4,5
Die als Entscheidungspunkte für die klinische Diagnostik referenzierten ImmunoCAP Werte können nicht auf Ergebnisse anderer diagnostischer Systeme angewendet werden.8-11
Zu berücksichtigende Faktoren für eine abschließende Diagnose
Der diagnostische quantitative Wert des spezifischen IgE wird in einer allgemeinen Risikokurve dargestellt. Diese Kurve basiert auf Tausenden von ImmunoCAP spezifischen IgE-Testergebnissen und zeigt die Beziehung zwischen steigenden IgE-Werten und der steigenden Wahrscheinlichkeit einer symptomatischen Allergie. Eine allgemeine Faustregel ist: je höher der IgE-Antikörperwert ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Symptome auftreten, wenn man dem Allergen ausgesetzt ist.12-14