Juan, un chico de 15 años con alergia conocida al cacahuete y al abedul, acude a consulta porque ha experimentado picazón en la boca y congestión nasal al comer comida asiática que contenía soja.
Su médico le hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas con componentes de soja.
Un chico con alergia al cacahuete y al abedul acude a consulta porque ha experimentado síntomas al comer alimentos que contenían productos de soja.
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Alérgeno | Tipo | Resultados de Juan |
Soja | Alérgeno completo | 1,5 |
Gly m 4 | Componente de alérgeno | 1,9 |
Gly m 5 | Componente de alérgeno | 1,4 |
Gly m 6 | Componente de alérgeno | 2,2 |
Cacahuete | Alérgeno completo | 72,1 |
Ara h 1 | Componente de alérgeno | 22,4 |
Ara h 2 | Componente de alérgeno | 23,1 |
Ara h 3 | Componente de alérgeno | 13,4 |
Ara h 8 | Componente de alérgeno | 3,7 |
Ara h 9 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Los resultados de Gly m 5 y Gly m 6 indican que Juan tiene un mayor riesgo de reacción grave si ingiere soja, incluso en pequeñas cantidades. Los resultados de Ara h 1, Ara h 2 y Ara h 3 también indican que Juan tiene un mayor riesgo de reacción grave al cacahuete. Los resultados de la prueba también muestran una reactividad cruzada clínicamente relevante entre el polen de abedul y Gly m 4.1
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO DEL ALERGÓLOGO
El alergólogo de Juan hace lo siguiente:
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.