Il test ImmunoCAP™ per la Triptasi è un indicatore specifico che misura i livelli totali di triptasi rilasciata dai mastociti in circolazione. Livelli elevati di triptasi aiutano i Clinici a confermare l'attivazione dei mastociti durante una reazione allergica grave, a decidere se l'immunoterapia contro veleno di imenotteri (VIT) è appropriata e a supportare la diagnosi di mastocitosi.1-3 Il test ImmunoCAP per la Triptasi consente di misurare gli aumenti transitori nei livelli di triptasi, nonché di determinare i livelli basali di triptasi nel soggetto. Un aumento transitorio della triptasi durante una reazione grave aiuta a identificare e valutare l'entità della reazione.1 Un livello basale persistentemente elevato di triptasi indica la presenza di una possibile mastocitosi.1,3