我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
Maria (27 歲) 及 Richard (29 歲),兩人皆向醫療人員尋求協助,以深入瞭解他們的花粉過敏症狀,並要求採用特異性免疫治療 (SIT)。
負責 Maria 和 Richard 的醫療人員檢視了他們全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定使用草本花粉成分進行檢測,因為以過敏原成份進行檢測即可協助擬定合適的病症管理計畫。
以草本和花粉成分進行的檢測結果,可協助 Maria 和 Richard 擬定合適的處置計畫嗎?
檢測 | 類型 | Maria 的結果 | Richard 的結果 |
---|---|---|---|
草本植物混合物 | 完整過敏原 | +4 | +4 |
樺樹 | 完整過敏原 | +3 | +3 |
檢測 | 類型 | Maria 的結果 | Richard 的結果 |
---|
之前的醫師建議 Maria 以抗組織胺緩解過敏症狀。
檢測 | 類型 | Maria 的結果 | Richard 的結果 |
---|---|---|---|
貓尾草 | 完整過敏原 | 49 | 22 |
樺樹 | 完整過敏原 | 6.9 | 8.1 |
檢測 | 類型 | Maria 的結果 | Richard 的結果 |
---|
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Maria 的結果 | Richard 的結果 |
---|---|---|---|
Phl p 1 | 過敏原成分 | 22 | <0.1 |
Phl p 2 | 過敏原成分 | 3.8 | <0.1 |
Phl p 4 | 過敏原成分 | 1.8 | <0.1 |
Phl p 5b | 過敏原成分 | 11 | <0.1 |
Phl p 6 | 過敏原成分 | 7 | <0.1 |
Phl p 11 | 過敏原成分 | 2.7 | <0.1 |
Phl p 7 | 過敏原成分 | <0.1 | 9.7 |
Phl p 12 | 過敏原成分 | 7.3 | 2.1 |
Bet v 1 | 過敏原成分 | <0.1 | <0.1 |
Bet v 2 | 過敏原成分 | 6.3 | 7.6 |
Bet v 4 | 過敏原成分 | <0.1 | 3.2 |
檢測 | 類型 | Maria 的結果 | Richard 的結果 |
---|
Maria 會對 Phl p 1 和 Phl p 5b 產生大量 IgE,代表這是原發性草本花粉致敏化反應。因成分特異性 IgE 抗體的檢測結果顯示貓尾草為主要致敏物質,故建議針對貓尾草採用 SIT 治療。因 Profilin 也會出現在植物性食品、樹木和雜草花粉中,故對於 Profilin (Phl p 12 和 Bet v 2) 的反應,說明其對於樺樹萃取物會產生過敏症狀。1
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
Richard 並未對草本特異性過敏成分出現致敏化反應。再加上會對 Phl p 7 (Polcalcin) 和 Phl p 12 (Profilin) 產生顯著 IgE 交叉反應,顯示此花粉致敏化反應並非源自於草本花粉。1,2 如有 Polcalcin (Phl p 7 和 Bet v 4) 和 Profilin (Phl p 12 和 Bet v 2) 反應,表示樺樹萃取物的檢測結果呈現陽性。1,2
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。