Opciones de pruebas de alergia
Octubre de 2022  |  Linda Armstrong  |  ✓  Revisado desde el punto de vista médico por: Gary Falcetano (PA-C, AE-C), Fabio Iachetti (MD), Eva Södergren (PhD, MSc) 
Gary Falcetano es médico colegiado adjunto y cuenta con más de 25 años de experiencia en medicina de urgencias e interna, atención primaria, alergia e inmunología. Además, es director del departamento de Asuntos Clínicos de Alergia de ImmunoDiagnostics en Thermo Fisher Scientific. El Dr. Fabio Iachetti es médico colegiado y cuenta con más de 15 años de experiencia en diversas áreas como alergia, enfermedades cardiovasculares o gastrointestinales, dolor, reumatología, urología y diabetes. Es director médico sénior del departamento de Alergia de ImmunoDiagnostics Global Medical Affairs en Thermo Fisher Scientific. Eva Södergren, nutricionista de formación, actualmente trabaja como asesora científica sénior para el departamento de Alergia del equipo de Asuntos Médicos y Científicos de la división ImmunoDiagnostics de Thermo Fisher Scientific.
Existen diferentes opciones para las pruebas de alergia, como análisis de sangre, pruebas de punción cutánea, pruebas de exposición oral con alimentos y pruebas de provocación. Podrá decidir, junto con su médico, qué prueba es la más adecuada en su caso. Una vez realizada la prueba de alergia elegida, su médico revisará los resultados junto con su historial médico para poder determinar un diagnóstico preciso. 
Image of cheerful african american woman using laptop while sitting on chair in living room; Shutterstock ID 1718299927; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Análisis de sangre
El análisis de sangre para el estudio de alergia es una forma rápida y sencilla de que su médico obtenga información sobre las posibles alergias subyacentes. La prueba, también llamada análisis de sangre de IgE específica (sIgE), proporciona resultados significativos sobre los niveles en sangre de anticuerpos IgE que son específicos frente a una fuente alergénica concreta. Estos anticuerpos son un indicador de la sensibilización alérgica y, en el contexto de un historial médico centrado en la alergia, ayudan al médico o profesional sanitario a determinar si tiene alergia y a qué.
¿Cómo funcionan los análisis de sangre para la detección de la alergia?
  1. Se extrae una pequeña muestra de sangre.
  2. La sangre se envía a un laboratorio para su análisis. 
  3. Los resultados se entregan unos días después para que el médico los pueda interpretar junto con sus síntomas y su historial médico. 
Esta potente herramienta de diagnóstico puede revelar sensibilización a cientos de posibles alérgenos. Los análisis de sangre presentan menos limitaciones respecto a quién se la pueden realizar o al momento de hacerlas, a diferencia de otros tipos de pruebas. Obtenga más información sobre las ventajas de los análisis de sangre de IgE específica. O consulte las preguntas frecuentes
Tipos de análisis de sangre
Hay dos grandes tipos de análisis de sangre de IgE específica: los análisis de alérgenos completos y los análisis de componentes de alérgenos. Junto con un historial de síntomas y un examen físico, las pruebas de alérgenos completos ayudan a su médico o profesional sanitario a determinar si usted está sensibilizado a un alérgeno específico o a un grupo de alérgenos.
Por otro lado, las pruebas con componentes de alérgenos ayudan al médico o profesional sanitario a identificar las moléculas específicas (por ejemplo, proteínas, carbohidratos, enzimas) que pueden causar las reacciones alérgicas. Saber a qué moléculas está sensibilizado puede ayudar al profesional sanitario a determinar si existe un mayor riesgo de una reacción sistémica grave.
Además, a través de las pruebas con componentes de alérgenos, el profesional sanitario será capaz de determinar si el paciente puede tolerar el alérgeno de alguna forma específica. Por ejemplo, si tiene alergia al huevo, mediante esta prueba sabrá si puede comer huevos como parte de una receta, pero no huevo crudo o poco cocinado. (Es decir, puede comer bizcochos, dulces de repostería, etc.).
Los profesionales sanitarios que han utilizado los análisis de sangre durante décadas pueden estar más familiarizados con las pruebas de radioalergoabsorbencia (RAST), que mide la IgE específica, pero en realidad este término hace referencia a una tecnología más antigua. De hecho, el término no representa los análisis de sangre modernos de IgE específica y es probable que la documentación sobre las pruebas RAST tampoco contenga información representativa sobre los análisis actuales. 
Prueba de punción cutánea
En una prueba de punción cutánea, la piel se expone directamente a los alérgenos sospechosos y se observa si hay signos de reacción. 
Cómo funcionan las pruebas de punción cutánea
  1. Se pincha o araña la capa superior de la piel para introducir una cantidad muy pequeña de un presunto alérgeno en el sistema inmunitario. 
  2. Puede aparecer una reacción similar a la de una picadura de mosquito, normalmente en 20 minutos, lo que indica la presencia de IgE específica frente a ese alérgeno (sensibilización al mismo).
Comparativa entre análisis de sangre y pruebas de punción cutánea
Los análisis de IgE específica y las pruebas de punción cutánea se utilizan para diagnosticar la alergia. ¿Cuál es la mejor forma de determinar cuál de estos dos métodos es el adecuado? A continuación se muestran algunas diferencias clave entre ambas pruebas y un práctico gráfico para ilustrar la comparativa. 
  • Personal a cargo de las pruebas. Aunque son poco frecuentes, las pruebas de punción cutánea pueden provocar una anafilaxia potencialmente mortal.1 Por lo tanto, un alergólogo o especialista debe encargarse de su realización e interpretación, que deberá ser siempre en un centro que disponga de equipos de emergencia.2-3 Por el contrario, los análisis de sangre no conllevan ningún riesgo de anafilaxia. Además, cualquier profesional sanitario puede solicitarlos y se llevan a cabo en una clínica o un laboratorio a partir de una extracción.4
  • Velocidad en el diagnóstico. Los resultados de las pruebas de punción cutánea se obtienen normalmente en menos de una hora, y los resultados de los análisis de sangre suelen obtenerse del laboratorio en un plazo de unas horas o algunos días.3 Sin embargo, si es posible que tarde semanas o meses en concertar una cita con un especialista, y que es posible que necesite consultar primero a un médico de cabecera para obtener una derivación a un especialista, los análisis de sangre pueden acelerar el proceso.
  • Comodidad. Durante la prueba de punción cutánea, el profesional sanitario coloca gotitas de alérgenos en la piel y luego realiza una pequeña punción para que el alérgeno penetre. También puede realizar una pequeña punción con un dispositivo afilado hasta 50 veces con diferentes alérgenos.4 Un análisis de sangre normalmente requiere una única punción con aguja para una extracción de sangre. 
  • Interacción con medicamentos. Para obtener los mejores resultados, los pacientes deben evitar los antihistamínicos durante al menos siete días antes de someterse a las pruebas de punción cutánea. Además, algunos profesionales sanitarios recomiendan también que se interrumpan los tratamientos de determinados fármacos, como los relacionados con trastornos psiquiátricos o los betabloqueantes para hipertensión.5 Sin embargo, para someterse a un análisis de sangre de IgE específica no tiene que interrumpir el tratamiento antes de realizarse la prueba.
  • Enfermedades de la piel. Para una correcta interpretación de los resultados de las pruebas de punción cutánea, el paciente debe tener una piel sin enfermedades. Por lo tanto, las pruebas de punción cutánea están descartadas si tiene problemas de piel, como dermatitis atópica o eccema. Sin embargo, el estado de la piel no influye en los análisis de sangre.6
  • Edad y reactividad de la piel. La reactividad de la piel puede variar con la edad. Por lo tanto, aunque este hecho no influye en la eficacia de los resultados de los análisis de sangre, la fiabilidad de las pruebas de punción cutánea disminuye en niños y ancianos.6
  • Pigmentación cutánea. Según algunas fuentes, puede resultar más difícil interpretar con precisión los resultados de las pruebas de punción cutánea en aquellas personas con una piel más pigmentada.7
Diferencias clave en las pruebas 
Análisis de sangre de IgE específica 
Prueba de punción cutánea
No hay riesgo de anafilaxia.
Pueden llevarla a cabo la mayoría de los profesionales sanitarios.
Se obtienen los resultados el mismo día.
No se ve afectada por medicamentos.
No se ve afectada por la pigmentación o alguna afección cutánea.
Es eficaz en personas de cualquier edad.
Pruebas de exposición a alimentos
Una prueba de exposición, en combinación con un análisis de sangre o una prueba de punción cutánea, es un potente instrumento de diagnóstico. También conocida como "prueba de tolerancia oral" (PTO), se utiliza para establecer un diagnóstico correcto, que puede estar guiado por los resultados de un análisis de sangre. La prueba de exposición se puede utilizar para confirmar una alergia alimentaria o para ver si ha superado dicha alergia. 8
Cómo funcionan las pruebas de exposición a alimentos
Una prueba de exposición a alimentos suele tener tres pasos:8
  1. Se le da de comer un trozo pequeño de un alimento sospechoso de provocarle alergia.
  2. Se le vigila de cerca para detectar cualquier síntoma clínico, normalmente en un entorno médico (clínica u hospital). 
  3. Si no hay reacción, consumirá partes cada vez más grandes del alimento, hasta llegar a una porción. Si se produce una reacción, la prueba se detiene.
Para controlar y tratar adecuadamente la alergia, es importante conocer exactamente el origen de los síntomas. Consulte con un profesional sanitario las distintas opciones de pruebas para detectar alergia. Para iniciar la conversación, hemos recopilado algunas preguntas diseñadas para que los profesionales sanitarios se hagan una idea completa de sus síntomas. Pueden repasar juntos sus respuestas durante la consulta.
Herramientas para entender la alergia
Monitorice la información de los síntomas de la alergia para aprovechar al máximo la visita a un profesional sanitario.
Obtenga más información acerca de los alérgenos específicos, incluidos los síntomas comunes, el tratamiento y el alivio. 
¿Es usted es un profesional sanitario? Obtenga información exhaustiva sobre cientos de alérgenos y componentes de alérgenos.
  1. Liccardi G, Salzillo A, Spadaro G, Senna G, Canonica WG, D'amato G, Passalacqua G. Anaphylaxis caused by skin prick testing with aeroallergens: Case report and evaluation of the risk in Italian allergy services. J Allergy Clin Immunol. 2003 Jun;111(6):1410-2. doi: 10.1067/mai.2003.1521. PMID: 12789249.
  2. Kwong KY, Eghrari-Sabet JS, Mendoza GR, Platts-Mills T, Horn R. The benefits of specific immunoglobulin E testing in the primary care setting. Am J Manag Care. 2011 Dec;17 Suppl 17:S447-59. PMID: 22214511.
  3. Ansotegui IJ, Melioli G, Canonica GW, Caraballo L, Villa E, Ebisawa M, Passalacqua G, Savi E, Ebo D, Gómez RM, Luengo Sánchez O, Oppenheimer JJ, Jensen-Jarolim E, Fischer DA, Haahtela T, Antila M, Bousquet JJ, Cardona V, Chiang WC, Demoly PM, DuBuske LM, Ferrer Puga M, Gerth van Wijk R, González Díaz SN, Gonzalez-Estrada A, Jares E, Kalpaklioğlu AF, Kase Tanno L, Kowalski ML, Ledford DK, Monge Ortega OP, Morais Almeida M, Pfaar O, Poulsen LK, Pawankar R, Renz HE, Romano AG, Rosário Filho NA, Rosenwasser L, Sánchez Borges MA, Scala E, Senna GE, Sisul JC, Tang MLK, Thong BY, Valenta R, Wood RA, Zuberbier T. IgE allergy diagnostics and other relevant tests in allergy, a World Allergy Organization position paper. World Allergy Organ J. 2020 Feb 25;13(2):100080. doi: 10.1016/j.waojou.2019.100080. Erratum in: World Allergy Organ J. 2021 Jun 17;14(7):100557. PMID: 32128023; PMCID: PMC7044795.
  4. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland OH: Cleveland Clinic; 2022. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/21495-allergy-testing.
  5. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2022. Available from: https://acaai.org/resource/allergy-testing.
  6. Robinson M, Smart J. Allergy testing and referral in children. Aust Fam Physician. 2008 Apr;37(4):210-3. PMID: 18398515.
  7. Jean T, Kowng, KY, Redjal N (2014) Variability in Measurement of Allergen Skin Testing Results Among Allergy-Immunology Specialists. J Allergy Ther. 5:60. doi:10.4172/2155-6121.1000160
  8. American Academy of Allergy Asthma and Immunology [Internet] 2. What do patients and caregivers need to know about oral food. challenges. https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/what-do-patients-and-caregivers-need-to-know-about. Accessed August 2022