Mögliche Allergietests
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Allergietests durchzuführen, darunter Bluttests, Haut-Prick-Tests, Lebensmittelprovokationen und andere Provokationen. Gemeinsam mit Ihrem Arzt können Sie entscheiden, welcher Test für Sie am besten geeignet ist. Nachdem der von Ihnen gewünschte Allergietest durchgeführt wurde, werden die Ergebnisse von Ihrem Arzt zusammen mit Ihrer Krankengeschichte überprüft, damit Sie eine genaue Diagnose erhalten. 
Image of cheerful african american woman using laptop while sitting on chair in living room; Shutterstock ID 1718299927; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Allergie-Bluttest
Mithilfe eines Allergie-Bluttests können Sie schnell und einfach Antworten auf Ihre Fragen zu Allergien erhalten. Der Test, auch als Bluttest auf spezifisches IgE (sIgE) bezeichnet, liefert informative Ergebnisse, die die Konzentrationen der allergenspezifischen IgE-Antikörper im Blut anzeigen. Diese Antikörper sind ein Indikator für eine allergische Sensibilisierung und zeigen Ihrem Arzt in Verbindung mit Ihrer allergiebezogenen Krankengeschichte, ob und wogegen Sie allergisch sind.
Was bei einem Allergie-Bluttest geschieht
  1. Es wird eine kleine Blutprobe entnommen.
  2. Das Blut wird zur Analyse in ein Labor geschickt. 
  3. Die Ergebnisse werden einige Tage später an Ihren Arzt übermittelt, der sie in Verbindung mit Ihren Symptomen und Ihrer Krankengeschichte auswertet. 
Diese leistungsfähige Diagnostik kann mögliche Sensibilisierungen auf Hunderte möglicher Allergene mit nur einer Blutprobe erkennen. Es gibt bei Bluttests weniger Einschränkungen dahingehend, für welche Patienten er in Frage kommt oder zu welchem Zeitpunkt er durchgeführt werden kann, als bei anderen Testarten. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Bluttests auf spezifisches IgE. Oder sehen Sie sich eine Liste häufig gestellter Fragen an. 
Haut-Prick-Test
Bei einem Haut-Prick-Test wird Ihre Haut direkt mit vermeintlich auslösenden Allergenen in Kontakt gebracht und anschließend beobachtet, ob es Anzeichen einer Reaktion gibt. Zwar ist ein solcher Test in jedem Alter durchführbar, doch gerade für kleine Kinder könnte das wiederholte Anstechen oder Einritzen der Haut ein traumatisches Erlebnis sein. Wenn Sie gerade ein Ekzem haben, wenn Sie aktuell ein Antihistaminikum einnehmen oder wenn Sie dunklere Haut haben, kann das Ablesen der Hautreaktionen erschwert sein. 
Wie die Prick-Allergietests auf der Haut funktionieren
  1. Die Oberhaut wird punktiert oder eingeritzt, um eine sehr geringe Menge eines vermeintlich auslösenden Allergens dem Immunsystem zu präsentieren. 
  2. Eine Reaktion ähnlich einem Mückenstich kann in der Regel innerhalb von 20 Minuten auftreten, was auf das Vorhandensein von spezifischem IgE für dieses Allergen (also auf eine Sensibilisierung) hinweist.
Wichtige Unterschiede zwischen den verschiedenen Tests 
Bluttest auf spezifisches IgE 
Haut-Prick-Test
Typischerweise durch den Arzt veranlasst und ausgewertet 
Patienten müssen die Einnahme ihrer Allergiemedikamente nicht unterbrechen 
Nur ein Nadelstich erforderlich (einmalige Blutentnahme)
Kein Risiko einer schweren allergischen Reaktion
Anwendung auch bei starkem Hautausschlag möglich
Allergenkomponententests erhältlich
Ergebnisse liegen noch am selben Tag in der Praxis vor
Lebensmittelprovokation
In Verbindung mit einem Bluttest oder einem Haut-Prick-Test ist auch ein Lebensmittelprovokationstest ein leistungsstarkes diagnostisches Hilfsmittel. Solch ein Provokationstest wird durchgeführt, um eine Diagnose, die auf einem zuvor durchgeführten Pricktest oder Bluttest basieren kann, zu bestätigen. Mit einem Provokationstest kann eine Lebensmittelallergie bestätigt werden, oder überprüft werden, ob eine früher bestehende Lebensmittelallergie überwunden wurde. 1,3
Was bei einer Lebensmittelprovokation geschieht
Eine solche Provokation umfasst in der Regel drei Schritte:1,3
  1. Sie erhalten eine kleine Portion eines Lebensmittels, gegen das bei Ihnen vermutlich eine Allergie besteht.
  2. Dabei werden Sie in der Regel in einer medizinischen Einrichtung (Klinik) engmaschig auf klinische Symptome überwacht. 
  3. Wenn sich keine Reaktion zeigt, verzehren Sie nach und nach immer größere Portionen des Lebensmittels, bis die normale Portionsgröße erreicht ist. Tritt eine Reaktion auf, wird der Test sofort abgebrochen.
Provokationstest
Dieser Test ähnelt einer Lebensmittelprovokation. Der Hauptunterschied besteht darin, dass mit diesem Test normalerweise auf vermutete Atemwegs-, Medikamenten- oder Berufsallergien und typischerweise nicht auf Lebensmittel getestet wird. Daher kann er in der Nase, an den Augen, in der Lunge oder auch im Mund durchgeführt werden. 4 
Was bei einem Provokationstest geschieht
Provokationstests umfassen in der Regel drei Schritte:4
  1. Sie werden kleinen, aber zunehmenden Mengen des bei Ihnen vermeintlich auslösenden Allergens ausgesetzt.
  2. Dabei werden Sie engmaschig auf klinische Symptome überwacht. 
  3. Wenn sich keine Reaktion zeigt, wird die Menge des vermeintlich auslösenden Allergens bei Ihnen schrittweise erhöht. Sobald Symptome auftreten, wird der Test abgebrochen.
Um richtig mit Allergien umzugehen und diese angemessen zu behandeln, muss unbedingt zunächst genau in Erfahrung gebracht werden, was die Symptome verursacht. Sprechen Sie mit einem Arzt über Möglichkeiten eines Allergietests. Für einen leichteren Einstieg in das Gespräch beim Arzt haben wir für Sie einige Fragen zusammengestellt. Mit Hilfe Ihrer Antworten, die Sie dem Arzt vorlegen können, kann sich dieser ein umfassenderes Bild von Ihren Symptomen machen. Während des Praxistermins können dann Ihre Antworten gemeinsam durchgehen.
Informationen zum Verständnis von Allergien
Erfassen Sie Allergiesymptome, und bereiten Sie sich auf Ihren Besuch beim Arzt vor.
Erfahren Sie mehr über konkrete Allergene und häufig auftretende Symptome, Behandlung und Linderung. 
Sind Sie ein Arzt? Finden Sie umfassende Informationen über Hunderte von Allergenen und Allergenkomponenten.
  1. Asthma and Allergy Foundation of America. How Do Doctors Diagnose Allergies. http://www.aafa.org/page/allergy-diagnosis.aspx. Aufgerufen im Juni 2019.
  2. Kwong KYC, Jean T, Redjal N (2014) Variability in Measurement of Allergen Skin Testing Results Among Allergy-Immunology Specialists. J Allergy Ther. 5:60. doi:10.4172/2155-6121.1000160.
  3. American Academy of Allergy Asthma and Immunology. What do patients and caregivers need to know about oral food. challenges. https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/oral-food-challenge. Aufgerufen im Juni 2019. 
  4. Niederberger V, Eckl-Dorna J, Pauli G. Recombinant allergy-based provocation testing. Methods. 2014;66(1):96-105.