我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
Rudi 是一名 8 歲男童,曾在木本花粉季期間出現鼻結膜炎症狀,且在感染期間與用力時氣喘發作,而他目前在食用榛果時還出現嘴部發癢症狀,因而向醫療人員尋求協助。他的母親會對木本堅果產生致敏化反應,她擔心 Rudi 也有相同的情況。
負責他的醫療人員檢視了他全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以特異性 IgE 檢測法進行檢測。
看看特異性 IgE 血液檢測如何協助 Rudi 判斷自己是否有對花生和木本堅果嚴重過敏的風險。
檢測 | 類型 | Rudi 的結果 |
---|---|---|
樺樹 | 完整過敏原 | +3 |
花生 | 完整過敏原 | +4 |
榛果 | 完整過敏原 | +1 |
貓 | 完整過敏原 | +4 |
狗 | 完整過敏原 | +1 |
檢測 | 類型 | Rudi 的結果 |
---|
木本花粉、花生、木本堅果及寵物皮屑過敏。
之前的醫療人員根據他過去的病史、評估和檢測結果,建議他嚴格禁食花生和木本堅果,並在木本花粉季期間使用口服抗組織胺,輔以吸入型長效 ß2 促效劑和皮質類固醇對症治療。
這些檢測結果與 Rudi 的病史和症狀,可協助其醫療人員確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Rudi 的結果 |
---|---|---|
樺樹 | 完整過敏原 | 23.1 |
花生 | 完整過敏原 | 7.3 |
榛果 | 完整過敏原 | 12.4 |
貓 | 完整過敏原 | 10.2 |
狗 | 完整過敏原 | 4.2 |
檢測 | 類型 | Rudi 的結果 |
---|
根據這些檢測結果,您決定以過敏原成份進行檢測。
檢測 | 類型 | Rudi 的結果 |
---|---|---|
Ara h 1 | 過敏原成分 | 0.2 |
Ara h 2 | 過敏原成分 | 4.3 |
Ara h 3 | 過敏原成分 | <0.1 |
Ara h 8 | 過敏原成分 | 1.4 |
Ara h 9 | 過敏原成分 | <0.1 |
Cor a 1 | 過敏原成分 | 12.8 |
Cor a 8 | 過敏原成分 | <0.1 |
Cor a 9 | 過敏原成分 | <0.1 |
Cor a 14 | 過敏原成分 | <0.1 |
檢測 | 類型 | Rudi 的結果 |
---|
Rudi 對花生儲藏蛋白 Ara h 2 的致敏化反應,顯示他若食用花生會增加嚴重過敏的風險。2 因此建議嚴格禁食花生。了解這些過敏原成分後,就可在任何過敏反應發生前明確知道其風險所在。
Rudi 的樺樹過敏引發了與榛果中 PR-10 蛋白 (Cor a 1) 的交叉反應,而他在食用榛果時出現的嘴部發癢症狀可能源自於花粉食物過敏。1
Rudi 確診為會對樺樹花粉產生致敏化反應,目前持續進行藥物治療。
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。