Search Thermo Fisher Scientific
各種の細胞培養アプリケーションに合わせ、多種多様な形、サイズ、表面からお選びください。Thermo Scientific Nunc 細胞培養プレートとウェルプレートを使用するとフォーマットと表面を 100 通り以上組み合わせることが可能で、健康な細胞を増殖し再現性の高い結果を得るのに役立ちます。ロット間で細胞株の試験を行うと、一貫性を確保することができます。
ポリスチレン製のソリッドプレートは、完全に成形されたウェルプレートです。色は透明か、蛍光分光や発光研究向けのプレートの色は黒または白です。
当社の透明プレートは 40 倍の拡大率という優れたイメージング特性を持つ一方、オプティカルボトムプレート底の材料は薄いポリスチレンフィルムまたはカバーグラスで、高品質のイメージング特性が得られるよう設計され、自家蛍光を低く抑え、ハロー効果を排除し、光学的透明性を上げ、高い S/N 比を実現します。
当社はさまざまな種類の細胞の培養やその後の細胞解析において最適な結果を提供するため、さまざまな培養表面や底の形、色など豊富なラインナップで細胞培養用プレートをご提供しています。細胞の種類やアプリケーションに応じた、さまざまな培養表面を選択できます。
Nunclon Delta/接着細胞用 | 未処理表面/浮遊細胞またはアッセイ用 | Nunclon Vita/接着が弱い接着細胞用 | Nunclon Sphera/スフェロイドやオルガノイド培養用 | Poly-D-Lysine, Collagen I コーティング/初代培養細胞用 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ポリスチレン表面の親水性を向上させた細胞培養用表面処理はさまざまな細胞の接着性を促します。 | 高品質で透明度の高いバージンポリスチレン製の疎水性表面は、浮遊細胞の培養や生化学的結合アッセイに適しています。 | 独自のエネルギー処理が施された培養表面は、ROCK インヒビターを添加したコンディション培地と組み合わせることにより、ヒト多能性幹細胞の培養を可能にします。 | 再現性の高い 3 次元培養が可能です。細胞の培養容器表面への接着を抑制するため、スフェロイドの形成が可能です。スフェロイド培養やオルガノイド培養などの 3 次元培養用。 | 細胞外マトリックス(ECM)がコーティングされた表面は生体内環境を模倣しており、通常の細胞培養表面では接着が弱い細胞に適しています。I 型コラーゲンは動物由来、PDL は化学合成物です。 |
注文する | 注文する | 注文する | 注文する | 注文する |
カタログ番号 | 製品名 | 表面処理 | 色 | 蓋 | 滅菌済み | パックサイズ | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167063 | Nunc 4 ウェルプレート、角型ウェル | Nunclon Delta | 透明 | 〇 | 〇 | 10/包 | 100/ケース | 注文する |
267061 | Nunc 4 ウェルプレート、角型ウェル | 未処理 | 透明 | 〇 | 〇 | 10/包 | 100/ケース | 注文する |
176740 | Nunc 4 ウェルプレート、 丸型/平底ウェル | Nunclon Delta | 透明 | 〇 | 〇 | 4/包 | 120/ケース | 注文する |
179820 | Nunc 4 ウェルプレート、 丸型/平底ウェル | 未処理 | 透明 | 〇 | 〇 | 4/包 | 120/ケース | 注文する |
カタログ番号 | 製品名 | 表面処理 | 色 | 蓋 | 滅菌済み | パックサイズ | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140675 | Nunc 6 ウェルプレート、 丸型/平底 | Nunclon Delta | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 75/ケース | 注文する |
140685 | Nunc 6 ウェルプレート、 丸型/平底 | Nunclon Delta | 透明 | 〇 | 〇 | 5/包 | 85/ケース | 注文する |
150239 | Nunc 6 ウェルプレート、 丸型/平底 | 未処理 | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 75/ケース | 注文する |
174932 | Nunclon Sphera 6 ウェルプレート、 丸型/平底 | Nunclon Sphera | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 7/ケース | 注文する |
152034 | Nunc 6 ウェルプレートコラーゲン I | コラーゲン I | 透明 | 〇 | 〇 | 5/包 | 20/ケース | 注文する |
152035 | Nunc 6 ウェルプレートポリ-D-リジン | ポリ-D-リジン | 透明 | 〇 | 〇 | 5/包 | 20/ケース | 注文する |
145380 | Nunclon Vita 6 ウェルプレート | Nunclon Vita | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 4/ケース | 注文する |
カタログ番号 | 製品名 | 表面処理 | 色 | 蓋 | 滅菌済み | パックサイズ | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167064 | Nunc 8 ウェルプレート、角型ウェル | Nunclon Delta | 透明 | 〇 | 〇 | 10/包 | 100/ケース | 注文する |
267062 | Nunc 8 ウェルプレート、角型ウェル | 未処理 | 透明 | 〇 | 〇 | 10/包 | 100/ケース | 注文する |
カタログ番号 | 製品名 | 表面処理 | 色 | 蓋 | 滅菌済み | パックサイズ | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150628 | Nunc 12 ウェルプレート、 丸型/平底 | Nunclon Delta | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 75/ケース | 注文する |
150200 | Nunc 12 ウェルプレート、 丸型/平底 | 未処理 | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 75/ケース | 注文する |
174931 | Nunclon Sphera 12 ウェルプレート、丸型/平底 | Nunclon Sphera | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 7/ケース | 注文する |
個包装 |
カタログ番号 | 製品名 | 表面処理 | 色 | 蓋 | 滅菌済み | パックサイズ | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142475 | Nunc 24 ウェルプレート、 丸型/平底 | Nunclon Delta | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 75/ケース | 注文する |
144530 | Nunc 24 ウェルプレート、 丸型/平底 | 未処理 | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 75/ケース | 注文する |
174930 | Nunclon Sphera 24 ウェルプレート、 丸型/平底 | Nunclon Sphera | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 7/ケース | 注文する |
Nunc Edge 2.0 96 ウェルプレートを用いることで、 96 ウェルすべてのウェルを最大限活用することができます。外周ウェルの培地蒸発によるデータへの影響を軽減するため、一般的に 96 ウェルプレートの外側ウェル(36 ウェル)は使用されません。これはプレートの 37.5% を無駄にしていることになります。Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 プレートは、この問題を解決します。
96 ウェル細胞培養用プレートのすべてのラインナップをみる ›
蛍光分光、発光のどちらを用いて研究を行っていても、プレートリーダーの検出技術に最適な Thermo Scientific Nunc プレートを見つけてください。Nunc プレートのサイズは ANSI 規格に準拠し、細胞接着は最適化済みで、透明度の高いオプティカルボトムや蒸発防壁などの特長も備え、アッセイの一貫性や出力データの向上に役立ちます。
細胞培養研究の目的に応じた形状、色、表面処理の 96 ウェルプレートをお選びください。
ハイスループットスクリーニング(HTS)およびハイコンテントアナリシス(HCA)において、より良いアッセイ結果をご提供します。
高品質な 1536 ウェルプレートを用いることで、4 倍のサンプル数をスクリーニングできます。ハイスループットスクリーニングに最適です。
リッド、シーリングテープ、マットおよびウェルキャップを用いることで、プレート内容物を完全な状態で維持、サンプルを確実に保存できます。
セルカルチャーインサートはあらゆる細胞を簡単に培養できます。独自のキャリアプレートは、マルチウェルプレート内のインサートの高さ調整を可能にし、気相液相界面培養(Air-Liquid Interface Culture)やさまざまな遊走・浸潤アッセイに対応できます。
CO2 インキュベーター、安全キャビネット、遠心分離器、超低温フリーザー、自動セルカウンター、細胞イメージングシステムなど、細胞培養研究で使われる高性能かつ実績のある機器や装置でお客様の研究をサポートします。
利用可能なオプションから基準を選択するだけです。細胞培養プレートガイドは選択に一致するすべてのプレートを反映します。