UltraPure™ Dithiothreitol
Product Image
Invitrogen™

UltraPure™ Dithiothreitol

Le dithiothréitol UltraPure™ (DTT, réactif de Cleland), qui réduit les disulfures à leurs thiols correspondants, est utilisé à de faiblesAfficher plus
Have Questions?
RéférenceQuantité
155080135 g
Référence 15508013
Prix (EUR)
196,00
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
5 g
Recurring order eligible. Learn more »
Prix (EUR)
196,00
Each
Ajouter au panier
Ask our AI about this Product
Le dithiothréitol UltraPure™ (DTT, réactif de Cleland), qui réduit les disulfures à leurs thiols correspondants, est utilisé à de faibles concentrations pour stabiliser des enzymes contenant des groupes de sulfhydryles libres. Des concentrations plus élevées de DTT sont utilisées pour cliver des liaisons de disulfures dans des polypeptides et pour faciliter la dénaturation de protéines par des détergents ou des agents chaotropiques.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécifications
À utiliser avec (application)Electrophorèse des protéines et transfert Western
Gamme de produitsUltraPure™
Quantité5 g
Conditions d’expéditionExpédition à température ambiante ou sur gglace humide
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Conserver au congélateur (-5° à -30°C).
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Customers who viewed this item also viewed



Documentation et téléchargements

Certificats

Numéro de lotCertificate TypeDateCatalog Number(s)
56760125Certificate of Analysis05 févr. 202515508013
48390724Certificate of Analysis14 janv. 202515508013
45700229Certificate of Analysis08 mars 202415508013
37870623Certificate of Analysis15 juin 202315508013
36710423Certificate of Analysis27 avr. 202315508013
5 résultats affichés, recherchez un certificat spécifique ci-dessus

Safety Data Sheets

Foire aux questions (FAQ)

Either BME or DTT can be used in the NuPAGE LDS Sample Buffer.

Make sure that a fresh solution of BME is used. FINAL concentration:

DTT 50-100 mM

BME 2-5%

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.

Preparing 1 M DTT:
1) Dissolve 3.09 g DTT in 20 mL distilled H2O.
2) Dispense into 1 mL aliquots.
3) Store the aliquots at -20 degrees C.
Note: Upon thawing the vial, there may be some precipitation that can be re-dissolved by warming and mixing.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Customers who viewed this item also viewed



Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.

1x1 image pixel for data collection