Patricia, una chica de 16 años, con antecedentes de rinoconjuntivitis estacional a principios de la primavera acude a consulta porque sus síntomas han empeorado en los últimos dos/tres años. También ha estado experimentando prurito oral al comer melocotones y quiere que le aconsejen sobre su posible alergia al melocotón.
Su médico le hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas con componentes alergénicos de abedul y melocotón.
Una chica con antecedentes de rinoconjuntivitis estacional y prurito oral al comer melocotones acude a consulta.
Prueba | Tipo | Resultados de Patricia |
Polen del abedul | Alérgeno completo | +5 |
Los resultados de las pruebas de Patricia fueron negativos para fresno, gramíneas y artemisa.
El anterior médico de Patricia le recomendó que utilizara antihistamínicos orales durante la temporada de polen del abedul y le recetó esteroides locales para utilizarlos durante la temporada del polen de abedul.
Prueba | Tipo | Resultados de Patricia |
Polen del abedul | Alérgeno completo | +6 |
Melocotón | Alérgeno completo | +3 |
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Alérgeno | Tipo |
Resultados de Patricia |
Polen del abedul |
Alérgeno completo |
33,3 |
Melocotón |
Alérgeno completo |
10,4 |
Bet v 1 (PR-10) |
Componente de alérgeno |
35,2 |
Bet v 2 |
Componente de alérgeno |
<0,1 |
Bet v 4 |
Componente de alérgeno |
<0,1 |
Bet v 6 |
Componente de alérgeno |
<0,1 |
Pru p 1 (PR-10) |
Componente de alérgeno |
16,3 |
Pru p 3 |
Componente de alérgeno |
<0,1 |
Las pruebas de punción cutánea y los análisis con alérgenos completos indican que Patricia presenta sensibilización tanto al abedul como al melocotón. La sensibilización a Pru p 1 probablemente cause los síntomas orales.1 Sin embargo, los resultados de los componentes alergénicos son positivos solo para la proteína PR-10 de abedul (Bet v 1) y melocotón (Pru p 1), lo que indica que los síntomas que sufre Patricia cuando come melocotones son consecuencia de su alergia al polen de abedul. En el futuro puede presentar síntomas también con otros alimentos vegetales que contengan PR-10, como manzanas, peras, avellanas, zanahorias o apio.
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
El médico de Patricia hace lo siguiente:
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.