1. Die Liste der Symptome des Alpha-Gal-Syndroms scheint immer länger zu werden. Zudem können einige Symptome jene des Reizdarmsyndroms (RDS) imitieren.7
Die Symptome des Alpha-Gal-Syndroms reichen von juckenden Hautausschlägen und Nesselausschlägen bis hin zu Durchfall und Anaphylaxie.6 Eine Anaphylaxie tritt bei bis zu 60 Prozent der betroffenen Patienten auf.8 Laut Umfrageergebnissen, die beim American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Annual Meeting vorgestellt wurden, sind bei einigen Alpha-Gal-Syndrom-Patienten jedoch eine Reihe von scheinbar neuen Symptomen zu beobachten, z. B. solche, die das Herz-Kreislauf- und Nervensystem sowie das emotionale und motorische System betreffen. Die befragten Patienten berichteten insbesondere über ein breites Spektrum an psychischen Problemen wie z. B. Angstzustände, Depression, Müdigkeit, Gedächtnisprobleme, Reizbarkeit, Schlafstörungen usw.9
Darüber hinaus können Alpha-Gal-Symptome denen des RDS sehr ähnlich sein. Laut einer Studie aus dem Jahr 2021, die im Journal of Gastroenterology veröffentlicht wurde, treten bei einigen Menschen mit Alpha-Gal-Syndrom nur gastrointestinale Symptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit und Durchfall auf. Viele dieser Symptome überschneiden sich mit denen des RDS und 56 Prozent der Patienten in dieser Studie erfüllten die Kriterien für ein RDS mit überwiegendem Auftreten von Durchfall.7
Angesichts der Ergebnisse dieser Studie und der Tatsache, dass einige Ärzte nicht mit dem Alpha-Gal-Syndrom vertraut sind, ist es verständlich, dass die Symptome des Alpha-Gal-Syndroms mit denen des RDS verwechselt werden können.7 Das bedeutet: Ihre Bauchbeschwerden könnten nicht durch das RDS, sondern durch eine Zecken verursachte Erkrankung ausgelöst werden.
Um sich Gewissheit zu verschaffen, können Sie Ihren Arzt um einen Bluttest auf spezifisches IgE bzw. einen Komponententest bitten. (Mehr dazu später.) Zusammen mit Ihrer Krankengeschichte und einer körperlichen Untersuchung können Bluttests Ihrem Arzt dabei helfen, eine Diagnose zu stellen.
2. Bei der Mehrheit der Patienten in einer Studie dauerte es sieben Jahre, bis das Alpha-Gal-Syndrom diagnostiziert wurde.10
Obwohl viele medizinische Informationsquellen, wie z. B. die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology, Informationen über das Alpha-Gal-Syndrom bereitstellen, ist die Erkrankung noch relativ unbekannt.1,5,10 Es überrascht daher nicht, dass eine Studie ergab, dass es bei fast 80 Prozent der Patienten über sieben Jahre dauerte, bis endlich eine Diagnose gestellt wurde.10 (Das sind 2.555 Tage Leiden – und daran ist wirklich überhaupt nichts spaßig.)
Darüber hinaus wird in der medizinischen Literatur darüber berichtet, dass einige Patienten sich zur Ermittlung der Ursache ihrer Beschwerden einer explorativen Operation unterzogen, die Gallenblase oder den Blinddarm entfernen ließen bzw. die Bauchspeicheldrüse teilweise entfernen ließen, bevor sie schließlich die Diagnose Alpha-Gal-Syndrom erhielten.6 Einer Arbeit aus dem Jahr 2017 zufolge erfahren Patienten eher online, im Radio oder durch Bekannte von Alpha-Gal als durch den Besuch in einer Notaufnahme im Falle einer Anaphylaxie.10
Diese Statistiken sind vor allem deshalb besorgniserregend, da ein einfacher Bluttest zusammen mit einer Beurteilung der Krankengeschichte und einer körperlichen Untersuchung für einen Arzt ausreichend sein kann, um das Alpha-Gal-Syndrom zu diagnostizieren. Tatsächlich ist es so, dass ein einziger Besuch bei Ihrem Arzt und eine Blutabnahme Ihnen nicht nur eine Menge an Zeit und Geld ersparen können, die Sie sonst für Spezialisten und unnötige Tests investiert hätten, sondern auch viel Leid.
3. Haut-Pricktests sind für den Nachweis von Alpha-Gal nicht geeignet, wohingegen Blutuntersuchungen von größter Bedeutung sind.11
Angesichts dessen, wie viel Zeit und Geld es kosten kann, bis eine Diagnose gestellt wird, ist das Testen auf das Alpha-Gal-Syndrom von entscheidender Bedeutung. Da es keine explizite Behandlung für das Alpha-Gal-Syndrom gibt, ist es umso wichtiger, eine korrekte Diagnose zu erhalten, um zu wissen, welche Produkte und Lebensmittel vermieden werden müssen. Es muss jedoch direkt der richtige Test durchgeführt werden – und ein Haut-Pricktest ist wahrscheinlich nicht die richtige Testmethode. Tatsächlich waren Haut-Pricktests mit Schweinefleisch- oder Rindfleischextrakten beim Nachweis von Alpha-Gal unzuverlässig.11
Fragen Sie einfach Ihren Arzt nach einem Bluttest. Aber anstelle eines Bluttests auf Allergenextrakte, der Ärzten dabei hilft, Allergien zu bestätigen oder auszuschließen, kann ein Alpha-Gal-Komponententest durchgeführt werden, mit dem das spezifische Zuckermolekül lokalisiert werden kann, das die Symptome verursacht. Darüber hinaus können Komponententests Ärzten manchmal Aufschluss über den Schweregrad der Reaktionen einer Person geben.
Zudem können sie dabei helfen, zwischen Patienten mit Katzen-Schweinefleisch-Syndrom, auch „Pork-Cat Syndrome“ genannt, und Patienten mit Alpha-Gal-Syndrom zu unterscheiden. (Nein, das haben wir uns nicht ausgedacht. Unter Punkt Nr. 9 können Sie mehr über das Katzen-Schweinefleisch-Syndrom erfahren.)
Allerdings reicht es vielleicht nicht aus, nur nach einem Alpha-Gal-Test zu fragen. Sie müssen sehr genau sein, damit auch sicher der richtige Test durchgeführt wird. Sie wollen einen für Alpha-Gal spezifischen IgE-Komponententest. (Zusätzlich kann Ihr Arzt Tests auf Rindfleisch, Schweinefleisch, Lammfleisch, Alpha-Gal, Gesamt-IgE und Tryptase anordnen, um eine eindeutige Diagnose stellen zu können.) Und nur weil ein Test „Alpha-Gal“ im Namen hat, heißt das nicht, dass es auch der richtige ist. Die folgenden Tests werden für spezifische IgE-Tests auf Alpha-Gal NICHT empfohlen: Tests zum Nachweis eines Alpha-Galactosidase- bzw. α-Galactosidase-A-Mangels, die oftmals verwendet werden, um die Diagnose von Morbus Fabry (eine seltene Fettstoffwechselerkrankung) zu unterstützen.12
4. Stiche von verschiedenen Arten von Zecken (und möglicherweise auch Milben) auf der ganzen Welt können das Alpha-Gal-Syndrom auslösen.3,4,6
Anfangs wurde dieses Syndrom mit der Zecke Amblyomma americanum in Verbindung gebracht, die vor allem im Südosten der USA zu finden ist.2 Inzwischen wurde jedoch über Fälle des Alpha-Gal-Syndroms auf allen Kontinenten außer der Antarktis berichtet und es wurden mindestens acht Zeckenarten als bestätigte oder vermutete Auslöser der Erkrankung identifiziert.5
Außerdem haben sich zumindest einige Zeckenarten über ihre heimatlichen Gefilde hinaus ausgebreitet. Das heißt, wenn Wirte wie z. B. Hirsche in andere Gebiete umsiedeln, werden sie von den Zecken begleitet. Es ist den unterschiedlichen Flächennutzungsarten, dem Klimawandel und den zunehmenden Wildpopulationen zu verdanken, dass sich Zeckenarten wie die Amblyomma americanum ausgebreitet haben. So war die Amblyomma americanum in Michigan früher nur selten anzutreffen, heute jedoch ist sie die dritthäufigste Zeckenart in diesem Bundesstaat.4 Zudem wurde in einem Artikel der Toronto Star aus dem Jahr 2022 darüber berichtet, dass sich diese Zecke aufgrund steigender Temperaturen auch in Kanada immer weiter ausbreitet.13
Zu beachten ist auch, dass viele Zeckenstiche unbemerkt bleiben, insbesondere bei Zeckenlarven. Obwohl diese „Baby-Zecken“ die Größe eines Mohnsamens haben, können sie bereits Alpha-Gal übertragen.4 Außerdem geht aus jüngsten Berichten hervor, dass Bisse von Milben, bei denen es sich um mikroskopisch kleine Arachniden (wie Spinnen) handelt und die auf der ganzen Welt zu finden sind, ebenfalls das Alpha-Gal-Syndrom auslösen können.3,6,14
Wollen Sie nun noch etwas wirklich Seltsames hören? Neue Forschungen haben ergeben, dass eine Kreuzreaktivität zwischen Zeckenproteinen und Wespengift besteht. Das bedeutet, dass einige Menschen mit Alpha-Gal-Syndrom gegen Wespengift sensibilisiert sein könnten.15 Natürlich können die Symptome einer Wespenallergie ganz anders sein als die in Verbindung mit Alpha-Gal auftretenden Symptome, aber diese Tatsache zeigt, dass einige bizarre und derzeit unentdeckte Zusammenhänge zwischen Zecken und Insekten existieren könnten.