En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
Juillet 2022 | Linda Armstrong | ✓ Révision médicale par : Fabio Iachetti, MD ; Eva Södergren, PhD, MSc
Fabio Iachetti est un médecin agréé avec plus de 15 ans d’expérience dans plusieurs domaines thérapeutiques tels que les allergies, les maladies cardiovasculaires, la douleur, les troubles gastro-intestinaux, la rhumatologie, l’urologie et la diabétologie. Il est directeur médical senior en Allergie pour la Division ImmunoDiagnostics Global Medical Affairs chez Thermo Fisher Scientific. Nutritionniste de formation, Eva Södergren travaille désormais en tant que conseillère scientifique senior pour les Allergies au sein de l’équipe Affaires médicales et scientifiques de la division ImmunoDiagnostics chez Thermo Fisher Scientific.
Le syndrome de l’alpha-Gal est tout simplement étrange. Et plus nous en apprenons à son sujet, plus il semble être étrange. Également appelé allergie à la viande rouge et allergie aux piqûres de tiques, le syndrome est une réaction allergique à l’alpha-Gal, une molécule de sucre présente dans la viande de mammifère, comme le bœuf, le porc, le chevreuil, etc.1-2 Mais cette réaction commence en fait par une piqûre de tique (ou éventuellement d’aoûtat).2-3
Cela fonctionne de la façon suivante : La tique (ou l’aoûtat) se nourrit sur un mammifère tel qu’un cerf et, ce faisant, elle ingère de l’alpha-Gal. Si elle pique un humain, elle peut transmettre l’alpha-Gal dans la circulation sanguine de la personne.2-3 Chez certaines personnes, cela déclenchera une réponse immunitaire au moment de manger de la viande de mammifère, pouvant provoquer des symptômes allant de légers à sévères, voire potentiellement mortels.2
Alors oui, c’est bizarre, n’est-ce pas ? Mais ce qui est vraiment étrange, ce sont les moments où ces symptômes s’expriment, qui peuvent être de l’urticaire, des éternuements, des douleurs gastriques, une diarrhée, des vomissements, des nausées jusqu’à une réaction anaphylactique, entre autres.2
Plutôt que de se produire peu après avoir mangé (comme c’est le cas avec de nombreuses allergies alimentaires), les symptômes du syndrome de l’alpha-Gal ne surviennent généralement pas avant trois à six heures après avoir mangé de la viande rouge ou d’autres produits liés aux mammifères.2 Bien que les symptômes puissent survenir à tout moment de la journée, de nombreux patients sont réveillés pendant leur sommeil par les symptômes causés par la viande qu’ils ont mangée plusieurs heures plus tôt.4 Par conséquent, ce retard de réponse rend difficile le lien entre vos symptômes et un produit que vous avez mangé.
En plus d’être assez singulier, le syndrome de l’alpha-Gal est relativement inconnu. En effet, il n’a été signalé qu’à la fin des années 2000.5 Par conséquent, il est probable que certaines personnes, y compris les médecins, ne le connaissent pas encore bien. Ce qui peut compliquer le diagnostic.6
Néanmoins, le nombre de patients continue d’augmenter et la recherche scientifique se poursuit sur cette affection nouvelle mais grave. Et au fur et à mesure que de nouvelles informations sont publiées, le “facteur fou” semble se multiplier.6
Voici 10 faits récemment découverts et / ou surprenants concernant le syndrome de l’alpha-Gal, qui peuvent vous aider à comprendre et à déterminer avec votre médecin si vous devez vous faire tester.
(Pour en savoir plus sur le syndrome de l’alpha-Gal, notamment les symptômes, les mesures d’éviction et une liste de produits pouvant contenir de l’alpha-Gal, consultez notre fiche technique sur le syndrome de l’alpha-Gal.)
Les symptômes du syndrome de l’alpha-Gal incluent des éruptions cutanées avec démangeaisons, de l’urticaire, une diarrhée et vont jusqu’à la réaction anaphylactique.6 En fait, la réaction anaphylactique survient chez 60 % des personnes atteintes du syndrome.8 Toutefois, selon les résultats de l’étude présentée lors de la réunion annuelle de l’American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, certains patients atteints du syndrome de l’alpha-Gal présentent un large éventail de symptômes apparemment nouveaux, tels que ceux touchant les systèmes cardiovasculaire, émotionnel, nerveux et moteur. En particulier, les patients de l’étude ont montré un large éventail de problèmes de santé mentale, tels que de l’anxiété, une dépression, de la fatigue, un manque de mémoire, de l’irritabilité, des troubles du sommeil, etc.9
En outre, les symptômes de l’alpha-Gal peuvent ressembler étroitement à ceux du SCI. Selon une étude réalisée en 2021 publiée dans le Journal of Gastroenterology, certaines personnes atteintes du syndrome de l’alpha-Gal présentent uniquement des symptômes gastro-intestinaux, tels que des douleurs abdominales, des nausées et une diarrhée. La plupart de ces symptômes se chevauchent avec le SCI et 56 % des patients de cette étude répondaient aux critères pour le SCI avec une diarrhée prédominante.7
D’après cette étude et parce que certains médecins ne connaissent pas le syndrome de l’alpha-Gal, il semble que les symptômes du syndrome de l’alpha-Gal puissent être confondus avec ceux du SCI.7 Traduction : vos problèmes de ventre peuvent être causés par une maladie liée aux tiques plutôt que par le SCI.
Pour être sûr, demandez à votre médecin un test sanguin d’IgE spécifiques ou, plus précisément, un test sanguin d’IgE spécifiques d’allergènes moléculaires. (Nous y reviendrons.) Associé à votre histoire clinique et un examen médical, les tests sanguins peuvent aider votre médecin à poser un diagnostic.
Bien que des informations sur le syndrome de l’alpha-Gal soient fournies par de nombreuses sources d’informations médicales, telles que les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l’Association d’Asie-Pacifique de l’allergie, d’asthme et d’immunologie clinique, la maladie reste relativement inconnue.1,5,10 Sans surprise, une étude a révélé que près de 80 % des patients participants ont lutté pendant plus de sept ans pour obtenir un diagnostic.10 (Soit 2 555 jours de souffrance et il n’y a rien d’amusant là-dedans.)
De plus, la littérature médicale révèle que pour essayer de déterminer la cause de leurs affections, certains patients ont subi une chirurgie exploratoire, l’ablation de la vésicule biliaire ou de l’appendice et une ablation partielle du pancréas avant de finalement recevoir un diagnostic de syndrome de l’alpha-Gal.6 Et selon un document datant de 2017, les patients ont plus de chances de découvrir l’alpha-Gal en ligne, à la radio ou par des relations personnelles qu’en se rendant aux urgences suite à une réaction anaphylactique.10
Ces statistiques sont particulièrement troublantes, car un simple test sanguin associé à l’histoire clinique et à l’examen médical peut aider un médecin à diagnostiquer le syndrome de l’alpha-Gal. En fait, une seule visite chez votre médecin et un prélèvement sanguin pourraient vous aider à économiser non seulement du temps et une grande quantité d’argent dépensés chez des spécialistes et des tests inutiles, mais également vous épargner bien des misères.
Compte tenu du temps et de l’argent qui peuvent être nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic, le dépistage du syndrome de l’alpha-Gal est essentiel. Il n’existe pas de traitement explicite du syndrome de l’alpha-Gal. Il est donc indispensable qu’un diagnostic soit établi correctement pour connaître les produits et aliments à éviter. Cependant, vous devez faire le bon test dès le départ et un test cutané n’est certainement pas la bonne solution. En fait, les tests cutanés contenant des extraits de porc ou de bœuf se sont révélés non fiables pour la détection de l’alpha-Gal.11
Demandez plutôt à votre médecin de vous prescrire un test sanguin. Mais au lieu d’un test sanguin à tous les allergènes, qui aide les médecins à contrôler les allergies, un test des allergènes moléculaires vis-à-vis de l’alpha-Gal permettra d’identifier la molécule de sucre spécifique à l’origine des symptômes. De plus, les tests des allergènes moléculaires peuvent parfois offrir aux médecins un aperçu de la gravité des réactions d’un individu.
Le dosage des IgE spécifiques d’allergènes moléculaires peut également aider les médecins à faire la distinction entre les patients atteints du syndrome porc-chat et ceux atteints du syndrome de l’alpha-Gal. (Non, nous n’avons pas inventé cela. Plus d’informations sur le syndrome porc-chat au point n°9.)
Cela dit, il ne suffit peut-être pas de demander un test pour la détection de l’alpha-Gal. Vous devez être très précis pour vous assurer d’avoir le bon test. Il vous faut un test d’IgE spécifiques vis-à-vis des allergènes moléculaires de l’alpha-Gal. (En outre, votre médecin peut souhaiter tester le bœuf, le porc, l’agneau, l’alpha-Gal, les IgE totales et la tryptase pour établir un diagnostic précis.) Ce n’est pas parce qu’un test porte le nom d’alpha-Gal qu’il s’agit du bon. Les tests suivants NE sont PAS recommandés comme tests d’IgE spécifiques vis-à-vis de l’alpha-Gal : alpha-galactosidase ou déficit de l’activité de l’α-galactosidase A, qui sont tous deux souvent utilisés pour diagnostiquer la maladie de Fabry (un trouble rare impliquant le métabolisme des graisses).12
Initialement, ce syndrome était lié à la tique “Lone Star”, principalement présente dans le sud-est des États-Unis.2 Toutefois, le syndrome de l’alpha-Gal a été signalé sur tous les continents à l’exception de l’Antarctique et au moins huit espèces de tiques ont été déclarées coupables de cette maladie ou sont suspectées de l’être.5
En outre, au moins certaines espèces de tiques sont sorties de leur territoire d’origine. En effet, des hôtes tels que des cerfs se déplacent dans différents territoires, emmenant les tiques qui logent sur eux. Ainsi, en raison des différents modes d’utilisation des terres, du changement climatique et de l’augmentation des populations de cerfs, les tiques comme la “Lone Star” se sont propagées. Par exemple, la tique “Lone Star” était jadis rare dans le Michigan, mais elle est désormais la troisième tique la plus courante dans l’État.4 De plus, un article paru en 2022 dans le Toronto Star a révélé que la tique se répand au Canada en raison de la hausse des températures.13
Notez également que de nombreuses piqûres de tiques passent inaperçues, en particulier celles des tiques “graines”. Bien que ces petites tiques soient de la taille d’une graine de pavot, elles peuvent tout de même transmettre de l’alpha-Gal.4 Des rapports récents suggèrent également que les piqûres d’aoûtats, des arachnides microscopiques (comme les araignées) présents dans le monde entier, peuvent également transmettre le syndrome de l’alpha-Gal.3,6,14
Et si vous souhaitez savoir quelque chose d’étrange, lisez ceci : De nouvelles recherches ont identifié une réactivité croisée entre les protéines de tiques et le venin de guêpe. Cela signifie que certaines personnes atteintes du syndrome de l’alpha-Gal peuvent être sensibilisées au venin de guêpe.15 Les symptômes d’allergie aux guêpes peuvent être différents de ceux de l’alpha-Gal. Toutefois, ce fait montre que des liens étranges et pour l’heure non découverts peuvent exister entre les tiques et les insectes.
Le syndrome de l’alpha-Gal est transmis par plusieurs espèces de tiques et a été signalé sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique.5,11
Les réactions à l’alpha-Gal sont généralement causées par la consommation de viande et de produits dérivés de mammifères tels que les vaches, les porcs, les agneaux, les lapins, les buffles, les bisons et les kangourous.4 De plus, comme une myriade d’aliments contiennent des ingrédients à base de viande, ils peuvent contenir de l’alpha-Gal. (Consultez notre fiche technique sur l’alpha-Gal pour obtenir une liste assez complète des sources potentielles d’alpha-Gal.) Cependant, l’alpha-Gal semble se cacher dans des endroits bien moins évidents et quelque peu étonnants.
Prenez la gélatine, par exemple. Elle est généralement fabriquée à partir de collagène de peau et / ou de sabots de grands mammifères et peut donc contenir de l’alpha-Gal. Ainsi, l’alpha-Gal peut se cacher dans les bonbons, les guimauves et la gelée, qui contiennent de la gélatine.11 La gélatine peut également être présente dans le fil de suture en catgut, les lentilles de contact à base de collagène, le shampoing et certaines encres de tatouage.16-17
Et comme si ce n’était pas assez étrange, l’alpha-Gal peut être présent dans divers vaccins, sérum antivenimeux et comprimés médicaux (par exemple, l’acétaminophène, l’oxycodone, le lisinopril et l’oxycontin) et dans les valvules cardiaques de vache et de porc, qui sont parfois transplantées chez les humains.11
De plus, certains ingrédients fabriqués à partir d’algues rouges, comme le carraghénane, peuvent également contenir un type d’alpha-Gal. Le carraghénane est parfois utilisé dans la bière, les condiments, les préparations pour nourrissons, les vinaigrettes, etc.18 Pour éviter l’alpha-Gal, il ne suffit pas d’arrêter de manger des hamburgers et des hot dogs.
Bœuf, porc,
agneau, tripes
Produits laitiers
Aliments contenant de la gélatine
Cétuximab
Expanseurs plasmatiques à base de gélatine
Antivenin (par exemple, CroFab)
Valvules cardiaques de vache / porc
Vaccins contenant de la gélatine (par exemple, Zostavax, MMR)
Remplacement enzymatique pancréatique (par exemple, la pancréalipase)
Héparine
Gélules
Certains déclencheurs sont plus susceptibles de provoquer une réaction que d’autres.11
Le syndrome de l’alpha-Gal a été découvert par le biais d’essais médicamenteux portant sur le cétuximab, un traitement par anticorps du cancer colorectal et du cancer de la tête et du cou contenant de l’alpha-Gal. Un certain nombre de patients inclus dans les essais cliniques ont fait une réaction anaphylactique ou de l’urticaire après l’administration de la première dose de cétuximab. Cette mystérieuse réaction a conduit à des recherches plus poussées, puis à l’identification du syndrome au milieu des années 2000.4
Comme pour certaines personnes souffrant d’une allergie aux crustacés, les personnes sensibilisées à l’alpha-Gal ont également signalé des symptômes après l’inhalation de vapeurs de cuisson de viande de mammifère.6,19 En effet, en plus de développer des symptômes après avoir mangé de la viande, certaines personnes ont des symptômes après avoir inhalé des vapeurs de viande. C’est dingue, n’est-ce pas ?
Chez les patients atteints du syndrome de l’alpha-Gal, il existe plusieurs co-facteurs qui peuvent augmenter le risque de réaction ou la gravité des symptômes en cas d’exposition à l’alpha-Gal. Ces facteurs de risque incluent l’atopie (c’est-à-dire une tendance génétique à développer des maladies allergiques), la consommation d’alcool, l’exercice physique, l’âge et la prise de médicaments.20 Les autres facteurs susceptibles d’augmenter le risque incluent l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), notamment l’aspirine (par exemple, Bayer), l’ibuprofène (par exemple, Advil), le naproxène (par exemple, Aleve), et le célécoxib (Celebrex).11 Les sources de ces informations n’ont pas fourni de détails supplémentaires sur la façon dont ces aspects affectent le risque. Il s’agit de l’un des nombreux domaines de ce syndrome étrange qui nécessitent des recherches supplémentaires.
De même, bien qu’une simple piqûre de tique puisse entraîner ce syndrome, de piqûres peuvent augmenter la sensibilité d’une personne à l’alpha-Gal.6 Heureusement, l’inverse est vrai. Selon les informations de la Mayo Clinic, les symptômes peuvent diminuer, voire disparaître avec le temps si les personnes sensibilisées ne se font pas de nouveau piquer par une tique porteuse d’alpha-Gal.21
À propos de syndromes farfelus : Le syndrome porc-chat est une réaction allergique rare à une protéine présente à la fois dans les squames de chat et de porc.22 Il s’agit en fait d’un type de réactivité croisée : le système immunitaire de l’organisme considère comme similaires les protéines d’une substance (par exemple, le pollen) et les protéines d’une autre (par exemple, un fruit ou un légume).23 Lorsque la personne entre en contact avec l’une ou l’autre, le système immunitaire peut créer des symptômes allergiques.
Les symptômes du syndrome porc-chat vont de l’urticaire à la réaction anaphylactique, ce qui signifie que certains symptômes se confondent avec le syndrome de l’alpha-Gal.22 De plus, étant donné que les deux pathologies peuvent impliquer des réactions au porc, il est possible que ces pathologies soient mal diagnostiquées. Si vous pensez que vous êtes atteint de l’une de ces affections liées au porc, demandez à votre médecin de vous prescrire un test sanguin d’IgE spécifiques d’allergènes moléculaires qui vous permettra d’identifier vos réactions particulières vis-à-vis du porc.
Au haut de la liste des faits étranges se trouvent les cochons GalSafe, qui, selon un article récent paru dans Allergic Living, sont une nouvelle génération de cochons génétiquement modifiés pour éliminer l’alpha-Gal. Cela ne signifie pas seulement que les personnes souffrant de ce syndrome peuvent à nouveau manger des côtelettes de porc et du bacon. Cela signifie également que ces cochons pourraient être utilisés à d’autres fins et qu’à l’avenir ces produits finis pourraient être mis à la disposition des personnes atteintes du syndrome de l’alpha-Gal.24
Par exemple, l’utilisation de porcs GalSafe au lieu de porcs traditionnels pour fabriquer des médicaments et des transplantations d’organes et de tissus pourrait théoriquement les rendre exempts d’alpha-Gal. En outre, si certains fabricants choisissent des produits de porc GalSafe pour fabriquer des produits tels que de la gélatine, des médicaments, etc., ces produits peuvent être sûrs pour les personnes atteintes du syndrome de l’alpha-Gal.24
En termes de pathologies, le syndrome de l’alpha-Gal est aussi étrange que possible. Mais en réalité, ce n’est pas une blague, surtout si vous avez des symptômes.
Blague à part, la meilleure façon de déterminer si vous avez développé un syndrome de l’alpha-Gal est d’en parler à votre médecin et de demander un type spécial de test sanguin : un test d’IgE spécifiques d’allergènes moléculaires vis-à-vis de l’alpha-Gal. Les médecins peuvent vous prescrire ce test.
Avant votre visite, remplissez notre outil de suivi des symptômes qui va générer un profil complet que vous pourrez passer en revue avec votre médecin afin qu’il décide si un test sanguin d’IgE spécifiques doit être envisagé dans votre cas.
Enfin, nous vous proposons des informations supplémentaires sur les allergies dans notre section vivre avec des allergies et via nos fiches techniques sur les allergènes. Et suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour rester informé des dernières informations.
Suivez les symptômes d’allergie et préparez-vous à une consultation avec un médecin.
Découvrez des allergènes spécifiques, notamment les symptômes courants, leur prise en charge et la manière de les soulager.
Êtes-vous médecin ? Obtenez des informations complètes sur des centaines d’extraits allergéniques et d’allergènes moléculaires.
1. Alpha-gal Allergy [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention; 2019; 2020 Oct 6. Available from: https://www.cdc.gov/ticks/alpha-gal/index.html.
2. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2020 Nov 19. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alpha-gal-syndrome/symptoms-causes/syc-20428608.
3. Yale Scientific Magazine [Internet]. New Haven, CT; 2019 Jan 22. Available from: https://www.yalescientific.org/2019/01/chigger-bites-linked-to-red-meat-allergy.
4. Houchens N, Hartley S, Commins SP, Claar D, Saint S. Hunting for a Diagnosis. N Engl J Med. 2021 Feb 4;384(5):462-467. doi: 10.1056/NEJMcps2017588. PMID: 33534979. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcps2017588.
5. Kwak M, Somerville C, van Nunen S. A novel Australian tick Ixodes (Endopalpiger) australiensis inducing mammalian meat allergy after tick bite. Asia Pac Allergy. 2018 Jul 26;8(3):e31. doi: 10.5415/apallergy.2018.8.e31. PMID: 30079309; PMCID: PMC6073180.
6. Commins SP. Diagnosis & management of alpha-gal syndrome: lessons from 2,500 patients. Expert Rev Clin Immunol. 2020 Jul;16(7):667-677. doi: 10.1080/1744666X.2020.1782745. Epub 2020 Jul 8. PMID: 32571129; PMCID: PMC8344025. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1744666X.2020.1782745?journalCode=ierm20.
7. Croglio MP, Commins SP, McGill SK. Isolated Gastrointestinal Alpha-gal Meat Allergy Is a Cause for Gastrointestinal Distress Without Anaphylaxis. Gastroenterology. 2021 May;160(6):2178-2180.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2021.01.218. Epub 2021 Jan 29. PMID: 33524403. Available from: https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s2.0-S0016508521003243?returnurl=https:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0016508521003243%3Fshowall%3Dtrue&referrer=https:%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F.
8. Van Nunen S. Galactose-alpha-1, 3-galactose, mammalian meat and anaphylaxis: a world- wide phenomenon? Curr Treat Options Allergy. 2014;1(3):262-77. Available from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40521-014-0022-0.pdf.
9. Healio 1 [Internet]. “Patients with alpha-gal syndrome report ‘wide range’ of previously undocumented symptoms.” 2022 March 1. Available from: https://www.healio.com/news/allergy-asthma/20220301/patients-with-alphagal-syndrome-report-wide-range-of-previously-undocumented-symptoms.
10. Flaherty MG, Kaplan SJ, Jerath MR. Diagnosis of Life-Threatening Alpha-Gal Food Allergy Appears to Be Patient Driven. J Prim Care Community Health. 2017 Oct;8(4):345-348. doi: 10.1177/2150131917705714. Epub 2017 Apr 27. PMID: 28447914; PMCID: PMC5932728. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5932728.
11. Platts-Mills TAE, Li RC, Keshavarz B, Smith AR, Wilson JM. Diagnosis and Management of Patients with the α-Gal Syndrome. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Jan;8(1):15-23.e1. doi: 10.1016/j.jaip.2019.09.017. Epub 2019 Sep 28. PMID: 31568928; PMCID: PMC6980324. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6980324/pdf/nihms-1060828.pdf.
12. Alpha-gal Information [Internet]. Alpha-gal Syndrome Awareness Campaign; accessed May 2022. Available from: https://alphagalinformation.org/diagnosis-and-testing.
13. Toronto Star [Internet]. “’I felt like I was going to die’: Ticks that cause red-meat allergy are in Canada.” 2022 May 24. Available from: https://www.thestar.com/news/canada/2022/05/20/i-felt-like-i-was-going-to-die-ticks-that-cause-red-meat-allergy-are-in-canada.html.
14. American Osteopathic College of Dermatology [Internet]. Kirksville, MO. Accessed May 2022. Available from:
https://www.aocd.org/page/Chiggers#:~:text=Chigger%20bites%20typically%20occur%20at,waistline%2C%20groin%2C%20and%20axillae.
15. Healio 2 [Internet]. “Patients with alpha-gal syndrome from tick bites may also be sensitized to wasp venom.” 2022 April 25. Available from: https://www.healio.com/news/allergy-asthma/20220425/patients-with-alphagal-syndrome-from-tick-bites-may-also-be-sensitized-to-wasp-venom#:~:text=New%20research%20identified%20cross%2Dreactivity,venom%2C%20according%20to%20study%20results.
16. Peta.org [Internet]. Norfolk, VA: People for the Ethical Treatment of Animals. Accessed May 2022. Available from: https://www.peta.org/about-peta/faq/tattoo-ink-vegan.
17. Mullins RJ, James H, Platts-Mills TA, Commins S. The relationship between red meat allergy and sensitization to gelatin and galactose-alpha-1,3-galactose. J Allergy Clin Immunol. 2012 May;129(5):1334-42. Available from. https://www.jacionline.org/action/showPdf?pii=S0091-6749%2812%2900368-5.
18. Alpha-gal Information 2 [Internet]. Alpha-gal Syndrome Awareness Campaign; accessed May 2022. Available from: https://alphagalinformation.org/carrageenan/#:~:text=References-,Overview,reacting%20to%20carrageenan%20(2).
19. The Anaphylaxis Campaign [Internet]. Farnborough, UK: The Anaphylaxis Campaign; 2019 Sep. Available from: https://www.anaphylaxis.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Shellfish-Sep-2019.pdf.
20. De la Fuente J, Pacheco I, Villar M, Cabezas-Cruz A. The alpha-Gal syndrome: new insights into the tick-host conflict and cooperation. Parasite Vectors. 2019 Apr 3;12(1):154. doi: 10.1186/s13071-019-3413-z. PMID: 30944017; PMCID: PMC6448316.Available from: https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13071-019-3413-z.pdf.
21. Mayo Clinic 2 [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2020 Nov 19. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alpha-gal-syndrome/diagnosis-treatment/drc-20428705.
22. Kim, Cheon et al. “Recurrent urticaria caused by specific cat serum albumin IgE cross-reacting with pork serum albumin.” Clinical and experimental pediatrics vol. 63,11 (2020): 451-453. doi:10.3345/cep.2019.01725. Available from: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7642134/pdf/cep-2019-01725.pdf.
23. EAACI, et al. Molecular allergology user’s guide. Zurich, Switzerland: European Academy of Allergy and Clinical Immunology; 2016. p.16. Available from: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
24. GalSafe Pigs – Allergic Living [Internet]. “FDA Approves ‘GalSafe’ Pigs for Food, Medicine for Alpha-Gal Allergy.” 2020 Dec 17. Available from: https://www.allergicliving.com/2020/12/17/fda-approves-galsafe-pigs-for-food-medicine-for-alpha-gal-allergy/#:~:text=The%20U.S.%20Food%20and%20Drug,pigs%2C%20licensed%20to%20Revivicor%20Inc.