1 A lista de sintomas da Síndrome Alfa-Gal parece estar ficando cada vez mais longa e alguns sintomas podem imitar os da Síndrome do Intestino Irritável (SII).7
Os sintomas da Síndrome Alfa-Gal podem variar de uma erupção cutânea pruriginosa e urticária até diarreia e anafilaxia.6 Na verdade, a anafilaxia ocorre em até 60% das pessoas com a síndrome.8 No entanto, de acordo com os resultados da pesquisa apresentada na reunião anual da American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, alguns pacientes com Síndrome Alfa-Gal apresentam uma ampla gama de sintomas aparentemente novos, como os que envolvem os sistemas cardiovascular, emocional, nervoso e motor. Em particular, os pacientes da pesquisa relataram uma variedade de problemas de saúde mental, tais como ansiedade, depressão, fadiga, memória fraca, irritabilidade, distúrbios do sono etc.9
Além disso, os sintomas da Síndrome Alfa-Gal podem ser semelhantes aos da SII. De acordo com um estudo de 2021 no Journal of Gastroenterology, algumas pessoas com Síndrome Alfa-Gal apresentam apenas sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, náuseas e diarreia. Muitos destes sintomas coincidem com os da SII e 56% dos pacientes deste estudo atenderam aos critérios da SII com predominância da diarreia.7
Com base neste estudo e no fato de alguns médicos não estarem familiarizados com a Síndrome Alfa-Gal, é normal que os sintomas da Síndrome Alfa-Gal possam ser confundidos com os da SII.7 Tradução: seus problemas de estômago podem ser provocados por uma doença relacionada com carrapatos e não pela SII.
Uma forma de saber com certeza é solicitar ao seu médico um exame de sangue de IgE específico ou, mais especificamente, um exame de sangue de componentes. (Falaremos mais sobre isso mais tarde.) Juntamente com o seu histórico clínico e um exame físico, os exames de sangue podem ajudar seu médico a fazer um diagnóstico.
2 Para a maioria dos pacientes em um estudo, foram necessários sete anos para obter um diagnóstico de Síndrome Alfa-Gal.10
Embora a informação sobre a Síndrome Alfa-Gal esteja disponível em muitas fontes de informação médica, tais como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e a Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology, a doença ainda é relativamente desconhecida.1,5,10 Assim, não é surpreendente que um estudo tenha revelado que quase 80% dos pacientes que participaram tiveram dificuldades em encontrar um diagnóstico durante mais de sete anos.10 (Isso representa 2555 dias de sofrimento, não nos parece que isso seja algo divertido ou agradável.)
Além disso, a literatura médica revela que, ao tentar determinar a causa das suas doenças, alguns pacientes foram submetidos a cirurgias como remoção da vesícula biliar ou do apêndice e remoção parcial do pâncreas antes de finalmente receberem um diagnóstico de Síndrome Alfa-Gal.6 Além disso, de acordo com um artigo de 2017, os pacientes são mais propensos a descobrirem a Síndrome Alfa-Gal online, pelo rádio ou por meio de relações pessoais do que ao visitar a emergência de um hospital devido a anafilaxia.10
Essas estatísticas são particularmente preocupantes porque um simples exame de sangue , juntamente com um histórico clínico e um exame físico, pode ajudar um médico a diagnosticar a Síndrome Alfa-Gal. Na verdade, uma única consulta com o seu médico e uma coleta de sangue podem ajudar não só a poupar tempo e dinheiro que seriam gastos em especialistas e exames desnecessários, como também uma elevada carga de sofrimento.
3 Os testes cutâneos por puntura (TCP) não são eficazes para alfa-gal, e o exame de sangue é fundamental.11
Considerando-se o tempo e o dinheiro que podem estar envolvidos na obtenção de um diagnóstico, o exame para a Síndrome Alfa-Gal é essencial. Não existe nenhum tratamento específico para a Síndrome Alfa-Gal, por isso, é vital receber um diagnóstico adequado para saber quais produtos e alimentos devem ser evitados. No entanto, é preciso realizar rapidamente o exame certo, e um teste cutâneo por puntura (prick test) provavelmente não é a opção correta. Na verdade, os prick tests com extratos de carne suína ou bovina não têm sido confiáveis na detecção de alfa-gal.11
Em vez disso, peça ao seu médico um exame de sangue. Porém, ao invés de um exame de sangue para alérgenos inteiros, que ajuda os profissionais a detectar a presença ou não de alergias, um exame de componentes para o alfa-gal ajudará a identificar a molécula de açúcar específica que está provocando os sintomas. Além disso, os exames de componentes, por vezes, podem oferecer aos profissionais informações sobre a gravidade das reações de um indivíduo.
Os exames de componentes também podem ajudar o seu médico a distinguir entre pacientes com a Síndrome Gato-Porco e aqueles com a Síndrome Alfa-Gal. (Não, nós não inventamos isso. Leia mais sobre a Síndrome Gato-Porco no item nº 9.)
Dito isso, talvez não seja suficiente apenas solicitar um teste de alfa-Gal. É preciso ser muito específico para garantir a realização do exame correto. Você deve realizar um exame de IgE específico para o componente alfa-gal. (Além disso, seu médico pode realizar exames para carne bovina, carne suína, carne de veado, alfa-gal, IgE total e triptase para ajudar a desenvolver um diagnóstico claro.) Só o fato de o exame ter "alfa-gal" no nome não significa que é o certo. Os seguintes exames NÃO são recomendados para exames de IgE específico para alfa-gal: deficiência de alfa-galactosidase ou α-galactosidase A, ambos frequentemente utilizados para ajudar no diagnóstico da doença de Fabry (uma doença rara que envolve o metabolismo de gordura).12
4 Em todo o mundo, picadas de vários tipos de carrapatos (e potencialmente bichos-de-pé) podem causar Síndrome Alfa-Gal.3,4,6
Inicialmente, esta síndrome estava associada ao carrapato Lone Star, que é encontrado principalmente no sudeste dos Estados Unidos.2 No entanto, atualmente, a Síndrome Alfa-Gal já foi detectada em todos os continentes, exceto na Antártida e, pelo menos, oito espécies de carrapato foram associadas à condição como causadores suspeitos ou confirmados.5
Além disso, algumas espécies de carrapato já se estenderam além do seu habitat típico. Ou seja, à medida que hospedeiros como veados se deslocam entre diferentes territórios, os carrapatos que se encontram nestes animais também fazem estes percursos. Assim, graças aos diferentes padrões de utilização da terra, às alterações climáticas e ao aumento das populações de veados, os carrapatos, como os Lone Star, têm se espalhado. Por exemplo, anteriormente, o carrapato Lone Star era raro em Michigan, mas agora é o terceiro carrapato mais comum no estado.4 Além disso, um artigo de 2022 na Toronto Star revelou que o número de carrapatos está aumentando no Canadá devido ao aumento das temperaturas.13
Observe também que muitas picadas de carrapato passam despercebidas, particularmente dos carrapatos em estágio de larva. Embora estes carrapatos bebês sejam do tamanho de uma semente de papoula, podem ainda assim transmitir alfa-gal.4 Relatos recentes também sugerem que as picadas de bicho-de-pé, que são aracnídeos microscópicos (como aranhas) que podem ser encontrados em todo o mundo, também podem provocar Síndrome Alfa-Gal.3,6,14
Se quiser saber algo realmente estranho, preste atenção: Novas pesquisas identificaram a reatividade cruzada entre proteínas de carrapatos e o veneno de vespas. Isto significa que algumas pessoas com Síndrome Alfa-Gal podem apresentar sensibilidade ao veneno de vespas.15 É verdade que os sintomas de alergia às vespas podem ser diferentes dos relacionados com o alfa-gal, mas este fato ilustra que podem existir algumas ligações bizarras e atualmente não descobertas entre carrapatos e insetos.