Si l’histoire du patient indique la présence d’une allergie médiée par les IgE, les dosages d’IgE spécifiques peuvent aider à établir le diagnostic.2,3 Les dosages d’IgE spécifiques peuvent être réalisés à tout âge et s’appuient sur des tests validés pour quantifier les IgE spécifiques d’allergènes dans le sérum.2 Il convient tout d’abord de réaliser un test d’IgE spécifiques vis à vis de l’extrait allergénique (lait de vache).3
Interprétation des résultats du dosage d’IgE spécifiques de l’extrait allergénique1
- Les résultats doivent toujours être interprétés dans le contexte de l’histoire clinique du patient.
- La présence d’une réponse IgE spécifiques au lait de vache indique la présence d’une sensibilisation au lait de vache associée à un processus immunologique médié par les IgE.
- Plus le titre d’anticorps est élevé, plus la probabilité de présenter une ALV et une allergie persistante est grande.
- Les enfants présentant des manifestations gastro-intestinales d’une ALV sont plus susceptibles d’avoir des résultats négatifs que ceux ayant des manifestations cutanées, mais un résultat négatif au test ne permet pas d’écarter la possibilité d’une ALV.
Les tests d’extraits allergéniques permettent de prédire la probabilité d’une ALV, mais pas d’une réactivité au lait cuit. Après avoir évalué une réponse IgE spécifiques à l’extrait allergénique, les tests d’allergènes moléculaires du lait de vache peuvent permettre d’évaluer la réactivité aux aliments cuits et offrir un complément d’information sur la probabilité de persistance de l’allergie.3
L’évaluation des réponses IgE spécifiques aux allergènes moléculaires suivants (protéines) pourrait aider à poser le diagnostic et orienter la prise en charge des patients présentant une ALV :3*
- Alpha-lactalbumine (f76 / nBos d 4)
- Bêta-lactoglobuline (f77 / nBos d 5)
- Albumine sérique bovine (e204 / nBos d 6)
- Caséine (f78 / nBos d 8)
Comme les caséines sont plus résistantes à la dénaturation thermique que les autres allergènes du lait, les patients présentant des concentrations élevées d’IgE spécifiques de la caséine sont susceptibles de faire une réaction au lait cuit. Ces patients doivent par conséquent éviter de consommer du lait sous toutes ses formes. Les patients dont les tests d’IgE spécifiques de la caséine sont négatifs peuvent être en mesure de tolérer le lait chauffé longuement, par exemple dans les gâteaux.3
70 à 80 pour cent des enfants présentant une ALV ne réagissent pas au lait contenu dans les produits cuits.3
Appuyez-vous sur les tests sanguins d’allergènes moléculaires pour identifier ces patients.3