Se l’anamnesi del paziente indica la presenza di allergia IgE-mediata, i test ematici delle IgE specifiche possono aiutare a effettuare la diagnosi.2,3 I test ematici delle IgE specifiche possono essere effettuati a qualsiasi età e si avvalgono di dosaggi validati per quantificare i livelli di IgE allergene-specifiche nel siero.2 Innanzitutto, è necessario eseguire un test delle IgE specifiche per l’allergene estrattivo (latte vaccino).3
Interpretazione dei risultati del test ematico delle IgE specifiche per l’allergene estrattivo1
- I risultati devono essere sempre interpretati tenendo conto dell’anamnesi clinica del paziente.
- La presenza di una risposta delle IgE specifiche al latte vaccino indica la sensibilizzazione al latte vaccino, e un associato processo immunologico IgE-mediato.
- Più elevati sono i titoli anticorpali, maggiore è la probabilità di CMA, e di persistenza dell’allergia.
- I bambini con manifestazioni gastrointestinali di CMA presentano con più probabilità risultati negativi rispetto ai bambini con manifestazioni cutanee, ma un test negativo non esclude la presenza di CMA.
I test per gli allergeni estrattivi rilevano una probabile allergia al latte vaccino, ma non prevedono la reattività al latte cotto. Dopo aver testato la risposta delle IgE specifiche per l’allergene estrattivo, i test per le componenti molecolari allergeniche del latte vaccino possono aiutare a valutare la reattività ai prodotti da forno e fornire ulteriori informazioni sulla probabilità di una persistenza dell’allergia.3
La valutazione delle risposte delle IgE specifiche alle seguenti componenti (proteine) può aiutare a individuare la diagnosi corretta e a fornire un orientamento per la gestione dei pazienti con CMA:3*
- Alfa-lattoalbumina (f76 / nBos d 4)
- Beta-lattoglobulina (f77 / nBos d 5)
- Albumina sierica bovina (e204 / nBos d 6)
- Caseina (f78 / nBos d 8)
Poiché la caseina è più resistente alla denaturazione termica rispetto ad altre componenti, i pazienti con livelli elevati di IgE specifiche alla caseina potrebbero non tollerare il latte cotto. Tali pazienti devono pertanto evitare il consumo di tutti i tipi di latte. I pazienti con un risultato del test negativo per le IgE specifiche della caseina potrebbero tollerare il latte ben cotto, come ad esempio i prodotti da forno.3
Il 70-80% dei bambini con CMA è in grado di tollerare il latte nei prodotti da forno.3
L’utilizzo dei test delle componenti molecolari allergeniche può aiutare a identificare questi pazienti.3