Vanessa, una bambina di 4 anni con una storia di allergia al latte, si reca dal medico dopo aver mangiato accidentalmente un gelato a una festa di compleanno. La madre ha riferito che Vanessa apparentemente non ha avuto reazioni dopo questo evento e si chiede se la figlia abbia superato questa allergia.
Il medico conduce una completa anamnesi clinica e un esame obiettivo approfondito e decide di sottoporle Vanessa al test delle componenti molecolari allergeniche delle proteine del latte.
Una bambina con una storia di allergia al latte mangia accidentalmente del gelato. Un test che utilizza le componenti molecolari allergeniche del latte fornisce ulteriori approfondimenti sulla sua anamnesi.
I risultati di Vanessa all'età di 1 anno erano i seguenti:
Test |
Tipo |
Risultati di Vanessa |
Latte |
Allergene estrattivo |
+4 |
Test |
Tipo |
Risultati di Vanessa |
Latte |
Allergene estrattivo |
20 |
Bos d4 (α-lattoalbumina) |
Componente molecolare allergenica |
3,5 |
Bos d5 (β-lattoglobulina) |
Componente molecolare allergenica |
2,8 |
Bos d6 (Albumina sierica bovina) |
Componente molecolare allergenica |
0,4 |
Bos d8 (Caseina) |
Componente molecolare allergenica |
15,2 |
I risultati di Vanessa a 3 anni erano i seguenti:
Test |
Tipo |
Risultati di Vanessa |
Latte |
Allergene estrattivo |
+3 |
Test |
Tipo |
Risultati di Vanessa |
Latte |
Allergene estrattivo |
14 |
Bos d4 (α-lattalbumina) |
Componente molecolare allergenica |
2,8 |
Bos d5 (β-lattoglobulina) |
Componente molecolare allergenica |
2,5 |
Bos d6 (Albumina sierica bovina) |
Componente molecolare allergenica |
0,3 |
Bos d8 (Caseina) |
Componente molecolare allergenica |
8,5 |
Questi risultati, insieme all'anamnesi e ai sintomi della paziente, aiutano a confermare la diagnosi.
Allergene | Tipo |
Risultati di Vanessa |
Latte | Allergene estrattivo |
6,3 |
Bos d4 (α-lattalbumina) | Componente molecolare allergenica |
1,9 |
Bos d5 (β-lattoglobulina) | Componente molecolare allergenica |
1,8 |
Bos d6 (Albumina sierica bovina) | Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
Bos d8 (Caseina) | Componente molecolare allergenica |
2,3 |
Il calo dei livelli delle IgE verso la caseina Bos d 8 e altre componenti molecolari allergeniche del latte rafforza l'indicazione che l’allergia di Vanessa al latte si sta risolvendo e indica che la bambina potrebbe tollerare il latte se cotto.1
PIANO DI GESTIONE CLINICO
Il medico di Vanessa:
FOLLOW-UP
Le persone, i luoghi e gli eventi riportati nelle immagini e in questi casi clinici non rappresentano pazienti reali, né sono collegati in alcun modo con Thermo Fisher Scientific.