Recent searches Clear History
Contatti
Pollini di betulla e pesca: i test delle componenti molecolari allergeniche consentono una valutazione dei rischi e contribuiscono a spiegare i sintomi dovuti alle cross-reattività
default_alt_text
Patricia è una ragazza di 16 anni con una storia di rino-congiuntivite stagionale all'inizio della primavera. Viene visitata dal medico in quanto i suoi sintomi sono peggiorati negli ultimi 2-3 anni. Avendo avvertito un forte prurito alla bocca dopo aver mangiato delle pesche, desidera capire se è allergica a questo frutto.
Il medico esegue una completa anamnesi clinica e un esame obiettivo approfondito e decide di sottoporla ai test delle componenti molecolari allergeniche di pesca e betulla.
Una ragazza con una storia di rino-congiuntivite stagionale e prurito alla bocca quando mangia le pesche viene visitata dal medico. 
Patient History
Anamnesi paziente
Anamnesi familiare
  • Niente da segnalare
Anamnesi personale di Patricia
  • Dall'età di 9 anni, durante la primavera, Patricia soffre di rino-congiuntivite stagionale ricorrente, con sintomi da lievi a moderati.
Prick test
Test
Tipo
Risultati di Patricia
Polline di betulla
Allergene estrattivo
+5
Test
Tipo
Risultati di Patricia
I risultati del test di Patricia erano negativi a cenere, erba e artemisia.
Il medico precedente aveva suggerito a Patricia di usare antistaminici orali e steroidi locali durante la stagione dei pollini della betulla.
Nuovo prick test
Test
Tipo
Risultati di Patricia
Polline di betulla
Allergene estrattivo
+6
Pesca
Allergene estrattivo
+3
Test
Tipo
Risultati di Patricia
Risultati del test ImmunoCAP™ di Patricia
Questi risultati, insieme all'anamnesi e ai sintomi del paziente, aiutano a confermare la diagnosi.
Risultati del test ImmunoCAP (kUA/I)
Allergene
Tipo
Risultati di Patricia
Polline di betulla
Allergene estrattivo
33,3
Pesca
Allergene estrattivo
10,4
Bet v1 (PR-10)
Componente molecolare allergenica
35,2
Bet v2
Componente molecolare allergenica
<0,1
Bet v4
Componente molecolare allergenica
<0,1
Bet v6
Componente molecolare allergenica
<0,1
Pru p1 (PR-10)
Componente molecolare allergenica
16,3
Pru p3
Componente molecolare allergenica
<0,1
Allergene
Tipo
Risultati di Patricia
Differential Diagnosis
Diagnosi differenziale
Prick test ed esami del sangue con allergeni estrattivi indicano che Patricia è sensibilizzata sia alla betulla sia alla pesca. La sensibilizzazione verso Pru p1 produrrà probabilmente sintomi di tipo orale.1 Tuttavia, i risultati delle componenti molecolari allergeniche sono positivi solo per la proteina PR-10 della betulla (Bet v1) e della pesca (Pru p1), a indicare che i sintomi di Patricia derivanti dall'assunzione della pesca sono una conseguenza della sua allergia ai pollini della betulla. La donna potrebbe in futuro presentare sintomi anche ad altre PR-10, contenute in vegetali, come mele, pere, nocciole, carote e sedano.
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
  • Allergia ai pollini della betulla e allergia alimentare derivata da quella ai pollini.
PIANO DI GESTIONE CLINICO
Il medico di Patricia:
  • Ha prescritto antistaminici e steroidi locali da assumere durante la stagione di pollinazione della betulla.
  • Ha consigliato di evitare la pesca, se non tollerata.
FOLLOW-UP
  • Patricia viene visitata dopo un anno. Patricia non presenta altri sintomi e sta andando bene.
Le persone, i luoghi e gli eventi riportati nelle immagini e in questi casi clinici non rappresentano pazienti reali, né sono collegati in alcun modo con Thermo Fisher Scientific.
Riferimenti bibliografici
  1. Fernandez-Rivas M. Peach allergy: different clinical profiles across Europe. Clinical and Translational Allergy. https://ctajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2045-7022-1-S1-S58. Pubblicazione 12 agosto 2011. Accesso effettuato il 5 gennaio 2018.