Recent searches Clear History
Contatti
Allergia persistente all'uovo: valutazione e gestione del rischio
default_alt_text
Thomas, un ragazzo di 17 anni con una storia di allergia all'uovo, si reca dal medico dopo due recenti visite al pronto soccorso per una reazione allergica all'uovo. Thomas ha smesso di portare con sé il suo auto-iniettore di epinefrina e sua madre teme che non prenda seriamente in considerazione la sua allergia.
Il suo medico esegue una completa anamnesi clinica e un esame obiettivo approfondito e decide di sottoporre Thomas a un test di sensibilizzazione per l’albume d’uovo e le componenti molecolari allergeniche per confermare la gravità della sua allergia all'uovo.
Thomas ha avuto gravi reazioni a causa dell'allergia all'uovo. I test ematici delle IgE specifiche lo aiuteranno a prendere seriamente la sua allergia?
Patient History
Anamnesi paziente
Anamnesi familiare
  • Niente da segnalare
Anamnesi personale di Thomas
  • Thomas è stato portato al pronto soccorso all'età di 2 anni quando, a causa dell'uovo, aveva avuto difficoltà respiratorie, prurito orale e labbra tumefatte.
  • In quell'occasione era stata formulata una diagnosi presuntiva di allergia all'uovo, ma non era stato effettuato alcun test.
  • A Thomas è stata diagnosticata l'asma moderata e persistente all'età di 5 anni.
Risultati del test  ImmunoCAPTM di Thomas
Questi risultati, insieme all'anamnesi e ai sintomi del paziente, aiutano a confermare la diagnosi.
Risultati del test ImmunoCAP (kUA/I)
Test
Tipo
Risultati di Thomas
Albume
Allergene estrattivo
56,9
Gal d 1 (Ovomucoide)
Componente molecolare allergenica
10,73
Gal d 2 (Ovoalbumina)
Componente molecolare allergenica
9,74
Test
Tipo
Risultati di Thomas
Differential Diagnosis
Diagnosi differenziale
I risultati dei test di Thomas hanno rivelato che si trattava di forte sensibilizzazione all'Ovomucoide, proteina associata a un aumentato rischio di reazione sistemica verso tutte le forme d'uovo.1
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
  • Sensibilizzazione all'albume.
  • Sensibilizzazione alle proteine di Ovoalbumina e Ovomucoide.
  • Il rischio di reazione non si riduce nemmeno cuocendo a lungo l'uovo.
PIANO DI GESTIONE CLINICO
  • Thomas è stato informato che la sua sensibilizzazione all'Ovomucoide implica la possibilità di reazione verso qualsiasi forma d'uovo.
  • Il medico di Thomas ha sottolineato l'importanza di evitare l’assunzione accidentale o intenzionale dell'uovo e di prodotti contenenti uova.
  • Il medico ha consigliato a Thomas di portare sempre con sé una dose di adrenalina da auto-iniettarsi in caso di emergenza.
FOLLOW-UP
  • Thomas non ha avuto ulteriori episodi e si sente bene. Il medico verifica come effettua l'auto-iniezione ed è soddisfatto.
Le persone, i luoghi e gli eventi riportati nelle immagini e in questi casi clinici non rappresentano pazienti reali, né sono collegati in alcun modo con Thermo Fisher Scientific.
Riferimenti bibliografici
  1. Caubet J-C, Wang J. Current understanding of egg allergy. Pediatric clinics of North America. 2011;58(2):427-443. doi:10.1016/j.pcl.2011.02.014.