ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Allergie persistante à l’œuf : Évaluer et faire valoir le risque
default_alt_text
Thomas, un adolescent de 17 ans allergique à l’œuf, consulte son médecin après deux récentes visites aux urgences dues à ses réactions à l’œuf. Thomas ne porte plus son auto-injecteur d’adrénaline sur lui et sa mère s’inquiète qu’il ne prenne pas son allergie au sérieux.
Le médecin de Thomas procède à une anamnèse clinique et à un examen physique complets. Il décide d’effectuer des tests de sensibilisation au blanc d’œuf et à ses composants pour l’aider à prendre au sérieux son allergie à l’œuf.
Thomas a eu de graves réactions à cause d’une allergie à l’œuf. Des tests sanguins d’IgE spécifiques l’aideront-ils à prendre son allergie au sérieux ?
Patient History
Histoire clinique
Antécédents familiaux
  • Aucun
Antécédents personnels de Thomas’ 
  • Thomas a été emmené aux urgences à l’âge de 2 ans en raison de difficultés à respirer ainsi que des démangeaisons de la bouche et des lèvres après avoir mangé de l’œuf.
  • Un diagnostic provisoire d’allergie à l’œuf a été posé, mais aucun test n’a été réalisé.
  • À l’âge de 5 ans, un asthme persistant modéré a été diagnostiqué.
Résultats des tests  ImmunoCAPTM de Thomas
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes du patient, aident à confirmer le diagnostic.
Résultats des tests ImmunoCAP (kUA/L)
Test
Type
Résultats de Thomas
Blanc d’œuf
Allergène complet
56,9
Gal d 1 (ovomucoïde)
Composant allergénique
10,73
Gal d 2 (ovalbumine)
Composant allergénique
9,74
Test
Type
Résultats de Thomas
Differential Diagnosis
Diagnostic différentiel
Les résultats des tests de Thomas révèlent qu’il est fortement sensibilisé à l’ovomucoïde, protéine associée à un risque accru de réaction systémique à l’œuf sous toutes ses formes.1
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
  • Sensibilisation au blanc d’œuf.
  • Sensibilisation aux protéines ovalbumine et ovomucoïde.
  • Risque de réaction non réduite par une cuisson longue des œufs.
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
  • Thomas est informé que sa sensibilisation à l’ovomucoïde signifie qu’il est probable qu’il réagisse à l’œuf sous toutes ses formes.
  • Son médecin insiste sur l’importance pour Thomas d’éviter l’ingestion accidentelle ou intentionnelle d’œuf et de produits contenant de l’œuf.
  • Il lui conseille de toujours avoir sur lui son auto-injecteur d’adrénaline en cas d’urgence.
SUIVI
  • Thomas n’a pas eu d’autres épisodes et est en pleine forme. Le médecin vérifie sa technique d’utilisation de l’auto-injecteur et est satisfait.
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.
Références
  1. Caubet J-C, Wang J. Current understanding of egg allergy. Pediatric clinics of North America. 2011;58(2):427-443. doi:10.1016/j.pcl.2011.02.014.