Fünf Fakten über RAST für die Allergiediagnostik
Juni 2022  |  Linda Armstrong  |  ✓  Medizinisch geprüft von: Fabio Iachetti, MD
Fabio Iachetti ist Mediziner mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in verschiedenen Krankheitsbereichen wie Allergie, Herz-Kreislauf, Schmerz, Gastrointestinale Beschwerden, Rheumatologie, Urologie und Diabetologie. Er ist Senior Medical Manager für Allergie im Scientific and Medical Affairs Team von Thermo Fisher Scientific, ImmunoDiagnostics.
Abgesehen davon, dass der Radio-Allergo-Sorbent-Test, auch bekannt als RAST, ungefähr so innovativ ist wie ein Drehscheibentelefon, war der RAST früher die Crème de la Crème der Allergiediagnostik. Tatsächlich wurde dieser Bluttest, der spezifisches IgE misst (mehr dazu später), so häufig eingesetzt, dass viele Ärzte begannen, diesen mittlerweile veralteten Markennamen als Oberbegriff zu verwenden. Man könnte sagen, dass der RAST für Allergie-Bluttests das war, was die Blisterfolie für luftgepolstertes Verpackungsmaterial ist.
Das Problem ist jedoch, dass sich Bluttests auf spezifisches IgE zwar beträchtlich weiterentwickelt haben, einige jedoch immer noch auf der Verwendung der altmodischen Terminologie bestehen. Allerdings ist RAST kein Oberbegriff für moderne Allergie-Bluttests auf spezifisches IgE. Alle Tests auf spezifisches IgE als RAST zu bezeichnen, wäre so, als ob man bei allen Autos von einem Ford Modell T sprechen würde. (Und das wäre genauso sinnvoll wie das Einfüllen von Benzin in einen Tesla.)
Um die Situation richtig darzustellen und sicherzustellen, dass wir alle die korrekte Terminologie verwenden, finden Sie hier fünf Fakten zu RAST sowie eine kurze Einführung, die Ihnen dabei helfen soll, Tests auf spezifisches IgE besser zu verstehen.
1. RAST ist ein veralteter Markenname.
Obwohl die Marke RAST die ersten Labortests bezeichnet, mit denen spezifisches IgE im Blut nachgewiesen werden konnte, ist RAST nicht gleichbedeutend mit modernen Allergie-Bluttests und sollte daher auch nicht als Oberbegriff verwendet werden.1
2. Die moderne Testtechnologie hat RAST-Bluttests ersetzt.
Die heutigen Bluttests auf spezifisches IgE sind eine Weiterentwicklung der veralteten RAST-Methoden.1 Für die Wissenschaftsfreaks unter uns: Zu den modernen Tests auf spezifisches IgE zählen Enzym-gekoppelte Immunosorbent Assays (ELISAs), Fluoreszenz-Enzym-Immunoassays (FEIAs) und Chemilumineszenz-Assays.2
3. Ein RAST-Bluttest ist weniger sensitiv und weniger spezifisch.
Gemäß den Leitlinien der U.S. National Institutes of Health für die Diagnose und das Management von Lebensmittelallergien sind immunfluoreszierende In-vitro-IgE-Assays (eine schicke Bezeichnung für die heutigen Allergie-Bluttests) sowohl bezüglich der Sensitivität als auch in Bezug auf die Spezifität gegenüber der RAST-Testmethode überlegen.3 (Mit anderen Worten: Moderne Allergie-Bluttests sind genauer als RAST.)
4. Die RAST-bezogene Forschung sollte nicht zur Bewertung moderner Tests auf spezifisches IgE herangezogen werden.
Das wäre so, als würde man die Klangqualität eines Kassettenspielers prüfen, um Informationen über AirPods zu erhalten.
5. Gesundheitsbezogene Organisationen empfehlen, RAST nicht mehr für die Allergiediagnostik zu verwenden.
Das U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und die National Institutes of Health (NIH) empfehlen beispielsweise seit 2010, die Verwendung von RAST als diagnostisches Hilfsmittel für Allergien einzustellen.
Was ist ein Allergie-Bluttest auf spezifisches IgE?
Da Sie nun den Unterschied zwischen RAST und modernen Allergie-Bluttests verstehen, wollen wir dies noch einmal untermauern und einen kurzen Blick auf Tests auf spezifisches IgE im Allgemeinen werfen.
IgE steht für Immunglobulin E, eine Art von Antikörper (d. h. ein Protein, das vom Immunsystem als Reaktion auf das Vorhandensein einer Fremdsubstanz, auch bekannt als Antigen, produziert wird).4-5 Ihr Körper kann beim ersten Kontakt mit einem Allergen (z. B. Pollen, Schimmelpilz, ein bestimmtes Lebensmittel usw.) spezifische IgE-Antikörper bilden. Dies wird als Sensibilisierung bezeichnet.4
Nehmen wir an, Sie haben Ambrosia-Pollen eingeatmet. Ihr Immunsystem könnte daraufhin das folgende Gespräch mit sich selbst führen: „Oh! Da ist ein Eindringling. Lasst den Kraken frei!“ Der Kraken repräsentiert die spezifischen IgE-Antikörper und sobald diese aktiviert werden, sind Sie gegen diese speziellen Pollen sensibilisiert.
Wenn Ihr Körper dann das nächste Mal mit Ambrosia-Pollen in Kontakt kommt, wird Ihr Immunsystem eventuell massive Mengen an IgE freisetzen (eine ganze Kraken-Armee, wenn Sie so wollen). Dies kann letztlich zur Freisetzung von Histamin als Abwehrmechanismus führen4 und das Histamin löst wiederum Allergiesymptome wie Niesen, tränende Augen, Anaphylaxie usw. aus.
Allergien sind die häufigste Ursache für erhöhte IgE-Werte. Daher messen allergiebezogene Tests auf spezifisches IgE die IgE-Menge im Blut.1 Neben einer detaillierten Krankengeschichte und einer körperlichen Untersuchung können Bluttests auf spezifisches IgE Ärzten bei der Diagnose von Allergien helfen.
Tests können auch zur Linderung der Symptome führen. Wenn Sie wissen, wogegen Sie allergisch sind, können Sie möglicherweise Ihre Exposition gegenüber einzelnen Allergenen verringern, was wiederum zur Linderung der Symptome und zur Verbesserung der Kontrolle von Asthma, Rhinitis und Ekzemen beitragen kann.3
Wenn Sie genug Informationen über Allergie-Bluttests gesammelt haben und nun bereit sind, einen Termin für einen Test auf spezifisches IgE zu vereinbaren, nutzen Sie unseren Symptomtracker. Damit können Sie ein umfassendes Profil erstellen, das Sie mit Ihrem Arzt besprechen können, um zu entscheiden, ob ein Bluttest auf spezifisches IgE das Richtige für Sie ist. Unter "So fragen Sie Ihren Arzt nach einem Allergie-Bluttest" finden Sie außerdem Hilfestellung für dieses wichtige Gespräch. 
Informationen zum Verständnis von Allergien
Erfassen Sie Allergiesymptome, und bereiten Sie sich auf Ihren Besuch beim Arzt vor.
Erfahren Sie mehr über konkrete Allergene und häufig auftretende Symptome, Behandlung und Linderung. 
Sind Sie ein Arzt? Finden Sie umfassende Informationen über Hunderte von Allergenen und Allergenkomponenten.
  1. Salazar, Alberto & Velazquez Soto, Henry & Ayala-Balboa, Julio & Jiménez-Martínez, María C. (2017). Allergen-Based Diagnostic: Novel and Old Methodologies with New Approaches. 10.5772/intechopen.69276. Available from: https://www.researchgate.net/publication/320265684_Allergen-Based_Diagnostic_Novel_and_Old_Methodologies_with_New_Approaches.
  2. Ansotegui IJ, Melioli G, Canonica GW, Caraballo L, Villa E, Ebisawa M, Passalacqua G, Savi E, Ebo D, Gómez RM, Luengo Sánchez O, Oppenheimer JJ, Jensen-Jarolim E, Fischer DA, Haahtela T, Antila M, Bousquet JJ, Cardona V, Chiang WC, Demoly PM, DuBuske LM, Ferrer Puga M, Gerth van Wijk R, González Díaz SN, Gonzalez-Estrada A, Jares E, Kalpaklioğlu AF, Kase Tanno L, Kowalski ML, Ledford DK, Monge Ortega OP, Morais Almeida M, Pfaar O, Poulsen LK, Pawankar R, Renz HE, Romano AG, Rosário Filho NA, Rosenwasser L, Sánchez Borges MA, Scala E, Senna GE, Sisul JC, Tang MLK, Thong BY, Valenta R, Wood RA, Zuberbier T. IgE allergy diagnostics and other relevant tests in allergy, a World Allergy Organization position paper. World Allergy Organ J. 2020 Feb 25;13(2):100080. doi: 10.1016/j.waojou.2019.100080. Erratum in: World Allergy Organ J. 2021 Jun 17;14(7):100557. PMID: 32128023; PMCID: PMC7044795.(PAGE 33) Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7044795.
  3. Kwong KY, Eghrari-Sabet JS, Mendoza GR, Platts-Mills T, Horn R. The benefits of specific immunoglobulin E testing in the primary care setting. Am J Manag Care. 2011 Dec;17 Suppl 17:S447-59. PMID: 22214511. Available from: https://www.ajmc.com/view/a338_11dec_immunoglobulin.
  4. Yazdi P. SelfDecode [Internet]. SelfHacked LLC; 22 Jan. 2021. Available from: https://labs.selfdecode.com/blog/immunoglobulin-e-ige-antibody-test.
  5. Britannica, The Editors of Encyclopaedia [Internet]. "antibody". Encyclopedia Britannica, 27 Aug. 2021. Available from: https://www.britannica.com/science/antibody.