ROX Reference Dye
ROX Reference Dye
ROX Reference Dye
ROX Reference Dye
ROX Reference Dye
Invitrogen™

ROX Reference Dye

ROX リファレンス色素は、リアルタイム定量PCRまたはRT-PCRにおける蛍光レポーターシグナルを標準化するよう設計されています。 この色素は、 ABI PRISM™ 7700詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
12223012500 μL
製品番号(カタログ番号) 12223012
価格(JPY)
8,000
Each
お問い合わせください ›
数量:
500 μL
Ask our AI about this Product
ROX リファレンス色素は、リアルタイム定量PCRまたはRT-PCRにおける蛍光レポーターシグナルを標準化するよう設計されています。 この色素は、 ABI PRISM™ 7700 と Platinum™ Quantitative PCR SuperMix-UDG™、Platinum™ Quantitative RT-PCR ThermoScript™ One-Stepシステム、およびSuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCRキットにおける使用に適格であることが確認されています。 ROXリファレンス色素:

蛍光における非PCR関連変動を標準化します
多重定量PCRおよびRT-PCRのための安定したベースラインを提供します
既存のROXスペクトル設定使用できます
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
製品タイプROX Reference Dye
数量500 μL
出荷条件Approved for shipment on Wet or Dry Ice
容量500 μL
検出法Primer-probe
標識または色素ROX
PCR法qPCR
Unit SizeEach
組成および保存条件
Store in freezer (-5° to -30°C).
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Los clientes que vieron este artículo también vieron



ドキュメントおよびダウンロード

証明書

ロット番号Certificate TypeDateCatalog Number(s)
2945868Certificate of Analysis2025年6月25日12223012
2945882Certificate of Analysis2025年3月04日12223012
2900647Certificate of Analysis2024年8月28日12223012
2864205Certificate of Analysis2024年6月25日12223012
2846340Certificate of Analysis2024年4月15日12223012
5件の結果が表示されました。 上記から特定の証明書を検索します

Safety Data Sheets

Product Information

こちらの製品には複数の製品番号が設定されています。

1x1 image pixel for data collection